RNA干擾 (RNAi) 是高效敲除基因表達,以研究各種細胞類型中的蛋白質功能的最佳途徑。 用於哺乳動物細胞中基因敲除的傳統RNAi方法通常使用由兩個未經修飾的21mer寡核苷酸退火形成的合成RNA雙鏈生成短/小干擾RNA (siRNA)。 Silencer® Select siRNA 和 Stealth RNAi™ siRNA 採用專利的化學修飾,改善傳統雙鏈,能獲得更好的RNAi結果。
僅供研究使用。 Not for use in diagnostic procedures.
Search the more than 200000 Ambion® siRNAs from Life Technologies using our siRNA Selection Tool.
|
哪種siRNA更適用於你?
高性價比siRNA | 更好的knock-down次級效應,更低的off-target脫靶效應 | 更高的knock-down次級效應,更低的off-target脫靶效應 | |||
---|---|---|---|---|---|
Potency | 100 納米
建議濃度。 | 20 納米
建議濃度。 | 5 納米
建議濃度。 | ||
Guarantee
Learn more | 確保3 siRNA中的2 | 確保3 siRNA中的2 | 確保2 siRNA中的2 | ||
目標特異性 | 中度 | 高的 | 最高的 | ||
先天免疫反應 | Low | 通過化學修飾最小化 | 通過化學修飾最小化 | ||
分子格式 | 未修飾21-bp突狀雙鏈體 | 修飾25-bp非突狀雙鏈體 | 修飾21-bp突狀雙鏈體LAN | ||
覆蓋 | 編碼RNA | 編碼RNA | 編碼和未編碼的RNA | ||
目標物種 | 人,小鼠,大鼠
(其他種類: 使用自訂工具) | 人,小鼠,大鼠
(其他種類: 使用自訂工具) | 人,小鼠,大鼠
(其他種類: 使用自訂工具) | ||
Custom Tool | Custom Silencer® siRNA | Custom Stealth RNAi™ siRNA | Custom Silencer® Select siRNA | ||
推薦
目錄編號 | AM16708: Silencer® 預先設計的siIRNA 5 nmol | 1299003: RNA-Stealth Oligos Tube Set | 4392420: Silencer® Select 預先設計的siRNA 5 nmol | ||
馬上訂購 | 馬上訂購 | 馬上訂購 |
附加siRNA定購工具
Technical inquires:
Our Technical Application Scientists are available to help assist you at techsupport@thermofisher.com
Ordering & Order Status inquires:
If you have questions about pre-designed RNAi orders and order status, please contact us at genomicorders@thermofisher.com
If you have any questions about Custom RNAi orders and order status, please contact us at RNAiSupport@thermofisher.com