줄기 세포 배양
줄기 세포를 기초 연구, 신약개발, 또는 미래 치료법 개발용으로 연구하고 있다면 당사에서 제공하는 광범위한 Gibco 배지, 보충제와 시약을 사용하여 각종 줄기 세포 배양 요구 사항을 만족시킬 수 있습니다. 높은 품질 기준에 맞춰 제조한 당사의 제품은 실험에서 최선의 결과를 얻을 수 있도록 일관성과 정확성을 제공합니다.
줄기 세포 연구 관련 도움이 필요하시면 당사에 문의하십시오.
만능 줄기 세포(PSC)를 연구할 때에는 배양 조건에 특히 꼼꼼하게 주의를 기울여야 합니다. Gibco의 배지와 시약류는 수년간 만능 줄기 세포 연구 분야의 최전선에서 활약해 왔습니다. Knockout Serum Replacement – Multi-Species에서부터 Essential 8 배지까지, 세포 치료 연구용 배지, 최적화된 계대 배양(passaging) 시약, 기질에 이르기까지 Gibco 배양 관련 제품은 높은 신뢰성을 자랑합니다.
Gibco 배지와 보충제는 신경 줄기 세포 배양용으로 가장 많이 지목되는 시약입니다. 당사의 B-27, N-2, StemPro Neural 보충제, Neurobasal 배지 등 유연하게 제품을 선택해도 좋고, 간편한 사용을 중시한다면 StemPro NSC SFM 키트를 선택하십시오. 이 제품은 인간 신경 줄기 세포의 무혈청(serum-free) 성장 및 증식을 위해 특별히 제조된 것입니다.
당사에서는 중간엽 줄기 세포 집단에 최적화된 특수 제품을 광범위하게 제공하고 있으며, 그 중 대다수는 동물-유래 성분을 함유하고 있지 않고 당사의 Gibco CTS 브랜드의 지원을 받고 있기도 합니다. 이러한 배지는 적응 시간을 최소화하고 세포 성능을 극대화하며 규제 요건에 부합하는 데 도움이 되도록 특별히 고안된 것입니다.
CD34(CD34+ 세포)를 발현하는 조혈모세포는 모든 유형의 혈액 세포를 보충하고 자가 분열하는 능력이 있는 것이 특징입니다. Gibco StemPro-34 SFM은 바로 이러한 줄기 세포 배양을 지원할 목적으로 특별히 제조된 무혈청(serum-free) 배지로, 일반적인 배양 시스템을 통해 골수, 말초 혈액 또는 신생아 제대혈에서 분리한 HSC를 증식 및 분화할 때 특히 우수한 기능을 발휘합니다.
세포 치료용 줄기 세포 배양 시스템
기본 세포 치료 연구에서 임상으로 이동함에 따라, 고품질 제품과 적절한 문서는 제대로 하기 위한 필수적인 것들입니다. Cell Therapy System(CTS) 제품은 연구 시 오염물질 및 변동성의 위험을 최소화하는 데 도움을 주며, 조절 재검토에 필요한 모든 문서를 제공하므로, 실험 결과를 실제 임상에 적용하는 데 매우 유용합니다.