신뢰할 수 있는 브랜드의 재조합 단백질
기초 연구를 수행하거나 차세대 조작 세포 치료제를 개발할 때, 실험에 사용되는 재조합 단백질의 품질과 무결성을 신뢰할 수 있어야 합니다. 프리미엄급 재조합 단백질 공급업체 및 제조업체로서, Thermo Fisher Scientific은 이러한 요구를 충족하기 위해 Gibco PeproTech 단백질을 포함한 고품질 Invitrogen 및 Gibco 브랜드 단백질을 다양하게 제공합니다.
용도별 재조합 단백질에 대해 자세히 살펴보세요
Thermo Fisher Scientific 재조합 단백질은 제품 등급/용도에 따라 달라지는 엄격한 표준에 따라 생산 및 테스트됩니다.
RUO
모든 연구용 재조합 단백질은 세포배양(포유류, 세균, 효모, 곤충)으로 생산됩니다. 모든 배치(batch)는 적절한 어세이를 사용하여 식별 정보, 순도 및 생물학적 활성이 테스트됩니다. PeproTech 및 기타 Gibco 재조합 단백질은 세포배양 조절을 위해 설계 및 테스트되었으며 Invitrogen 단백질은 생화학적 및 세포 분석 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.
RUO 재조합 단백질을 살펴보세요.
Animal-free
Animal-free 재조합 단백질은 화학적으로 규명된 동물 유래 성분 무함유(AOF, animal-origin free) 물질만 사용하여 제조됩니다. Animal-free 재조합 단백질은 동물 유래 단백질에 존재할 수 있는 알려지지 않은 병인적 물질로 인한 거짓 결과의 위험을 줄일 수 있기 때문에 동물 연구 및 3D 세포배양 모델에서 사용하기에 이상적입니다.
사용 가능한 animal-free 재조합 단백질을 확인하세요.
GMP
Gibco PeproGMP 재조합 단백질은 임상용 의약품 제조 시 보조 물질로 사용하기 위해 제조됩니다. 품질 관리, 문서화 및 기술 지원과 같은 고려 사항은 연구에서 임상 단계에 이르는 성공을 거두는 데 있어 가장 중요한 요소입니다. PeproGMP 재조합 단백질은 결과를 신속하게 전달할 수 있도록 설계되었습니다.
PeproGMP 사이토카인에 대해 자세히 알아보세요.
혁신적인 조작 단백질
Wnt surrogate-FC fusion
Protein icon
Gibco Wnt Surrogate-Fc Fusion Protein은 용해도 및 효능을 증가시키도록 조작되었으며 대부분의 재조합 Wnt3a 단백질 또는 Wnt-조절 배지와 마찬가지로 유사한 Wnt 신호 경로를 활성화합니다.
Wnt surrogate를 살펴보세요.
열 안정성 기술
Temperature Thermometer icon
Gibco 열 안정성 재조합 성장 인자는 세포배양 조건에서 더 높은 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 인위적으로 높은 농도를 유지할 필요 없이 뛰어난 성능을 얻고 생물학적 활성을 유지하세요.
열 안정성 단백질을 살펴보세요.
성장 및 분화를 조절하는 재조합 단백질
SARS-CoV-2 연구용 재조합 단백질
PeproTech 재조합 단백질 및 GMP 사이토카인
신약 발견 및 개발 과정 전반에 걸쳐 재조합 사이토카인의 일관된 공급을 원하는 사용자를 위해, PeproTech 사이토카인과 성장 인자는 품질을 유지하고 RUO 부터 GMP 범위 전체에서 높은 호환성을 제공하도록 자체 시설에서만 제조됩니다.
PeproTech 재조합 사이토카인에 대해 자세히 알아보세요.
세포배양용 Gibco 재조합 성장 인자
성장 인자와 사이토카인은 세포 증식 및 발달에서 중요한 역할을 합니다. Gibco 배지와의 동반 사용에 대한 검증을 받은 순수, 고품질 재조합 성장 인자를 사용하면 세포배양 및 어세이 모델에서 일관되게 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
세포배양용 Gibco 성장 인자에 대해 자세히 알아보세요.
재조합 단백질의 전체 카탈로그를 살펴보세요.
가장 큰 재조합 단백질 공급업체 중 하나인 Thermo Fisher Scientific은  PeproTech 이라는 이름으로 판매되는 단백질을 포함하여 Invitrogen 및 Gibco 브랜드 재조합 단백질의 광범위한 카탈로그를 제공합니다.
재조합 단백질을 구입하세요.
Resources
Recombinant proteins learning center
Learn what recombinant proteins are, what they are used for, and what types are available
About PeproTech proteins
Learn about the PeproTech brand of recombinant proteins
Gibco cell culture basics
Learn about all aspects of cell culture
3D cell culture protocols
See which recombinant proteins are used to generate organoids
Western transfer protocols and recipes
Procedures and buffers for performing western blots
Cytokine and growth factor signaling pathways
Explore the role of proteins and cytokines in various signaling pathways
Support
Recombinant Proteins Support Center
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Recombinant proteins FAQs
Search the database to find answers to your questions
Contact general support
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Contact GMP support
Get in touch with GMP technical and regulatory experts
Related Products
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Intended use of the products mentioned on this page vary. For specific intended use statements please refer to the product label.