줄기 세포 배양 및 분화를 위한 Gibco PeproTech 재조합 단백질
줄기 세포 성장 인자 및 사이토카인은 건강한 줄기 세포 배양에 중요한 역할을 합니다. 이들 중 일부는 다능성(pluripotency)을 유지하고 자가재생(self-renewal)을 가능하게 하며 ESC와 iPSC의 자연 분화를 방지하는 반면, 다른 성장 인자는 단백질-매개 개시 또는 세포 신호 전달 경로의 억제를 통해 줄기 세포를 재프로그래밍(reprogramming)합니다.
Thermo Fisher Scientific은 PeproTech 포트폴리오를 통해 줄기 세포 성장 인자, 사이토카인 및 기타 줄기 세포 관련 재조합 단백질을 제공하여 줄기 세포를 원하는 표현형으로 효과적으로 유지, 확장 및 분화시킬 수 있도록 지원하고 있습니다.
세포 유형에 따른 줄기 세포 관련 사이토카인 및 성장 인자에 대해 알아보세요
포스터: 단백질-유도 다능성 줄기 세포 분화 경로
ESC/iPSC 분화 경로 포스터를 통해 다능성 줄기 세포(iPSC/ESC)를 관심 세포로 분화하는 데 사용되는 특정 재조합 단백질을 확인할 수 있습니다.
다능성 유지를 위한 줄기 세포 성장 인자 및 사이토카인
유도 만능 줄기 세포(iPSC)와 배아 줄기 세포(ESC) 배양은 세포 기원은 다르지만 둘다 어떤 세포 유형으로든 분화할 수 있는 기능을 가지고 있어 세포 치료제 및 세포 생물학 연구에 가장 적합한 후보 역할을 합니다. FGF-basic과 같은 줄기 세포 성장 인자는 세포 생존, 세포자멸(apoptosis) 및 증식 등의 유전적 조절을 통해 다능성 줄기 세포 배양을 유지합니다. 또한 BMP-4와 같은 재조합 단백질은 다능성 줄기 세포 배양 시 불필요한 분화를 차단하는 데에도 사용됩니다. |
다능성 줄기 세포 배양 및 재생 단백질:
조혈 세포 분화를 위한 줄기 세포 사이토카인 및 성장 인자
조혈 줄기 세포(HSC)는 골수 및 림프계에서 모든 혈액 세포 유형으로 분화할 수 있습니다. 사이토카인 IL-7은 HSC를 림프 전구체(lymphoid progenitor)로 분화하도록 하는 반면, 사이토카인 IL-3와 줄기 세포 성장 인자 GM-CSF의 조합은 HSC를 골수계(myeloid lineage)로 분화하도록 합니다. 림프 줄기 세포 배양을 다른 사이토카인 및 성장 인자와 보완하면 T 세포, B 세포 및 NK 세포와 같은 면역 세포 유형으로 분화를 유도할 수 있습니다. 골수 줄기 세포 배양은 성장 인자를 정확하게 조합하여 적용함으로써 호중구(neutrophils), 대식세포(macrophages) 또는 수지상 세포(dendritic cells)로 분화하도록 할 수 있습니다. |
HSC 재생을 위한 성장 인자
HSC는 순환계에서 발견되는 성숙한 혈액 세포로 발전하면서 일련의 변화를 겪게 됩니다. 이러한 변화는 세포 배양 시 성장 인자 및 사이토카인에 의해 유발됩니다. in vitro에서 조혈모세포 분화를 유도하는 데 필요한 단백질을 확인할 수 있습니다.
중간엽(mesenchymal) 세포 분화를 위한 줄기 세포 사이토카인 및 성장 인자
중간엽 줄기세포(MSC)는 골수 및 기타 혈관 조직에서 발견되는 혈관주위(perivascular) 세포이며 다능성 세포입니다. 이들 세포를 다양한 중간엽 줄기 세포 보충제에 노출하면 연골형성, 지질생성, 근형성, 골형성과 같은 세포 신호 전달 경로를 통해 변화를 겪게 됩니다. |
MSC 증식 및 재생을 위한 성장 요인
표 3. 중간엽 줄기 세포 분화를 위한 재조합 성장 인자
단백질 | 연골세포(Chondrocyte) | 골세포(Osteocyte) | 근육세포(Myocyte) | 지방세포(Adipocyte) |
---|---|---|---|---|
BMP-2 | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | ||
BMP-6 | ✓ | |||
BMP-7 | ✓ | |||
CCL8 (MCP-2) | ✓ | |||
CXCL9 | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | |||
FGF-8 | ✓ | |||
FGF-9 | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FLT-3 ligand (FLT3L) | ✓ | ✓ | ||
IGF-1 | ✓ | |||
IL-1 | ✓ | |||
IL-11 | ✓ | |||
IL-15 | ✓ | |||
IL-6 | ✓ | |||
IL-7 | ✓ | ✓ | ||
IL-8 (CXCL8) | ✓ | ✓ | ||
LIGHT | ✓ | |||
M-CSF | ✓ | |||
TRANCE (RANKL) | ✓ | |||
CXCL12 (SDF-1a) | ✓ | |||
TGF-beta 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VEGF-165 | ✓ |
성장 인자와 사이토카인은 MSC를 in vitro에서 지방세포, 연골세포, 근육세포 및 골세포로 분화하는 데 도움이 됩니다. 이 브로셔에서 MSC 분화, 유래 및 특성에 대해 자세히 알아보세요.
기타 전구체(progenitor) 세포 분화를 위한 성장 인자 및 사이토카인
신경 세포 분화를 위한 줄기 세포 성장 인자 및 사이토카인신경 줄기 세포는 신경계의 주요 표현형을 생성하는 다능성 줄기 세포입니다. 기저(basal), 신경교(glial) 및 신경 줄기 세포 전구체는 운동 및 말초 신경 또는 성상세포와 같은 중추신경계의 세포로 분화됩니다. |
표 4. 신경 줄기 세포 재생 및 신경교전구체(glial progenitor) 분화를 위한 재조합 성장 인자
단백질 | 신경 줄기 세포 재생 | 신경교전구체(Glial progenitor) | ||
---|---|---|---|---|
성상세포 I (Astrocyte I) | 타입 II 성상세포 (Type II astrocyte) | 희소돌기아교세포 (Oligodendrocyte) | ||
CNTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IGF-1 | ✓ | |||
NT-3 | ✓ | |||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sonic Hedgehog C25II (Shh) | ✓ | ✓ |
표 5. 기저(basal) 및 신경-제한(neuron-restricted) 전구체로부터 신경 세포 분화를 위한 재조합 성장 인자
단백질 | 기저 전구체(Basal progenitor) | 신경-제한 전구체(Neuron-restricted progenitor) | |||
---|---|---|---|---|---|
운동(Motor) | 말초(Peripheral) | 도파민성(Dopaminergic) | 글루타메이트성(Glutamatergic) | GABAergic | |
BDNF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
beta-NGF | ✓ | ||||
BMP-2 | ✓ | ||||
BMP-4 | ✓ | ||||
EGF | ✓ | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-8b | ✓ | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GDNF | ✓ | ✓ | |||
IGF-1 | ✓ | ✓ | |||
NT-4 | ✓ | ||||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sonic Hedgehog C25II (Shh) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
신경 줄기 세포 연구, 질병 모델링 및 재생 의학 분야에서 성장 인자와 사이토카인의 역할에 대해 알아보세요.
기타 전구체 세포 분화를 위한 성장 인자 및 사이토카인
iPSC/ESC는 in vivo에서 세 가지 배엽을 통해 모든 세포 계통으로 분화할 수있습니다. 이러한 과정을 in vitro에서 모든 인체 조직으로 복제하는 데에는 어려움이 있지만, iPSC/ESC와 성장 인자를 적절히 조합함으로써 폐, 장, 췌장, 갑상선 및 간 세포를 포함한 질병 모델 연구에 중요하게 사용될 수많은 세포 유형으로 분화할 수 있습니다.
표 6. 기타 줄기 세포 분화를 위한 재조합 단백질
단백질 | 폐 | 장 | 췌장 | 간 | 갑상선 |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | |||
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FGF-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-7(KGF) | ✓ | ||||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ||||
HGF | ✓ | ||||
Noggin | ✓ | ✓ | ✓ | ||
R-Spondin | ✓ | ✓ | |||
TGF-beta 1 | ✓ | ||||
Wnt-3a | ✓ |
Recombinant proteins learning center
Learn what recombinant proteins are, what they are used for, and what types are available
About PeproTech proteins
Learn about the PeproTech brand of recombinant proteins
Gibco cell culture basics
Learn about all aspects of cell culture
3D cell culture protocols
See which recombinant proteins are used to generate organoids
Western transfer protocols and recipes
Procedures and buffers for performing western blots
Cytokine and growth factor signaling pathways
Explore the role of proteins and cytokines in various signaling pathways
Recombinant Proteins Support Center
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Recombinant proteins FAQs
Search the database to find answers to your questions
Contact general support
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Contact GMP support
Get in touch with GMP technical and regulatory experts