实现快捷、简单的纯化——存在于我们DNA 中的使命
对于测序过程中如此重要的一步,您需要最高性能标准和有保证的结果,不仅具备可重现性,而且具备可靠性。BigDye XTerminator纯化试剂盒是一种用于 DNA 测序反应的快速纯化方法,可以轻松去除未结合的 BigDye Terminators终止子和盐离子,有助于提高生产率。这项强大成熟的技术由专家设计、全球团队进行维护,赛默飞将为您提供全力支持,并成为您最坚实的后盾,有助于推动您的科研创新。
尽管乙醇沉淀等传统纯化方法无疑成本更低且随时可操作,但效率、准确性和质量往往不尽如人意。这些方法不但耗时而且复杂,需要添加多种试剂,还需要进行离心等步骤。另一方面,BigDye XTerminator 纯化试剂盒只需要添加两种试剂,而且这两种试剂可以依次添加或预混合:
- XTerminator溶液—清除测序后反应中未结合的染料终止子和游离盐离子
- SAM溶液—提高XTerminator溶液的性能,稳定纯化后反应
性能卓越。您可以绝对相信,序列长度不会受到影响,数据质量也不会受到染料斑点的影响。由于清晰度和效率的提高,您可以快速、准确地进入工作流程中的下一个阶段,不会受到任何干扰。
可靠稳定。密封反应板在室温下可储存48小时,或在4°C下可储存10天。如果断电或计算机故障,可以重新运行样品,无需重复实验。这大大提高了CE仪器加载反应板的灵活性。
虽然我们不建议您自己切割移液器吸头,因为手动切割吸头可能导致不匹配,但在您能使用我们推荐的大口径移液管吸头之前,这也是一种临时的解决办法。请注意,吸头孔径应大于1.0 mm。
For these, it is only necessary to remove the fluorescently labeled ddNTPs, as they can interfere with the fluorescent sequencing detection. The extension products are single-stranded and their lengths will vary, starting with primer+1, +2, +3, etc. Depending on the method, PCR cleanup methods are intended to remove primers or products below a certain base-pair length, and loss of the smaller sequencing extension products can occur if a PCR purification method is used to purify the sequencing reaction.
快速简便的工作流程,触手可及
使用BigDye XTerminator纯化试剂盒可以快速、轻松地清除干扰盐离子和终止子,防止与染料标记的延伸产物同时注入。每次实验都能快速获得可靠、可重复的结果。
- 使用单个反应板,无需转移液体
- 彻底清除染料斑点
- 稳定样品,为分析做好准备
- 在40分钟内完成纯化,手动操作时间不到10分钟
- 端到端的工作流程解决方案
- 适合手动或自动方案
- 高质量数据
- 数十年的成功经验和公开发表的结果
BigDye XTerminator纯化试剂盒由专家团队研发,深受全球忠实客户的信赖,可提供卓越的测序数据质量和灵活流畅的工作流程。该试剂盒可以在40分钟内轻松去除盐离子、染料终止子、dNTP等未结合的反应成分。该试剂盒采用了单板规格,不需要转移样品,而且可以兼容所有终止子测序化学试剂、反应体积和模板,可以为您提供极大的灵活性。试剂盒包括:
- BigDye XTerminator溶液—捕获循环测序反应后未结合的染料终止子和游离盐离子
- SAM溶液—提高试剂性能,稳定纯化后的样品
为实现科研突破而设计的简单方案
为什么要把简单的事情复杂化?BigDye Xterminator纯化试剂盒可以整合到您的测序工作流程中,操作简单,几乎不会出错。
- 使用BigDye终止子进行循环测序。
- 循环测序结束后,对反应板进行离心,然后使用移液器将合适体积的SAM溶液移入到每个板孔中。
- 每个板孔中都移入合适体积XTerminator溶液。
- 快速涡旋震荡XTerminator溶液散装容器。
- 使用大口径移液器吸头(推荐使用大口径吸头)将合适体积的液体移入到每个板孔中。
- 使用热封板膜或透明黏性封板膜(货号:4306311)将反应板密封。
- 涡旋震荡30分钟(推荐使用96 孔微孔板涡旋振荡器和384孔微孔板涡旋振荡器),然后对反应板进行短暂离心。
- 将反应板放入Applied Biosystems 基因分析仪中。选择运行模块和运行反应板。
可单独使用,简化操作流程
Applied Biosystems配备了可下载的专业运行模块,与BigDye XTerminator纯化试剂盒和数据收集软件配合使用。这些模块可用于3730/3730xl分析仪。BigDye XTerminator纯化试剂盒的软件模块与Windows 2000和Windows XP操作系统兼容。
详情一览
| BigDye XTerminator纯化试剂盒 |
检测时间 | 40分钟 |
规格 | 试剂盒,其中包括:
|
可兼容 | 测序 |
包括 | 2瓶 |
反应次数 | 100次 |
稳定性/储存 |
|
了解Sanger测序工作流程 ›
Sanger测序和片段分析仪器 ›
Sanger分析模块—Sanger测序和片段分析软件 ›
利用每天碎片化时间学习一点新知识,为您日常Sanger测序和片段分析过程中碰到问题答疑解惑。
了解测序发展历史,以及如何根据研究需求选择合适的平台