通过金标准测序技术快速获得精确的结果
新一代测序技术加速了新型SNP及其它变异的发现,而这些发现则需要通过正交技术进行验证。在验证新型变异时,可信度和速度是两个最重要的考量因素,而目前仅有 Life Technologies 能够同时提供用于单个变异确认的金标准Sanger测序和片段分析技术,以及可在一天内快速验证成百上千的变异的 Ion Torrent™新一代测序技术。
Sanger测序是金标准测序技术,是验证新变异的理想技术。我们的Sanger测序专用Primer Designer™ 工具(目前仅在美国和 &加拿大供货),含有 >300,000预设计PCR和测序引物对,让变异检测测序实验设计变得前所未有地轻松。
Ion Torrent™ Personal Genome Machine (Ion PGM™) 测序仪快速且采用独特的简单化学法,非常适合快速、精确、高通量的变异验证。搭配 Ion AmpliSeq™ 靶标选择技术,可以快速、经济地确认成千上万的变异。
通过SNaPshot Multiplex系统这种专为Applied Biosystems基因分析仪上的SNP序列分析而开发的引物延伸方法,通过单次反应最多可对10个SNP进行基因分型。
Visistat reference component
仅供科研使用,不可用于诊断目的。