科学家每天基于基因组靶向区域的 DNA 序列信息 作出关键决策。这些决策的可靠性取决于重测序数据的精确性。
万能的测序解决方案
- 精确—可靠地检测样本中的变异
- 可拓展—可检测单个扩增子的点变异,或者整个基因组的每一个变异
- 用户友好—针对您的重测序研究应用优化的工作流程、试剂和平台
- 通量可调—平台允许您通过
单次运行,对单份或数百份样品进行灵活测序
无论您有何难题,Life Technologies 总有一款测序平台和研究应用工作流程为您破解。找到最适合于您需求的解决方案:
靶向测序 靶标区域可以小到单个外显子,也可大到整个基因组(基因组的所有蛋白编码区),更可与某个途径相关的所有基因和调控区域一样复杂。 | 用于杂合子检测的重新测序 确定基因组 DNA 中的杂合碱基位置或小插入缺失,常用来定位二倍体生物的突变或多态性,检测基因重排,揭示罕见变异。 | |||
线粒体测序 线粒体 DNA 突变与糖尿病和老化,以及某些癌症的发展恶化相关。因此,线粒体DNA重测序是研究人员更好地理解这类疾病的有益工具。 | 微生物测序 微生物测序可用于广泛的引用,涵盖了从少数碱基的定向测序,到宏基因组群体分析的步骤。 | |||
H1N1 测序 传染性疾病可能由细菌、病毒、真菌或寄生微生物引起,每年有数百万人因此丧生。 |
Visistat reference component
仅供科研使用,不可用于诊断目的。