Applied Biosystems TaqMan 阵列板采用熟悉的96孔和384孔规格,具有基于探针的 TaqMan 测定的金标准性能。在常规实验设置过程中,手动将试剂转移到板中既耗时又繁琐。TaqMan 阵列板旨在减少冗余的移液步骤,尽量减少上样误差,并通过减少预混液用量来帮助节省成本,这些特点使其成为快速、简单和可重现实验设置的理想解决方案。
提供四种内容选项,包括:库存(预配置)、灵活(按订单生产)、定制或专业设计检测组合。 无论您选择哪种选项,阵列板到货时都预先填充了所选的干态 Applied Biosystems TaqMan 测定试剂(引物和探针组)。剩下的唯一步骤就是添加样本和预混液。
为何要为您的研究选择 TaqMan 阵列板?
阵列板非常适合中等通量验证研究、转化研究、生物标记物和毒理学检测组合筛选研究,以及使用实时荧光定量 PCR 分析通路、靶标类别和完整疾病集。TaqMan 阵列板简单直观,与市场上大多数实时荧光定量 PCR 仪器兼容。
使用 TaqMan 阵列板的优点包括:
- 设置方便——96孔或384孔板已含有干态 TaqMan 测定试剂;只需加入预混液和 cDNA 样本
- 规格灵活——有 0.1 mL 或 0.2 mL 规格,既可选择预配置检测组合,又可选择可定制检测组合
- 数据分析更简单——通过我们的 Connect 云平台比较和分析多个板
- 起始材料样本量低——就每个孔而言,每 20 μL 反应仅需使用 1 ng,每 10 μL 反应仅需 0.5 ng
- 支持可选的 RFID——可导入样本设置文件,而无需手动分配或编辑每个孔
何时使用 TaqMan 阵列板
阵列板非常适合涉及约32份样本和/或少于48个靶标的中型项目,但与其他规格相比,它们在样本和靶标数量上也具有较大的灵活性。我们的阵列板具有非常简单且直观的工作流程,在此流程中,检测板已预先分装干态测定靶标。 与单管测定相比,每个阵列板所需的预混液更少,从而节省了预混液用量。如果您希望在追求便利、效率、灵活性和可重现性的同时保持快速交付时间(库存检测板为 1-2 天,定制检测板为不到3周),阵列板是您的理想选择。
多种规格和应用
基因表达 | Advanced miRNA | miRNA | SNP 基因分型 | 拷贝数 | 突变检测 | |
96孔板 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
库存 | ✓ | ✓ | ||||
灵活,MTO | ✓ | |||||
定制 | ✓ | |||||
专用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
384孔板 | ||||||
专用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
库存
预先配置的现成阵列板,包含一组适用于特定通路、生物标记物集或疾病状态的精选 TaqMan 测定。
使用以下简易搜索工具浏览库存阵列板列表。
灵活(按订单生产)
选择预先配置的通路检测组合,然后根据需要修改测定内容。
浏览灵活(按订单生产)阵列板列表或使用以下简易搜索工具。
定制
0.2 mL TaqMan 阵列板
- 仅96孔
- cDNA 数量:1-100 ng
- 20 µL
- 运行时间:<40 分钟或 ~2 小时,取决于预混液
- 支持可选的 RFID
0.1 mL TaqMan 阵列板
- 96孔和384孔
- cDNA 数量:5-50 ng
- 10 µL
- 运行时间:<40 分钟或 ~2 小时,取决于预混液
搜索库存与灵活(按订单生产)TaqMan 阵列板
仪器兼容性
产品规格/仪器 | QuantStudio 3 | QuantStudio 5 | QuantStudio 6 | QuantStudio 7 | QuantStudio 12k Flex | StepOne Plus | 7500 |
96孔板,0.2 mL | ✓* | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
96孔板,0.1 mL | ✓* | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
384孔板 | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ |
* QuantStudio 3 配有96孔标准模块或96孔快速模块
** QuantStudio 5 配有96孔标准模块、96孔快速模块或384孔模块
如何根据 Bio-Rad 仪器的型号和模块订购 TaqMan 阵列板
BioRad CFX Connect/CFX96 Touch 0.1 mL 模块与我们的快速 0.1 mL 96孔 TaqMan 阵列板兼容,而且三种规格皆适用:定制、灵活(按订单生产)和库存检测板。
了解有关在 Bio-Rad 仪器上运行 TaqMan 测定的更多信息 ›
查看并下载与 Bio-Rad PrimePCR 阵列相当的 TaqMan 阵列产品列表 ›
所有其他 Bio-Rad 仪器/模块均与专用 TaqMan 阵列板(96孔和384孔)兼容。欲了解更多信息,请联系我们的专业铺板团队。如果您仍不确定应使用哪款产品,请联系技术支持。
灵活(按订单生产)TaqMan 阵列板
- 预先加载您精挑细选的推荐测定试剂,让您随时可以开始实验
- 可以按需修改
定制 TaqMan 阵列板
- 从头开始
- 加载任何预设计 TaqMan 基因表达测定试剂
仅供科研使用。不可用于诊断程序。