使用 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统时,可以之前无法达到的规模简化靶向发现和校验、病原体检测以及生物标记物鉴定和筛选。可实现中密度基因表达分析的较高样本处理量 - 无需使用自动化设备,用户可在一天内即可生成 >42,000 个基因表达数据点。
- 更多重复—每个板可生成 2,600 个数据点,使您能获得达更好统计效力所需的技术重复
- 工作流程简单—每个 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® 板包裹在合金底部便于操作,预装了您所选择的检测试剂 - 只需要添加样本和预混液、循环和成像
- 实验灵活性—指定您需要的 TaqMan® 基因表达测定现货,选择最适合您项目需要的 OpenArray® 板规格
- 可靠且经济—在 33 nL 反应中使用 TaqMan® MGB 探针化学可减少试剂使用
QuantStudio™ 12K 系统上的 TaqMan® OpenArray® 基因表达工作流程
分离并纯化总 RNA。
推荐产品
实时荧光定量 PCR 的 RNA 提取 |
选择 TaqMan® 测定现货,并使用可下载的工作簿工具配置 OpenArray® 板布局。QuantStudio™ TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板交付时,在通孔中装有您指定以干粉形式提供检测试剂。在 OpenArray® 384 孔样本板中,将 DNA 样本与预混液进行混合。
推荐产品
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板 使用预设计 TaqMan® 基因表达测定配置基因表达 OpenArray® 板。 OpenArray® 预混液、上样器吸头&其他塑料制品: |
逆转录:为 cDNA 合成选择正确的逆转录酶 (RT) 是获得高得率 cDNA 以改善您的实时荧光定量 RT-PCR 检测范围的关键。SuperScript® VILO™ cDNA 合成试剂盒用于提高 cDNA 得率并改善您的 qRT-PCR 检测范围。无论您感兴趣的基因丰度如何,都能获得相同的 cDNA 相对表达量。
推荐产品
预扩增:预扩增是一个可选的中间扩增步骤,可以让您使用有限数量的 RNA 开始进行基因表达分析。预扩增使您能将珍贵样本用于更多的实时荧光定量 PCR 反应中。
推荐产品
制备样本混合物:在 TaqMan® OpenArray® 384 孔样本板中,将 cDNA 或预扩增步骤的产物与 TaqMan® OpenArray® 基因分型预混液进行混合。
推荐产品
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板中。随后,将 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板插入填充浸液的 OpenArray® 盒中,并用粘合剂密封。运行反应并使用 OpenArray® 实时荧光定量 PCR 仪器采集您的数据。
推荐产品
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 预混液 |
使用 QuantStudio 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板中。板被包裹在合金底部便于您进行操作。只需要涂上胶盖并且填充浸没液。使用 QuantStudio™ 12K Flex 系统执行实时微孔板读数。
推荐产品
带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统 |
快速轻松地获取、分析和管理数据。提供扩增曲线以供检查,并可轻松地操控数据以计算 Ct 和 Tm 以及 ΔCt 和 ΔΔCt 测量结果。
推荐产品
ExpressionSuite 软件 |
分离并纯化总 RNA。
推荐产品
实时荧光定量 PCR 的 RNA 提取 |
选择 TaqMan® 测定现货,并使用可下载的工作簿工具配置 OpenArray® 板布局。QuantStudio™ TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板交付时,在通孔中装有您指定以干粉形式提供检测试剂。在 OpenArray® 384 孔样本板中,将 DNA 样本与预混液进行混合。
推荐产品
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板 使用预设计 TaqMan® 基因表达测定配置基因表达 OpenArray® 板。 OpenArray® 预混液、上样器吸头&其他塑料制品: |
逆转录:为 cDNA 合成选择正确的逆转录酶 (RT) 是获得高得率 cDNA 以改善您的实时荧光定量 RT-PCR 检测范围的关键。SuperScript® VILO™ cDNA 合成试剂盒用于提高 cDNA 得率并改善您的 qRT-PCR 检测范围。无论您感兴趣的基因丰度如何,都能获得相同的 cDNA 相对表达量。
推荐产品
预扩增:预扩增是一个可选的中间扩增步骤,可以让您使用有限数量的 RNA 开始进行基因表达分析。预扩增使您能将珍贵样本用于更多的实时荧光定量 PCR 反应中。
推荐产品
制备样本混合物:在 TaqMan® OpenArray® 384 孔样本板中,将 cDNA 或预扩增步骤的产物与 TaqMan® OpenArray® 基因分型预混液进行混合。
推荐产品
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板中。随后,将 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板插入填充浸液的 OpenArray® 盒中,并用粘合剂密封。运行反应并使用 OpenArray® 实时荧光定量 PCR 仪器采集您的数据。
推荐产品
TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 预混液 |
使用 QuantStudio 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板中。板被包裹在合金底部便于您进行操作。只需要涂上胶盖并且填充浸没液。使用 QuantStudio™ 12K Flex 系统执行实时微孔板读数。
推荐产品
带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统 |
快速轻松地获取、分析和管理数据。提供扩增曲线以供检查,并可轻松地操控数据以计算 Ct 和 Tm 以及 ΔCt 和 ΔΔCt 测量结果。
推荐产品
ExpressionSuite 软件 |
文献
出版物
仅供研究使用。不可用于人或动物的治疗或诊断。