TrueCut Cas9 Protein products
新一代 Cas9 蛋白旨在提供的更高 CRISPR 编辑效率
TrueCut Cas9 蛋白家族专为一系列基因靶点和细胞类型提供始终如一的更高编辑效率而设计。我们提供两种性能领先的 Cas9 蛋白,以更好地满足您的基因组编辑需求——Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2,用于多数常见的研究应用,而Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein用于对脱靶效应敏感的应用。
TrueCut Cas9 蛋白必须与 CRISPR 向导 RNA (gRNA) 结合,才能形成功能性的、靶向特异性的编辑复合物。了解更多关于我们为高效基因敲除而预设计的TrueGuide Synthetic gRNAs的信息,或访问TrueDesign Genome Editor ,为精确的基因组工程定制 gRNAs 和 DNA 供体。
TrueCut Cas9 蛋白产品
根据您特定的基因组编辑需求选择合适的 Cas9 蛋白。TrueCut Cas9 蛋白 (CTS版本预售产品) 也可用于需要更高严格规范生产的 Cas9 核酸内切酶的临床前研究。了解更多关于 TrueCut Cas9 蛋白 (CTS版本预售产品) 的信息。 
Invitrogen TrueCut Cas9
Protein v2
卓越的编辑效率—在所有测试的细胞系(包括常规细胞系、原代细胞系、干细胞细胞系和免疫细胞系)中始终如一的高靶向编辑效率(T 细胞编辑效率达 >90%)
卓越的性能—对困难靶点的编辑效率相比竞争对手高达 2 倍
高品质—严格按照 ISO 13485 质量标准制造
选择产品
Invitrogen TrueCut HiFi
Cas9 蛋白
更高的特异性—显著降低包括原代细胞、干细胞和免疫细胞在内的多种细胞类型的脱靶效应
高编辑效率—保持野生型 TrueCut Cas9 蛋白v2的高靶向编辑效率
高品质—严格按照 ISO 13485 质量标准制造
选择产品
性能卓越、结果可靠且选择更多—您的研究需求莫过于此
在人原代T细胞中实现高达 90% 的功能性敲除
Bar charts and flow cytometry scatter plots showing the editing efficiency of TrueCut Cas 9 protein in human T cells
图 1.使用 TrueGuide 化学合成 gRNAs 敲除 T 细胞受体。使用 Invitrogen Dynabeads 磁珠(货号:11344D11141D)分离并活化人T 细胞,然后使用Invitrogen Neon转染系统以及TrueCut Cas9 蛋白 v2 和靶向T细胞受体 α(TRAC)或β(TRBC)区域的 TrueGuide 化学合成 gRNA 转染细胞。转染后,使用 InvitrogenGeneArt Cleavage Detection分析 (A) 检测编辑效率,或者采用T细胞受体特异性 PE (B) 偶联抗体对细胞进行染色后,使用 Invitrogen Attune NxT 流式细胞仪测定T细胞受体阴性 (TCR –) 细胞的比例 (B)。
在癌细胞系中稳健的编辑效率
Bar charts of %indel as an indicator of TrueCut Cas 9 protein genome editing efficiency for 3 cancer cell lines
图 2.癌细胞中稳健的编辑效率。使用 TrueCut Cas9 Protein v2(货号:A36497 )和TrueGuide 化学合成 gRNA 的复合物对多种癌细胞系和基因靶点进行测试,以确定该复合物的编辑效率。在这里,使用Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 转染试剂(货号:CMAX00003)将 Cas9 RNP 复合物递送到三种不同的癌细胞系中,在转染后72小时,收获细胞并使用 GeneArt Genomic Cleavage检测试剂盒 (GCD)  或 Ion Torrent 新一代测序仪(NGS) 检测编辑效率。Panel ( A) A549,一种上皮(肺癌)细胞、(B) U2OS, 骨肉瘤细胞株系、(C) MDA-MB231,上皮(乳腺)腺癌细胞系
原代 T 细胞中更高的靶向编辑效率
图 3. 在原代 T 细胞中使用 TrueCut HiFi Cas9 显著降低脱靶效应。(A) 21 个靶向 CD52、TRAC、TRBC 和 PD1 基因的 gRNAs 与 wt-Cas9、Supplier I 高保真 Cas9 和 TrueCut HiFi Cas9 共转染。基因名下列出的数字是 gRNAs 的编号。脱靶/在靶比例是根据单个脱靶的 RPM 除以相应的在靶 RPM 计算得出的。红点代表“在靶切割”,设置为 100%。灰点代表“脱靶切割”,是根据相应的脱靶/在靶比例绘制的。灰点出现在红点上方表示,“脱靶”的 reads 多于“在靶”的 reads。
iPSCs 中卓越的靶向编辑效率
Better specificity in iPSCs with TrueCut HiFi Cas9 compared to competition
图 4. 在 iPSCs 中使用 TrueCut HiFi Cas9 显著提高靶向编辑效率。两个 gRNAs 靶向镰状细胞贫血症相关的血红蛋白 β 亚单位基因 (HBB) 中的 SNP,另一个 gRNA 靶向常用于脱靶研究的 HEK4 位点,分别与 TrueCut Cas9 v2 (货号 A36497) 和 TrueCut HiFi Cas9 (货号 A50575) 共转染到 iPSCs中。图中列出的是在靶和脱靶编辑的 RPM 柱状图。
在人原代 T 细胞中实现更高的靶向编辑效率
图 4 .  使用 TrueCut HiFi Cas9 时,人类原代T细胞中卓越的低脱靶效应使用 Neon电穿孔转染系统,将 21 个靶向四种基因(CD52、TRAC、TRBC和PD1)的 gRNAs 与 Truecut Cas9 v2(货号:A36497),TrueCut HiFi Cas9(货号:A50575)和竞争对手的HiFi Cas9 共转染。红点代表在靶切割并标准化为 100%。灰点代表脱靶切割,根据对应的脱靶/在靶比例绘制,该比例代表每个脱靶编辑事件的风险概率。
用 TrueCut HiFi Cas9 保持在 T 细胞中的高编辑效率
TrueCut HiFi Cas9 maintained higher on-target editing efficiency in human iPSCs compared to competition.
图 5.  使用TrueCut HiFi Cas9 保持高靶向编辑效率。在原代T细胞中评估了使用 gRNAs(靶向治疗基因CD52、TRAC、TRBC、PD1)的靶向编辑活性,包括 indel 和 HDR。并使用 Ion Torrent NGS 的靶向扩增子测序技术进行筛选。与 TrueCut Cas9 v2(标准化为100%)相比,TrueCut HiFi Cas9 相对于 TrueCut Cas9 Protein v2在 T 细胞中保持了85%以上的靶向编辑效率。
TrueCut Cas9 v2 始终优于其他品牌
Editing efficiency of TrueCut Cas9 protein in cancer cells compared to competitor's products
图 3.Invitrogen CRISPR 基因组编辑工具始终优于其他品牌的产品。用 TrueCut Cas9 Protein v2 和相应的TrueGuide 化学合成 gRNAs对多个基因靶点进行基因组编辑。使用经过优化的转染方案和 Invitrogen Lipofectamine CRISPRMAX转染试剂在两种细胞系中实现递送,即 (A) A549 人肺癌细胞系和 (B) MDA-MB231人乳腺癌细胞系。这些图表比较了使用其他供应商的产品和方案进行相同实验的结果。使用 Invitrogen 系统,困难靶点(PRKCG-T1和CMPK1-T1)的编辑效率得到提高,对于困难靶点的编辑效率始终高于其他供应商的产品和方案。
Superior off-target profiles with TrueCut HiFi Cas9 compared to the competition
TrueCut HiFi Cas9 reduced 80% more off-target events in T-cells compared to competition.
Figure 8. TrueCut HiFi Cas9 reduced 80% more off-target events with high risk probability (>10%) compared to the competition in T-cells.. 21 gRNAs targeting four therapeutic genes (CD52, TRAC, TRBC, and PD1) were co-transfected with TrueCut Cas9 v2 (Cat. No. A36497), TrueCut HiFi Cas9 (Cat. No. A50575), and other supplier's HiFi Cas9 using the Neon Transfection System. Total number of off-target events grouped according to risk probability.
在多种细胞系中和使用不同递送方式的可靠编辑效率
Bar charts of %indel as an indicator of TrueCut Cas 9 protein editing efficiency using 2 delivery methods in 4 cell types
图 6.各细胞类型中的编辑效率始终如一TrueCut Cas9 Protein v2 已经在多种细胞类型中使用脂质介导的递送或Neon 电穿孔转染系统进行了测试。在这里,我们展示了四种代表性细胞类型中的高效编辑,包括贴壁细胞系(A549、HepG2),悬浮细胞 (THP1) 和原代疫细胞(原代人类 T 细胞)。用 TrueCut Cas9 Protein v2 (货号:A36497)和 TrueGuide Positive Control crRNA(货号:A35517)以及TrueGuide tracrRNA(货号:A35506)对细胞系进行转染。
用户指南和方案
用户手册:TrueCut Cas9 Protein v2
从 CRISPR 开始?需要成熟的CRISPR验证方案吗?我们的 CRISPR 验证方案集是由我们的专家研发团队开发的。我们已将每一个经过验证和优化的方案与最佳产品相匹配,以帮助减少试错并加快您的发现速度。这些分步 CRISPR 方案已经过优化,可在广泛的细胞类型和基因靶标中实现最高的效率、活力和可重复性。我们真诚地希望您成功完成第一次 CRISPR 实验,并对您的数据充满信心。
访问最新的方案集
An open laptop, showcasing the online software tool, sits in the forefront with large DNA codons behind it.
The Invitrogen TrueDesign Genome Editor is a free online tool that enables scientists of all experience levels to easily design, select, and order reagents for precise genome editing experiments.
Try it today
订购 Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2
订购 Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein
TrueGuide Synthetic Guide RNA
结合最新的 gRNA 设计研究以及我们的丰富经验。我们专有的 gRNA 设计算法选择兼具低脱靶效应和靶向编辑效率的 gRNAs
了解更多
找不到您想要的东西?请联系我们:CRISPR@thermofisher.com
资源
  • 学习中心
    获取基因组编辑应用资源,帮助您更加成功的计划和进行实验。
  • CRISPR 验证实验流程
    刚开始进行CRISPR?需要经验证的CRISPR protocols?查看我们一步步详细的精选实验方案。
  • FAQs
    查看常见问题解答,我们为您准备了一系列实验中经常遇到的问题解答。
  • 网络讲座
    利用CRISPR和TALEN技术最大化您的成功
支持
  • 技术咨询
    预约专业技术支持,帮助您解决基因编辑项目中的难题。
  • 支持中心
    查看基因编辑实验技巧,疑难解答和技术资源。
  • 定制服务
    联系我们服务团队关于定制细胞系、大包装试剂及验证和测试服务。
  • 联系技术支持
    联系技术人员,解决您产品使用中遇到的问题。
  • 商业授权
    了解更多商业合作机会。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。产品是预售产品,其性能特征尚未完全确定。