Attune 流式细胞仪是一款紧凑型台式细胞分析仪,其硬件特征可实现快速的样品流速、高抗堵塞性和出色的可靠性。Attune 仪器可配置多达4个空间独立的激光器和14个荧光检测器。声聚焦技术 使样本流速可高达 1,000 µL/分钟,约为传统细胞仪的10倍,同时不影响数据完整性。Attune 流式细胞仪软件使系统轻松易用,并提供符合 21 CFR part 11 要求的选配模块。
Attune CytPix 型号包含一台高速明场摄相机用于捕捉各个细胞通过流动室时的图像。自动化图像分析软件可生成与标准荧光参数集成的形态数据。这些功能使研究人员能够提高数据的精度和准确度,并可对其样品生物进行深入了解。
使用我们的仪器配置器工具来设计适合您研究需求的系统。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.