Lipofectamine 3000
Lipofectamine 3000 转染试剂:
Lipofectamine 3000 试剂采用先进的脂质纳米颗粒技术,能够实现卓越的转染性能和可重现的结果。它对众多细胞类型均具有超高的转染效率,可转染常见及难以转染的细胞,同时提供更高的细胞活力
Lipofectamine Stem
Lipofectamine Stem 转染试剂:
Lipofectamine Stem 转染试剂经优化可在多种干细胞中以较少的早期分化实现较高转染效率。Lipofectamine Stem 试剂专为共递送 DNA、RNA 以及 Cas9 核糖核蛋白 (RNP) 复合物而设计,与多种培养基系统兼容,包括无饲养层培养基系统,有助于支持和简化干细胞培养工作流程。研究人员可在多能干细胞 (PSC) 和神经干细胞 (NSC) 中实现高达 80% 或更高的转染效率,在间充质干细胞 (MSC) 中实现高达 45% 的转染效率。另请参阅细胞特定的实验方案。
Lipofectamine 2000
Lipofectamine 2000 转染试剂:
一种专有的阳离子脂质体制剂,可在多种贴壁细胞系和悬浮细胞系中实现极高的转染效率和蛋白表达水平
使用 Lipofectamine 2000 共转染 RNAi 和 DNA:
本参考提供了一般指南以及使用 Lipofectamine 2000 试剂将质粒 DNA 和 RNAi 分子(即 Stealth RNAi、siRNA、shRNA 质粒或 miRNA 质粒)共转染到哺乳动物细胞中的方法
Lipofectamine 2000 反向转染:
与传统的 Lipofectamine 2000 转染方案相比,反向转染是以不同的顺序合并 RNA、转染试剂和细胞;简言之,转染前,在每个孔中加入不同的 RNAi 分子,使之与稀释后的 Lipofectamine 2000 相结合,以在每个孔中形成复合物;直接将细胞添加到 Lipofectamine 2000-RNA 复合物中,然后在细胞贴壁的同时进行转染
Lipofectamine LTX 试剂
Lipofectamine LTX:
一款为将 DNA 转染到真核细胞中而配制的试剂
Lipofectamine LTX 试剂细胞类型特异性方案:
这些实验方案提供了将质粒 DNA 转染到不同类型细胞中的推荐方法
使用 Lipofectamine LTX 试剂将质粒 DNA 转染到原代小鼠神经前体细胞中:
本参考提供了一种来自于客户的方案,用于将质粒 DNA 转染到原代小鼠神经前体细胞中。请注意,此方案尚未经过 Invitrogen 科学家验证。只是作为参考与所有客户分享,供客户在转染具有挑战性的细胞类型时参考。各个实验室可能需要进一步优化此方案
使用 Lipofectamine LTX 试剂将质粒 DNA 转染到 RAW264.7 巨噬细胞中:
本参考提供了一种来自于客户的方案,用于将质粒 DNA 转染到 Raw 264.7 巨噬细胞中。请注意,此方案尚未经过 Invitrogen 科学家验证。只是作为参考与所有客户分享,供客户在转染具有挑战性的细胞类型时参考。各个实验室可能需要进一步优化此方案
Lipofectamine MessengerMAX
Lipofectamine MessengerMAX 转染试剂:
这种转染试剂在神经元和广泛的原代细胞中实现了惊人的转染效率,使研究人员能够获得改善的应用结果并进行更多具有生物学意义的研究
Lipofectamine RNAiMAX
Lipofectamine RNAiMAX 转染试剂:
一种专有的 RNAi 特异性阳离子脂质体转染试剂,能在各种类型的细胞中实现极高的转染效率,适用于 siRNA 基因敲低实验
Lipofectamine RNAiMAX 转染试剂细胞类型特异性方案:
这些实验方案提供了将 siRNA 转染到不同类型细胞中的推荐方法
Invivofectamine 3.0
Invivofectamine 3.0 试剂:
说明:一种用于体内 RNAi 传递的突破性试剂,具有显著改善的性能,使用微克级 siRNA 可实现高达 85% 的敲低
其他试剂
FreeStyle MAX 试剂:
一种在悬浮细胞培养基(经驯化的 CHO 和293细胞)中实现快速、高得率的用于哺乳动物蛋白生产的突破性技术。
293fectin 转染试剂:
一种专门设计的转染试剂,在无血清 GIBCO FreeStyle 293 表达培养基中能够实现极高的 FreeStyle 293-F 悬浮细胞转染效率
Oligofectamine 转染试剂:
专为含有寡核苷酸的稳定复合物而配制的转染试剂,能够将此类复合物高效转染到真核细胞中
Lipofectamine 转染试剂:
我们第一代阳离子脂质体转染试剂之一,用于将 DNA 转染到真核细胞中
Lipofectin 转染试剂:
第一代内皮细胞转染试剂;将 DNA、RNA 或寡核苷酸转染到他们所选的细胞系中
DMRIE-C 转染试剂:
一种脂质体转染试剂,能与核酸结合形成复合物,进而高效转染到哺乳动物细胞中
磷酸钙转染试剂盒:
一种无机转染试剂,可通过磷酸钙共沉淀将 DNA 递送到真核细胞中
Cellfectin II 转染试剂:
一种阳离子脂质体转染试剂,设计用于出色地转染昆虫细胞
仅供科研使用,不可用于诊断目的。