根据您的应用找到适合您的神经细胞培养工具
神经细胞完全培养基包含正确的组分,对于取得最佳的细胞培养结果至关重要。
要订购适合您应用的最佳试剂,请查看下表。
添加剂
应用 | 添加剂 | Cat.NO. |
---|---|---|
需要无异种成分组件的研究 | B-27 添加剂,无异种成分CTS | A14867-01 |
氧化应激及损伤、凋亡的研究,或自由基对神经元损伤的情形 | B-27添加剂,不含 抗氧化剂 | 10889-038 |
胰岛素分泌或胰岛素受体的研究 | B-27 添加剂,不含胰岛素 | A1895601 |
电生理学研究 | B-27 Plus 神经元培养系统 (包括培养基和添加剂) | A3653401 |
视网膜神经节细胞的生长和扩增 | B-27 添加剂,定制 | 0080085-SA |
基础培养基
应用 | 经优化的 细胞 类型 | 基础培养基 | Cat.NO. |
---|---|---|---|
神经元的生长与维持 | 产前和胎儿神经元 | Neurobasal Plus 培养基 | A3582901 |
受体研究,下游纯化研究或其他不需要酚红的过程 | 产前和胎儿神经元 | Neurobasal 培养基,不含酚红 | 12348-017 |
产后和成人脑神经元 | Neurobasal A 培养基,不含酚红 | 12349-015 | |
在CO2环境中操纵神经元 至少48小时,同时保持活力 | 产后神经元 | Hibernate-A 培养基 | A12475-01 |
胚胎神经元 | Hibernate-E 培养基 | A12476-01 | |
关于 D-葡萄糖或丙酮酸钠可能会干扰葡萄糖反应或胰岛素受体的研究 | 产后神经元 | Neurobasal-A,不含 D-葡萄糖和丙酮酸钠 | A24775-01 |
其他支持神经细胞培养的产品
神经细胞培养资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。