查找适合您的神经细胞培养工具
神经细胞完全培养基包含正确的组分,对于取得最佳的细胞培养结果至关重要。要为您的细胞类型订购最佳的培养基系统,请选择下面的相应选项卡。
神经干细胞和祖细胞
添加剂
应用 | 添加剂 | Cat.NO. |
---|---|---|
干细胞的增殖 | B-27添加剂,不含维他命A | 12587-010 |
神经干细胞的分化 | B-27加添加剂 CultureOne 添加剂 | A3582801 A3320201 |
干细胞无异种成分分化 | CTS B-27加添加剂,无异种成分 | A1486701 |
胚胎神经细胞的血清替代品 | N-2添加剂 | 17502-048 |
人和大鼠神经干细胞的生长和扩展 | StemPro 神经补充剂 | A10508-01 |
基础培养基
经优化的细胞类型 | 基础培养基 | Cat.NO. |
---|---|---|
人神经干细胞 | StemPro NSC SFM | A1050901 |
神经干细胞 | KnockOut DMEM/F-12培养基 | 12660-012 |
细胞
细胞来源 | 细胞 | Cat.NO. |
---|---|---|
分离自Sprague-Dawley E14大鼠皮层 | N7744-100 | |
大鼠胎儿神经干细胞试剂盒(包括完整的培养基系统) | N7744-200 | |
冷冻保存的人神经干细胞 | StemPro 神经干细胞 | A15655 |
分离自新生Sprague-Dawley大鼠皮层 | 大鼠胶质前体细胞(rGPC) | N7746-100 |
衍生自H9人胚胎干细胞(hESC) | 人多巴胺能前体细胞 | 可定制 查看培养基的定制 |
其他支持神经细胞培养的产品
神经细胞培养资源