EVOS XL Core
细胞成像系统
EVOS XL Core细胞成像系统对所有细胞培养室都会是最完美的辅助设备。 符合人体工学设计,一体化XL Core系统可安装在细胞培养超净台内或旁边的实验台上,您可以更简单便捷地检查培养细胞的状态。
已经是XL Core用户? 注册以获取软件更新和通知。 立即注册EVOS XL Core
EVOS XL Core应用视频
系统要点
产品属性 | EVOS® XL Core Detail |
---|---|
光学系统 | 无限距校正光学系统;45 mm等焦距RMS螺纹物镜 |
照明系统 | 强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时) |
对比方法 | 透射光(明场和相差) |
物镜 | 4x,10x,20x,40x;plan LWD phase,无限距; 可选2x (非相差) |
镜头转轮 | 4位,手动控制 |
聚光器 | 3位转盘,用于明场视野和相差视野 |
聚光器工作距离 | 60 mm |
载物台 | 固定载物台(AMEX1000) 可选的机械载物台(AMEP4712)
|
聚焦装置 | 张力控制的同轴聚焦旋钮
|
LCD显示屏 | 12.1’’高分辨率(1,024 x 768像素)彩色显示器,倾斜度可调 |
摄像机 | 彩色: 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 百万像素 |
图像采集 | 包含图像软件的嵌入式操作系统,可通过鼠标或前置手动按钮进行图像采集和保存 |
采集的图像 | 彩色照相机: 24 bit 全彩TIFF或PNG图像;JPEG, BMP (2,048 x 1,536 像素) |
输出端口 | 2 个USB 2.0接口 |
电源供应 | AC电源适配器;输入 100–240 V, 47–63 Hz;输出12 V DC/2.0 A 24 W 最大 |
尺寸 | 高度: 高:533 mm (21.0 in) 宽:406 mm (6.0 in) 长:318 mm (12.5 in) |
重量 | 9.1 kg (20.1 lb); 10.0 kg (22.1 lb) 带机械载物台 |
EVOS® XL Core发表文献
- Zhao C et al. (2013) Dual functionality of antimicrobial and antifouling of poly(n-hydroxyethylacrylamide)/salicylate (PolyHEAA/SA) hydrogels. Langmuir doi:10.1021/la304511s
- Béaslas O et al. (2012) Silencing of OSBP-related protein 8 (ORP8) modifies the macrophage transcriptome, nucleoporin p62 distribution, and migration capacity. Exp Cell Res 318(15):1933–1945.
- Berk E et al. (2012) Lymphocyte-polarized dendritic cells are highly effective in inducing tumor-specific CTLs. Vaccine 30(43):6216–6224.
- Liu Q et al. (2012) Amino acid-based zwitterionic poly(serine methacrylate) as an antifouling material. Biomacromolecules 14(1):226–231.
- Zorniak M et al. (2012) Differential expression of 2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase and neural lineage markers correlate with glioblastoma xenograft infiltration and patient survival. Clin Cancer Res 18(13):3628–3636.
系统要点
产品属性 | EVOS® XL Core Detail |
---|---|
光学系统 | 无限距校正光学系统;45 mm等焦距RMS螺纹物镜 |
照明系统 | 强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时) |
对比方法 | 透射光(明场和相差) |
物镜 | 4x,10x,20x,40x;plan LWD phase,无限距; 可选2x (非相差) |
镜头转轮 | 4位,手动控制 |
聚光器 | 3位转盘,用于明场视野和相差视野 |
聚光器工作距离 | 60 mm |
载物台 | 固定载物台(AMEX1000) 可选的机械载物台(AMEP4712)
|
聚焦装置 | 张力控制的同轴聚焦旋钮
|
LCD显示屏 | 12.1’’高分辨率(1,024 x 768像素)彩色显示器,倾斜度可调 |
摄像机 | 彩色: 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 百万像素 |
图像采集 | 包含图像软件的嵌入式操作系统,可通过鼠标或前置手动按钮进行图像采集和保存 |
采集的图像 | 彩色照相机: 24 bit 全彩TIFF或PNG图像;JPEG, BMP (2,048 x 1,536 像素) |
输出端口 | 2 个USB 2.0接口 |
电源供应 | AC电源适配器;输入 100–240 V, 47–63 Hz;输出12 V DC/2.0 A 24 W 最大 |
尺寸 | 高度: 高:533 mm (21.0 in) 宽:406 mm (6.0 in) 长:318 mm (12.5 in) |
重量 | 9.1 kg (20.1 lb); 10.0 kg (22.1 lb) 带机械载物台 |
EVOS® XL Core发表文献
- Zhao C et al. (2013) Dual functionality of antimicrobial and antifouling of poly(n-hydroxyethylacrylamide)/salicylate (PolyHEAA/SA) hydrogels. Langmuir doi:10.1021/la304511s
- Béaslas O et al. (2012) Silencing of OSBP-related protein 8 (ORP8) modifies the macrophage transcriptome, nucleoporin p62 distribution, and migration capacity. Exp Cell Res 318(15):1933–1945.
- Berk E et al. (2012) Lymphocyte-polarized dendritic cells are highly effective in inducing tumor-specific CTLs. Vaccine 30(43):6216–6224.
- Liu Q et al. (2012) Amino acid-based zwitterionic poly(serine methacrylate) as an antifouling material. Biomacromolecules 14(1):226–231.
- Zorniak M et al. (2012) Differential expression of 2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase and neural lineage markers correlate with glioblastoma xenograft infiltration and patient survival. Clin Cancer Res 18(13):3628–3636.
EVOS XL Core资源 | |
EVOS XL Core Software Update EVOS XL Core用户手册 EVOS XL Core快速入门指南 | EVOS配件 |