创新改变细胞成像常规过程
EVOS M5000成像系统是一款集成的倒置数字显微镜,适用于四色荧光、透射光和彩色成像应用。 专为成像和分析而设计的操作界面、先进而灵活的光路系统、精准的自动聚焦机制和高分辨率CMOS相机以及连续动态成像功能,您可以在几分钟内采集可供发表的高品质图像。 专利的LED光立方和彩色成像技术可以助您采集定量荧光和彩色明场样本(例如H&E染色的组织切片),从而使EVOS M5000成为一款功能尤为多样的显微镜,是各种成像应用的理想选择。
EVOS M5000 细胞成像系统的优势特征:
- 安装简便; 无需维护、组装、校准或验证
- 用户定义四色荧光、透射光和彩色明场成像
- 自动聚焦,Z-stack功能,连续动态成像,以及单击实现多通道采集
- 配有用于快速采集和分析的内置软件,包含细胞生长融合度分析和自动细胞计数功能
- 可访问Thermo Fisher Cloud成像应用程序
使用EOVS M5000 细胞成像系统采集的图像
图 1. 经福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)的8 um大鼠肠切片用Movat五色套染后显示的细胞增殖情况(EdU标记)。 穿过隐窝的横切片显示隐窝底部附近局部存在高丰度的增殖细胞,随距离增大而减小。 增殖细胞(褐色)信号在 Movat五色套染的对比下可见,这五色套染包括弹性蛋白(黑色)和细胞核(紫灰色)的VVG(Verhoeff-Van Gieson)染色、胶原蛋白(黄色)的乙醇番红花染色、标记杯状细胞的粘蛋白的阿尔新蓝染色( 蓝色)以及肌细胞和红细胞(红色)的藏花猩红 - 酸性品红染色。 使用RGB模式照明,在EVOS M5000显微镜上用10X物镜下采集图像。
图 2. 在B-27 Plus神经元培养体系中培养28天的原代大鼠皮层神经元。 在第28天,将细胞固定并用MAP2、Synapsin1/2和DAPI染色。
图 3. 活的和热灭活的(60℃,60分钟)Jurkat细胞以50/50的比例混合。 然后用ReadyProbes细胞存活率成像试剂盒,蓝色/红色(R37610)染色细胞。 使用20x物镜在EVOS M5000上进行细胞成像。
图 4. 受精后24小时的转基因荧光斑马鱼(Fli1增强型绿色荧光蛋白),包含绒毛膜。 在4%多聚甲醛中固定胚胎,然后将其换入PBS中,使用4x相位物镜在EVOS M5000上进行成像。 本图显示了包含GFP叠加的相差图像。
使用EOVS M5000 细胞成像系统采集的图像
图 1. 经福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)的8 um大鼠肠切片用Movat五色套染后显示的细胞增殖情况(EdU标记)。 穿过隐窝的横切片显示隐窝底部附近局部存在高丰度的增殖细胞,随距离增大而减小。 增殖细胞(褐色)信号在 Movat五色套染的对比下可见,这五色套染包括弹性蛋白(黑色)和细胞核(紫灰色)的VVG(Verhoeff-Van Gieson)染色、胶原蛋白(黄色)的乙醇番红花染色、标记杯状细胞的粘蛋白的阿尔新蓝染色( 蓝色)以及肌细胞和红细胞(红色)的藏花猩红 - 酸性品红染色。 使用RGB模式照明,在EVOS M5000显微镜上用10X物镜下采集图像。
图 2. 在B-27 Plus神经元培养体系中培养28天的原代大鼠皮层神经元。 在第28天,将细胞固定并用MAP2、Synapsin1/2和DAPI染色。
图 3. 活的和热灭活的(60℃,60分钟)Jurkat细胞以50/50的比例混合。 然后用ReadyProbes细胞存活率成像试剂盒,蓝色/红色(R37610)染色细胞。 使用20x物镜在EVOS M5000上进行细胞成像。
图 4. 受精后24小时的转基因荧光斑马鱼(Fli1增强型绿色荧光蛋白),包含绒毛膜。 在4%多聚甲醛中固定胚胎,然后将其换入PBS中,使用4x相位物镜在EVOS M5000上进行成像。 本图显示了包含GFP叠加的相差图像。