蛋白质降解机理
了解蛋白质降解的不同机制,包括每个途径介导的细胞功能,以及可用于评估蛋白质降解的分析方法。
蛋白质降解最近已成为一种具有选择性的和潜在有效的方法来识别新的药物靶点,它通过靶向蛋白质降解减少特异的细胞蛋白。了解蛋白质降解的机制,找到可用于靶向单个蛋白质的工具,用于开发和优化针对各种疾病和病症的治疗方法。
蛋白质降解资源中心包括最新进展和研究工具,通过提供产品和解决日常蛋白质降解研究遇到的问题来帮助您进行此方面的研究。
使用我们的蛋白质分析产品回答您蛋白质降解研究中遇到的问题。Thermo Fisher Scientific 提供满足实验需求的高质量试剂和仪器。
我的探针是否靶向目标蛋白质和 E3 连接酶以正确形成三元复合物?
嵌合体或小分子探针必须具有可与 E3 连接酶和目标蛋白质结合的位点。确定是否形成三元复合物并启动目标蛋白质的靶向降解。
查找产品信息:
目标蛋白质是否被多泛素化?
多泛素化标记目标蛋白质以供蛋白酶体降解。确定细胞或组织裂解物中目标蛋白质的泛素化修饰状态,并确认该蛋白质已被标记为降解。
查找产品信息:
目标蛋白质降解了吗?
作为基因删除方法的替代,使用靶向蛋白降解来调节感兴趣蛋白的表达。确定目标蛋白质是否靶向降解。
查找产品信息:
了解用于蛋白质研究的最新方法和技术,包括方案、常见实验问题解答、网络研讨会和文章。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。