保持高水平细胞活力:
在不添加 FBS 或 TPB(胰蛋白胨磷酸盐肉汤)的情况下,CD BHK-21 生产培养基对悬浮 BHK-21 细胞的支持时间长于由 TPB 和 10% FBS 支持的 GMEM。在 GMEM 中培养24小时后,细胞活力开始下降,而在 CD BHK-21 生产培养基中细胞可稳定存活4天。
简化疫苗生产过程中的各种挑战
疫苗生产相当复杂。生产商在开发过程中面临着严格的监管控制,同时还要预测环球需求以及最终的生产数量和质量挑战。上市时间和成本效益一直是关键的考虑因素。找到高性能培养基、工具和支持是加速疫苗开发和简化生产工作的关键成功因素。
我们的生物工艺开发产品和服务可提供高性能的 Gibco 培养基、先进的技术工具和知识渊博的专家支持,帮助您应对这些挑战,助您优化工作流程、较大程度降低风险并提高成本效益。
高性能无血清培养基
Gibco 高性能无血清培养基 (SFM) 和无动物源性成分 (AOF) 培养基可为添加血清的系统提供优越的细胞生长和病毒生产性能,同时较大限度地提高一致性和可靠性,并简化下游纯化过程。
Gibco CD BHK-21 生产培养基是较早支持 BHK-21 细胞无血清和无蛋白质培养的细胞培养基。Gibco CD BHK-21 生产培养基无需补充血清或其他不明确的组分,因此可以消除血清相关的风险,同时可让您实现更好的细胞生长和更稳定的病毒得率。
实现高峰细胞密度:
在4天的培养悬液中,BHK-21 细胞的密度可达到添加 TPB(胰蛋白示磷酸盐肉汤)和 10% FBS 的 GMEM 的两倍以上。
VERO 细胞的病毒滴定结果
在一式三份平板中使用 Gibco VP-SFM 或含 10% FBS 的 Gibco EMEM 中培养的 VERO 细胞进行病毒生产,显示的结果相当
在 MDCK 细胞中生产牛传染性鼻气管炎 (IBR) 病毒
接种物的滴度为 1.3 x 108 TCID50/mL。在相应培养基中进行6次传代培养。 显示的细胞计数为每瓶的平均计数 (x 106)。培养时间由血清对照中的细胞病变效应 (CPE) % 决定。 两种培养基的结果相当。
保持高水平细胞活力:
在不添加 FBS 或 TPB(胰蛋白胨磷酸盐肉汤)的情况下,CD BHK-21 生产培养基对悬浮 BHK-21 细胞的支持时间长于由 TPB 和 10% FBS 支持的 GMEM。在 GMEM 中培养24小时后,细胞活力开始下降,而在 CD BHK-21 生产培养基中细胞可稳定存活4天。
VERO 细胞的病毒滴定结果
在一式三份平板中使用 Gibco VP-SFM 或含 10% FBS 的 Gibco EMEM 中培养的 VERO 细胞进行病毒生产,显示的结果相当
在 MDCK 细胞中生产牛传染性鼻气管炎 (IBR) 病毒
接种物的滴度为 1.3 x 108 TCID50/mL。在相应培养基中进行6次传代培养。 显示的细胞计数为每瓶的平均计数 (x 106)。培养时间由血清对照中的细胞病变效应 (CPE) % 决定。 两种培养基的结果相当。
Gibco 目录还提供优质试剂、缓冲液和添加剂,满足您的病毒生产需求。
减血清培养基
降低血清的经济型解决方案是将其替换为低血清需求培养基,并添加其他促生长因子。优选 Gibco Opti-MEM 是一种添加了 2%-4% FBS 的最低必需培养基 (MEM),在许多关键应用中的实际表现均优于补充了 10% FBS 的普通培养基。在一些应用中,研究人员将血清需要量降低了至少 50%。降低血清还能较大程度降低引起疾病(如牛海绵状脑病 (BSE))的外源性物质的风险。
Opti-MEM I 培养基优于含更多 FBS 的 EMEM
由于贴壁细胞需要较低的血清补充量 (< 1%),应向 Opti-MEM I 培养基中添加 500 至 1,000 mg/L 氯化钙。添加 HEPES 可为培养物提供额外的 pH 控制。
Gibco 先进制粒技术产品是一种通过技术先进的工艺生产的颗粒状干粉培养基剂型,该工艺可在各种无血清、无蛋白质和化学成分明确的培养基中以干粉形式生产完整配方。AGT 培养基有助于降低总周期成本,减少原材料规划、采购和检测以及培养基制备所需的时间。
了解有关 Gibco 先进制粒技术的更多信息
您是否有需要特殊调整的专有流程?我们提供综合性的定制选项,以满足您任何项目的特有规格要求。每个 Gibco 性能培养基都可以根据您的要求进行微调,以获得良好效果。
我们的包装方案可灵活地满足研发、工艺开发、试验工厂和大规模生产的需求,而我们的定制产品服务团队可以帮助评估可行性并为您的专有配方推荐设计、检测和包装方案。
我们提供 Gibco 生物工艺开发服务,可与您合作满足您的所有疫苗生产需求。我们通过积累的行业经验来帮助客户加快上市时间,实现其目标,从而激励客户提高对我们的合作伙伴关系的信心。 相当重要的是,将您和您客户的需求放在首位是我們的信念。
了解有关 Gibco 生物工艺开发服务的更多信息
生产新疫苗需要有足夠的质量和安全保证。我们的 Applied Biosystems MycoSEQ 微生物鉴定系统可提供较高的细菌和真菌鉴定准确性和重现性。快速获得结果有助于缩短发布产品的时间。高通量能够在24小时内进行多达80次鉴定。
了解有关 Applied Biosystems SEQ 快速污染物检测的更多信息
开发和生产任务关键型生物治疗药物和疫苗需要高性能、高通量的生物处理技术。 POROS Perfusion 色谱介质是一种独特的大孔色谱载体,可对诸如抗体和病毒样颗粒等大分子进行高容量、高分辨率的生物处理。
了解有关色谱法和蛋白质纯化的更多信息
了解有关我们的高性能疫苗生产培养基和试剂的更多信息
了解有关疫苗生产培养基和试剂的更多信息
我们提供一系列集成服务,通过 Gibco 生物工艺开发服务简化细胞系开发。从载体设计到 cGMP 细胞库,我们经验丰富的科学家和项目经理可提供全生命周期支持。
我们用于病毒和疫苗生产的化学成分确定的无血清培养基,可提供与添加血清系统同等或更佳的细胞生长和病毒生产,同时也较大程度保持其一致性和可靠性,且简化下一步纯化步骤。
POROS 层析树脂是当今用于工业规模生物分离的性能优异的层析介质。POROS 树脂选择范围广,专为当今重组蛋白质和其他生物纯化挑战而设计。
Applied Biosystems SEQ 制药领域的快速分子方法有助于确保您的制药产品的质量和安全,特别是当精度和获得结果的时间至关重要时。SEQ 快速分子生物学方法也适用于公共健康实验室、化妆品和个人护理产品制造、食品检测实验室以及学术和研究中心。
了解更多信息:
我们提供一系列集成服务,通过 Gibco 生物工艺开发服务简化细胞系开发。从载体设计到 cGMP 细胞库,我们经验丰富的科学家和项目经理可提供全生命周期支持。
我们用于病毒和疫苗生产的化学成分确定的无血清培养基,可提供与添加血清系统同等或更佳的细胞生长和病毒生产,同时也较大程度保持其一致性和可靠性,且简化下一步纯化步骤。
POROS 层析树脂是当今用于工业规模生物分离的性能优异的层析介质。POROS 树脂选择范围广,专为当今重组蛋白质和其他生物纯化挑战而设计。
Applied Biosystems SEQ 制药领域的快速分子方法有助于确保您的制药产品的质量和安全,特别是当精度和获得结果的时间至关重要时。SEQ 快速分子生物学方法也适用于公共健康实验室、化妆品和个人护理产品制造、食品检测实验室以及学术和研究中心。
了解更多信息:
生物工艺资源