通用、洁净且一次性使用的瓶子
Thermo Scientific™ Nalgene™ 生产瓶和细口大瓶专用于储存和运输活性药物成分和大容量中间产物,可为敏感液体、缓冲液、培养基等提供防漏储存。可以选择 PC、PETG 和 HDPE 材料,体积范围 30mL - 20L。大量规范性文件可以确保产品符合您严苛的生物技术要求,减少在加工中应用所需的时间和成本。
生产瓶和配件专题分类
我们的高品质塑料 Nalgene 瓶适合需要对大量中间体和关键试剂(如疫苗和蛋白治疗制备产物)进行加工和储存的制药和生物技术应用。瓶子的材料均经过生物测试,保证无漏。有多种树脂材料、瓶形状和瓶大小 (0.5mL - 50L) 可供选择。
增强生产瓶的性能Nalgene 替换瓶盖和热缩带用于确保 Nalgene 瓶紧密密封。
我们承诺与客户并肩合作,帮助完善他们的工作流程。首先,简单手写略图,详细绘图或这两者之间的任何情况。我们的工程师和专业销售人士将集合您的输入和设计系统,以满足您的特定需求。我们会支持您的设计或根据您的技术参数进行设计。
Quality, choice, and innovation for your applications
Enhance productivity through innovative general labware products. Our proven lab consumables will meet your specialized application needs, and help you maintain a clean, safe, and efficient laboratory.
Resources