简化蛋白质组学数据分析
快速、强大的质谱仪通常会生成用于蛋白质组学分析的大型数据集。即使在错综复杂的生物系统实验中,我们的蛋白质组学软件也有助于简化蛋白质组学数据的统计分析并增添生物学意义。蛋白质组学分析不仅涉及鉴定多肽或蛋白质及其翻译后修饰,而且还涉及一些有助于推断蛋白质组学数据生物学意义的统计分析。我们的蛋白质组学软件产品系列专门设计用于挖掘复杂、高分辨精确质量数 (HRAM) Orbitrap 数据,并将其转换为有意义的结果。
Thermo Scientific 提供了一套蛋白质组学软件程序,专门设计用于挖掘复杂、高分辨精确质量数 (HRAM) Orbitrap 数据,并将这些大型数据集转换为有意义的结果。
推荐用于质谱数据分析的蛋白质组学软件
全面的蛋白质鉴定、表征和定量
Thermo Scientific Proteome Discoverer 软件可帮助您鉴定和定量复杂生物样品中的蛋白质。
推荐用于下列工作流程:
- 迭代搜索策略
- 多重搜索引擎比较
- TMT SPS MS3
- 糖肽鉴定与定量分析
- 磷肽鉴定与定量分析
- 自上而下蛋白质组学
- 交联
蛋白质变异体鉴定
Thermo Scientific ProsightPC 软件经过优化以增加对自中而下和自下而上实验的支持,成为了完整蛋白质和多肽鉴定与表征的全面工具。
推荐用于下列工作流程:
- 自上而下蛋白质 MS/MS ID
- 未知化合物 PTM 解析
- 蛋白质数据库管理
定量和验证多肽特征
Skyline 软件 被蛋白质组学行业广泛采用,作为靶向定量数据分析的实际平台。SureQuant 靶向质谱分析试剂盒提供即用型 Skyline 处理和分析模板,无需繁琐的参数和数据管道优化即可执行常规工作流程。
相关资源
相关支持