Orbitrap 是一种离子阱质量分析器,由两个外部电极和一个中心电极组成,可以同时用作分析器和检测器。进入 Orbitrap 的离子通过"电动挤压"捕获,之后这些离子围绕中心电极及在两个外部电极之间振荡。不同的离子以不同的频率振荡,从而得到分离。使用图像流检测,通过测量外部电极上的离子引起的振荡频率采集得到离子的质谱图。由于其设置,Orbitrap 质量分析器实际上是傅里叶变换质量分析器,模拟 FT 离子回旋共振(ICR)技术,但其仪器尺寸更小,仪器操作更简便。
Orbitrap 技术提供高分辨率、高准确度的质量数(HRAM)数据,可在 m/z 200 产生高达 500,000 FWHM 的超高分辨率测量结果(亦可选择高达 1,000,000 FWHM)。这一特点是Orbitrap所特有的,通过以下三个因素实现:
- 精确度为纳米范围的电极。
- 高压电源。
- 作为振荡频率函数的质荷比测量值。
基于 Orbitrap 技术卓越的分辨率,可以轻松实现高准确度质量数测定,并使典型进样分析物的质量数精度低于 1 ppm。
由于 Orbitrap 技术在单一平台上提供定量和定性(定量/定性)HRAM 分析,并且经常通过一次运行实现,因此越来越多地将其应用于需要高选择性和高灵敏度的挑战性分析应用。
当仪器在非目标分析期间生成全扫描 HRAM 数据时,无需重新运行样品即可轻松识别新化合物并进行回顾性数据分析。在目标分析扫描过程中,仪器以高置信度实现残留小分子和大分子的确认和识别。
虽然 TOF MS 系统能够进行快速全扫描数据采集,但是它们具有局限性。例如,Q-TOFs 在小分子质量数范围内的分辨率受到限制。这可导致分析物的错误识别(得到假阴性和假阳性结果),并且无法定量目标分析物 [1]。
最新推出的组合型 Orbitrap 系统,如 Thermo Scientific Q Exactive HF-X MS,在包括小分子质量数范围在内的宽质量数范围内提供了较高的质量数分辨率和质量数精度。
易于使用的紧凑型仪器借助 Orbitrap 技术可提供真正的高质量数分辨率和质量精度,该仪器能可靠且经常地提供亚 ppb 级灵敏度和质量精度 [2]。
参考文献
[1] Rajski ??, G??mez-Ramos Mdel M, Fern??ndez-Alba AR (2014) Large pesticide multiresidue screening method by liquid chromatography-Orbitrap mass spectrometry in full scan mode applied to fruit and vegetables J Chromatog A 1360: 119-127.Science Direct
[2] Eliuk S, Makarov A (2015) Evolution of Orbitrap Mass Spectrometry Instrumentation Ann Rev Anal Chem 8: 61-80.年度评论
Orbitrap 质谱仪在 m/z 200 时提供 1,000,000 的可能最大分辨率(FWHM),通过一个易于使用的紧凑型仪器提供低于 1 ppm 的质量精度。这些高分辨率准确质量数系统在目标分析和非目标分析过程中均可检测较宽范围的化合物和小分子,而不损失选择性或灵敏度。简而言之,Orbitrap 技术没有任何妥协。
Orbitrap 是一种离子阱质量分析器,由两个外部电极和一个中心电极组成,可以同时用作分析器和检测器。进入 Orbitrap 的离子通过"电动挤压"捕获,之后这些离子围绕中心电极及在两个外部电极之间振荡。不同的离子以不同的频率振荡,从而得到分离。使用图像流检测,通过测量外部电极上的离子引起的振荡频率采集得到离子的质谱图。由于其设置,Orbitrap 质量分析器实际上是傅里叶变换质量分析器,模拟 FT 离子回旋共振(ICR)技术,但其仪器尺寸更小,仪器操作更简便。
Orbitrap 技术提供高分辨率、高准确度的质量数(HRAM)数据,可在 m/z 200 产生高达 500,000 FWHM 的超高分辨率测量结果(亦可选择高达 1,000,000 FWHM)。这一特点是Orbitrap所特有的,通过以下三个因素实现:
- 精确度为纳米范围的电极。
- 高压电源。
- 作为振荡频率函数的质荷比测量值。
基于 Orbitrap 技术卓越的分辨率,可以轻松实现高准确度质量数测定,并使典型进样分析物的质量数精度低于 1 ppm。
由于 Orbitrap 技术在单一平台上提供定量和定性(定量/定性)HRAM 分析,并且经常通过一次运行实现,因此越来越多地将其应用于需要高选择性和高灵敏度的挑战性分析应用。
当仪器在非目标分析期间生成全扫描 HRAM 数据时,无需重新运行样品即可轻松识别新化合物并进行回顾性数据分析。在目标分析扫描过程中,仪器以高置信度实现残留小分子和大分子的确认和识别。
虽然 TOF MS 系统能够进行快速全扫描数据采集,但是它们具有局限性。例如,Q-TOFs 在小分子质量数范围内的分辨率受到限制。这可导致分析物的错误识别(得到假阴性和假阳性结果),并且无法定量目标分析物 [1]。
最新推出的组合型 Orbitrap 系统,如 Thermo Scientific Q Exactive HF-X MS,在包括小分子质量数范围在内的宽质量数范围内提供了较高的质量数分辨率和质量数精度。
易于使用的紧凑型仪器借助 Orbitrap 技术可提供真正的高质量数分辨率和质量精度,该仪器能可靠且经常地提供亚 ppb 级灵敏度和质量精度 [2]。
参考文献
[1] Rajski ??, G??mez-Ramos Mdel M, Fern??ndez-Alba AR (2014) Large pesticide multiresidue screening method by liquid chromatography-Orbitrap mass spectrometry in full scan mode applied to fruit and vegetables J Chromatog A 1360: 119-127.Science Direct
[2] Eliuk S, Makarov A (2015) Evolution of Orbitrap Mass Spectrometry Instrumentation Ann Rev Anal Chem 8: 61-80.年度评论
Orbitrap 质谱仪在 m/z 200 时提供 1,000,000 的可能最大分辨率(FWHM),通过一个易于使用的紧凑型仪器提供低于 1 ppm 的质量精度。这些高分辨率准确质量数系统在目标分析和非目标分析过程中均可检测较宽范围的化合物和小分子,而不损失选择性或灵敏度。简而言之,Orbitrap 技术没有任何妥协。
我们提供从 Q Exactive MS、Orbitrap Exploris MS 到 Orbitrap Eclipse Tribrid MS 的各种系统。其中一些 Orbitrap 系统不仅在 m/z 200 处具有高达 1,000,000 FWHM 的分辨率,而且还实现了 45 Hz 的扫描速率。
哪种仪器较符合您的实验室需求?点击每个系统了解更多信息。
了解有关每个 Orbitrap MS 系统的更多信息
Single Orbitrap | Hybrids | Tribrids |
---|---|---|
优势 高样品通量和高结果置信度。易于使用且操作成本效益高。 | 优势 扫描速度、高分辨率、质量精度、谱图质量和灵敏度的完美结合。 | 优势 创新的 Orbitrap Tribrid 技术。即使在复杂基质中,也能识别低含量未知化合物。 |
尤其适用于:
| 尤其适用于:
| 尤其适用于:
|
产品 | 产品 | 产品 |
借助 HRAM 功能,Orbitrap 通常是选择用于分析亚 ppb 级浓度和/或亚 ppm 级质量差异的新型、非靶向化合物的质量分析器。Orbitrap 频繁用于在研究应用中分析低丰度、高复杂性或者困难样本,包括蛋白质组学、脂类组学、临床研究和法医毒理学、食品和饮料以及在环境实验室收集的样本。这是因为高分辨率可将检测出和未检测出的低浓度分析物区分开来(由同量异位素干扰的掩蔽效应所致)。