针对二噁英和 PCB 分析,尽可能提高工作效率
想了解扇形磁场质谱仪和 Thermo Scientific DFS 扇形磁场 GC-HRMS 用于二噁英分析的6个事实吗?观看系列视频,让我们了解更多事实!
十多年来,世界各地的科学界一直选择 DFS 扇形磁场 GC-HRMS,因为其在二噁英和 POP 的常规定量分析方面表现出众。如今,DFS 扇形磁场 GC-HRMS 继续在提供稳定的性能和高置信度的结果方面树立金标准。
基于扇形磁场技术,DFS 扇形磁场 GC-HRMS 可执行二噁英和 POP 常规分析,无论样本类型或基质如何,均可提供堪称典范的置信度。它具有大容量离子源和高容量涡轮泵,可实现较大的灵敏度和稳健性。
无论是食品进出口控制还是环境的分析都需要符合多国政府和分析方法的要求。DFS 扇形磁场 GC-HRMS 是符合所有现有官方方法和规范(包括美国 EPA、欧盟和日本工业标准方法)要求的 GC-HRMS 方法。
高线性检测和基质独立校准,与每次分析运行的自动质量校准相结合,为您的分析结果提供可靠性。此外,该系统在每个系统安装过程中显示理想的二噁英安装规格(基于 2378-TCDD 和 4 σ 噪音定义),并使用针对每种样本分析计算的 S/N 实时检测限进行 LOD/LOQ 计算。
DFS 扇形磁场 GC-HRMS 具有锁定质量跟踪功能,可根据 EPA 1613 等官方方法持续监测仪器稳定性和样本基质效应。此外,每次分析的质量分辨率都记录在日志文件中,为稳定的选择性提供了证据。
DFS 扇形磁场 GC-HRMS 的灵活配置提供了独特的双 GC 配置,可选择安装多达4个色谱柱。系统可使用不同的参考气体(例如 PFK、FC43 等)运行,DualData XL 选件可提供几乎双倍的样本处理量。
离子源可在不破坏真空的情况下进行更换,以便快速维护。此外,分离阀能够在必要时对离子源外壳进行排气。
想了解扇形磁场质谱仪和 Thermo Scientific DFS 扇形磁场 GC-HRMS 用于二噁英分析的6个事实吗?观看系列视频,让我们了解更多事实!
Thermo Scientific DFS 扇形磁场 GC-HRMS 的 DualData XL 模块设计用于提高二噁英和 POP 分析的性能通量。
与 NofaLab 实验室(鹿特丹)的团队会面,该团队在该实验室解释他们使用扇形磁场 GC-HRMS 进行二噁英分析的工作流程,并解释其客户快速周转时间的重要性。
跟随 DFS 扇形磁场 GC-HRMS 产品团队访问 Pacific Rim Lab,这是一个工作效率很高的二噁英和 POP 实验室。
对于二噁英和 POP 分析,DFS 扇形磁场可提供国际合规性,并为常规应用提供灵敏度和稳定性支持。
想了解扇形磁场质谱仪和 Thermo Scientific DFS 扇形磁场 GC-HRMS 用于二噁英分析的6个事实吗?观看系列视频,让我们了解更多事实!
Thermo Scientific DFS 扇形磁场 GC-HRMS 的 DualData XL 模块设计用于提高二噁英和 POP 分析的性能通量。
与 NofaLab 实验室(鹿特丹)的团队会面,该团队在该实验室解释他们使用扇形磁场 GC-HRMS 进行二噁英分析的工作流程,并解释其客户快速周转时间的重要性。
跟随 DFS 扇形磁场 GC-HRMS 产品团队访问 Pacific Rim Lab,这是一个工作效率很高的二噁英和 POP 实验室。
对于二噁英和 POP 分析,DFS 扇形磁场可提供国际合规性,并为常规应用提供灵敏度和稳定性支持。
* 必填字段
使用 Thermo Scientific™ DFS™ 扇形磁场 GC-HRMS 系统对二噁英和持久性有机污染物 (POP) 进行分析,可达到卓越的灵敏度。拥有双聚焦系统的 DFS GC-HRMS 可为目标化合物分析提供无与伦比的质谱分析性能。注入至色谱柱的 TCDD 数量低至 20fg,这可为您带来优异的信噪比(大于 200:1)。DFS GC-HRMS 是我们 50 年来致力于扇形磁场质谱仪开发的经验结晶,拥有您实现具体应用所需的各种功能。
功能 | 优势 |
---|---|
台式 MS 操作简单 |
|
特异性和灵敏度非凡 |
|
轻松拥有 |
|
其他主要功能 |
|
推荐用途: |
|