第三次全国土壤普查全面启动,要求全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。根据“土三普”理化性状检测指标要求,重金属污染分析成为关注焦点。赛默飞坚实的产品矩阵,不仅能为土壤中重金属污染分析提供从样品前处理到数据输出的全流程解决方案,同时,能助您拓展土壤中有机污染物和离子型污染物分析,为土壤污染全面治理提供强大支持。
方案下载
互动有礼
Dionex™ ASE™ 350 加速溶剂萃取仪
利用自动化ASE加速溶剂萃取仪在数分钟内自动完成土壤样品中化合物的萃取、过滤和净化。此系统可容纳 1-100 g 的样品容量,允许进行多达 24 份样品的无人照看萃取,并且与其他方法相比使用的溶剂少 50% 至 90%。灵活、易于操作、经济实惠的 Dionex ASE 350 特别适合高通量实验室。
经典案例
通过加速溶剂萃取和 GC-MS 测定土壤中的多氯联苯
使用加速溶剂萃取以及在线净化来萃取受污染土壤中的多氯联苯,可获得极佳的加标回收率和重现性。在线净化选择性地消除干扰避免了耗时和昂贵的萃取后手动净化程序。加速溶剂萃取处理样品仅需 20 分钟并且只需 40mL 溶剂。Rocket 蒸发器不需要繁琐的氮吹浓缩,通过使用 Flip-Flop 系统,可以直接将样品浓缩到 GC 小瓶中。
iCE™ 3400 AAS 原子吸收光谱仪
iCE™ 3400 石墨炉AAS带有氘灯和塞曼背景校正功能,可提供超高的性能,物有所值,是对您要求超灵敏的检测限的理想选择。
iCAP™ PRO 系列 ICP-OES
iCAP™ PRO 系列 ICP-OES 采用垂直矩管双向观测模式,实现超宽线性范围(径向观测)和超高灵敏度(轴向观测)双重特点,一分钟智能全谱直读、全新400 万像素CID 检测器及2MHz 高速读取数据,确保最佳信噪比。高灵敏度完成多元素同时分析同时,大幅提升工作效率,确保结果可靠性。
iCAP™ RQ Plus三重四极杆ICP-MS
iCAP RQ Plus ICP-MS 具有双四极杆结构,轻松进行灵敏、快速、高通量和多元素的同时检测。提供业界超高的性能参数,超优的基体耐受性,具有多种干扰去除手段,确保检测灵敏度;专利嵌片接口设计,全面应对高盐,有机等复杂样品的长期稳定测试。
iCAP™ TQe 三重四极杆ICP-MS
全新一代iCAP TQe ICP-MS,系统支持超低检测限和强大的抗干扰能力,完美结合三重四极杆技术的超低检测限和单四极杆易用性,通过增加功率和简化操作重新定义三重四极杆质谱。
经典案例
iCAP PRO ICP-OES测定土壤和沉积中24种无机元素含量
采用iCAP PRO ICP-OES能够准确、高效进行各类土壤和沉积物样品中多种主、次、痕量元素含量同时分析。全新的中阶梯光栅和棱镜二维分光系统,有效解决样品中共存主量基体形成的邻近谱线和跨光谱级次间的干扰影响,高灵敏度、高稳定性、高准确性地实现土壤和地质样品中多种元素的精准测量。
ICPMS测定土壤中多种常规元素及稀土元素
iCAP RQ Plus ICP-MS在一种模式下(KED)实现全元素去干扰同时分析,元素测定值基本均在标准物质参考范围内。对于分析高TDS土壤样品,利用iCAP RQ Plus ICPMS最新嵌片 ( Insert) 技术,大大提高仪器的耐盐能力及长期运行稳定性长期运行稳定性良好。
Trace 1600 系列气相色谱仪
Trace 1600系列气相色谱仪以其先进技术和革新设计帮助客户解决日常工作任务,提高实验室效率和收益。优化的独特模块化设计,大大增加使用概率,缩短停留时间;允许每个模块采集方法进行多个 GC 设置;即时连接柱柱锁扣无需工具即可安装分析色谱柱。
ISQ 7610 单四极杆气质联用仪
ISQ 7610 GC-MS单四极杆气质联用仪为分析实验室客户提供简单操作流程,并及时提供可靠结果。NeverVent技术以及智能软件大大提高实验室效率。
TSQ 9610 GC-MS/MS三重四极杆气质联用仪
TSQ 9610 GC-MS/MS三重四极杆气质联用仪用最佳性能帮助客户执行最严格的标准方法,保证能快速收回成本。其全新的NeverVent AEI技术以及智能软件延长仪器工作时间,最大化提高了样品通量。
Vanquish Duo HPLC 系统
Vanquish Duo UHPLC 系统整合串联LC及LC-MS、双LC系统、反梯度提高灵敏度三个工作流程,及两套独立流路于一套液相系统中,可完成几十秒梯度时间的超快速分离,为您提高分析效率、增大运行时间、扩展样品信息。
TSQ Quantis Plus三重四极杆液质联用仪
TSQ ™ Plus 三重四极杆质谱仪系列将创新仪器和软件强化功能与公认的稳健性和可靠性相结合,为当今的分析挑战和未来的突破提供更高水平的定量分析效率和性能。
经典案例
基于ISQ 7610单四极杆GC-MS系统和吹扫捕集联用分析土壤中的挥发性有机化合物
参考HJ 605-2011《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法》。采用 ISQ 7610单四极杆GC-MS系统和吹扫捕集联用,结合ISQ 7610 系统NeverVent™真空锁(VPI)技术和 Atomx XYZ吹扫捕集仪的高效阱冷却设计,验证HJ 605 测定土壤中挥发性有机化合物(VOCs)的合规性。实验结果证明完全符合HJ605标准对土壤中VOCs检测的要求。
土壤和沉积物中苯胺/联苯胺类化合物的三重四极杆液质联用分析
参考HJ 1210-2021《土壤和沉积物13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》。最新TSQ Plus系列三重四极杆液质苯胺类化合物测定方法包轻松满足标准要求,方法包中样品前处理方法经过3种土壤沉积物测试,回收率均在90%-105%之间。检测方法不仅具有优异的灵敏度、线性和回收率,同时具备良好的重现性,可用于苯胺类物质的日常分析检测。
符合美国EPA 方法8270D 的环境样品中半挥发性有机物(SVOC)分析GC-MS优化解决方案
采用ExtractaBrite 离子源和创新的NeverVent 技术的ISQ 7610 单四极杆GC-MS系统是执行EPA 8270D方法的完美解决方案。扩展的动态范围检测系统,使ISQ 7610 GC-MS 能在使用同一根色谱柱和同一根衬管的情况下测定整个1-400 ppm 浓度范围。报告包含76 种化合物,每种化合物都满足EPA 8270D 关于最小响应因子和线性的要求。
Dionex ICS-6000 HPIC 系统
Dionex™ 离子色谱 (IC) 系统专为离子与极性化合物分析而精心打造,无论是少量样品还是高通量分析,无论您的分析任务简单还是极具挑战性,我们均能提供相应解决方案来满足您的需求。
经典案例
极性农残离子色谱质谱联用系统分析方法
轻松解决极性农残及高氯酸等检测难题,是离子型、极性代谢产物研究理想之选;IC 离子分离与MS 定性定量的无缝集成,利用卓越的质谱检测能力显著增强离子分析性能;30 分钟内完成全部阴、阳离子的测定,极大缩短工作时间。
Dionex™ ASE™ 350 加速溶剂萃取仪
利用自动化ASE加速溶剂萃取仪在数分钟内自动完成土壤样品中化合物的萃取、过滤和净化。此系统可容纳 1-100 g 的样品容量,允许进行多达 24 份样品的无人照看萃取,并且与其他方法相比使用的溶剂少 50% 至 90%。灵活、易于操作、经济实惠的 Dionex ASE 350 特别适合高通量实验室。
经典案例
通过加速溶剂萃取和 GC-MS 测定土壤中的多氯联苯
使用加速溶剂萃取以及在线净化来萃取受污染土壤中的多氯联苯,可获得极佳的加标回收率和重现性。在线净化选择性地消除干扰避免了耗时和昂贵的萃取后手动净化程序。加速溶剂萃取处理样品仅需 20 分钟并且只需 40mL 溶剂。Rocket 蒸发器不需要繁琐的氮吹浓缩,通过使用 Flip-Flop 系统,可以直接将样品浓缩到 GC 小瓶中。
iCE™ 3400 AAS 原子吸收光谱仪
iCE™ 3400 石墨炉AAS带有氘灯和塞曼背景校正功能,可提供超高的性能,物有所值,是对您要求超灵敏的检测限的理想选择。
iCAP™ PRO 系列 ICP-OES
iCAP™ PRO 系列 ICP-OES 采用垂直矩管双向观测模式,实现超宽线性范围(径向观测)和超高灵敏度(轴向观测)双重特点,一分钟智能全谱直读、全新400 万像素CID 检测器及2MHz 高速读取数据,确保最佳信噪比。高灵敏度完成多元素同时分析同时,大幅提升工作效率,确保结果可靠性。
iCAP™ RQ Plus三重四极杆ICP-MS
iCAP RQ Plus ICP-MS 具有双四极杆结构,轻松进行灵敏、快速、高通量和多元素的同时检测。提供业界超高的性能参数,超优的基体耐受性,具有多种干扰去除手段,确保检测灵敏度;专利嵌片接口设计,全面应对高盐,有机等复杂样品的长期稳定测试。
iCAP™ TQe 三重四极杆ICP-MS
全新一代iCAP TQe ICP-MS,系统支持超低检测限和强大的抗干扰能力,完美结合三重四极杆技术的超低检测限和单四极杆易用性,通过增加功率和简化操作重新定义三重四极杆质谱。
经典案例
iCAP PRO ICP-OES测定土壤和沉积中24种无机元素含量
采用iCAP PRO ICP-OES能够准确、高效进行各类土壤和沉积物样品中多种主、次、痕量元素含量同时分析。全新的中阶梯光栅和棱镜二维分光系统,有效解决样品中共存主量基体形成的邻近谱线和跨光谱级次间的干扰影响,高灵敏度、高稳定性、高准确性地实现土壤和地质样品中多种元素的精准测量。
ICPMS测定土壤中多种常规元素及稀土元素
iCAP RQ Plus ICP-MS在一种模式下(KED)实现全元素去干扰同时分析,元素测定值基本均在标准物质参考范围内。对于分析高TDS土壤样品,利用iCAP RQ Plus ICPMS最新嵌片 ( Insert) 技术,大大提高仪器的耐盐能力及长期运行稳定性长期运行稳定性良好。
Trace 1600 系列气相色谱仪
Trace 1600系列气相色谱仪以其先进技术和革新设计帮助客户解决日常工作任务,提高实验室效率和收益。优化的独特模块化设计,大大增加使用概率,缩短停留时间;允许每个模块采集方法进行多个 GC 设置;即时连接柱柱锁扣无需工具即可安装分析色谱柱。
ISQ 7610 单四极杆气质联用仪
ISQ 7610 GC-MS单四极杆气质联用仪为分析实验室客户提供简单操作流程,并及时提供可靠结果。NeverVent技术以及智能软件大大提高实验室效率。
TSQ 9610 GC-MS/MS三重四极杆气质联用仪
TSQ 9610 GC-MS/MS三重四极杆气质联用仪用最佳性能帮助客户执行最严格的标准方法,保证能快速收回成本。其全新的NeverVent AEI技术以及智能软件延长仪器工作时间,最大化提高了样品通量。
Vanquish Duo HPLC 系统
Vanquish Duo UHPLC 系统整合串联LC及LC-MS、双LC系统、反梯度提高灵敏度三个工作流程,及两套独立流路于一套液相系统中,可完成几十秒梯度时间的超快速分离,为您提高分析效率、增大运行时间、扩展样品信息。
TSQ Quantis Plus三重四极杆液质联用仪
TSQ ™ Plus 三重四极杆质谱仪系列将创新仪器和软件强化功能与公认的稳健性和可靠性相结合,为当今的分析挑战和未来的突破提供更高水平的定量分析效率和性能。
经典案例
基于ISQ 7610单四极杆GC-MS系统和吹扫捕集联用分析土壤中的挥发性有机化合物
参考HJ 605-2011《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法》。采用 ISQ 7610单四极杆GC-MS系统和吹扫捕集联用,结合ISQ 7610 系统NeverVent™真空锁(VPI)技术和 Atomx XYZ吹扫捕集仪的高效阱冷却设计,验证HJ 605 测定土壤中挥发性有机化合物(VOCs)的合规性。实验结果证明完全符合HJ605标准对土壤中VOCs检测的要求。
土壤和沉积物中苯胺/联苯胺类化合物的三重四极杆液质联用分析
参考HJ 1210-2021《土壤和沉积物13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》。最新TSQ Plus系列三重四极杆液质苯胺类化合物测定方法包轻松满足标准要求,方法包中样品前处理方法经过3种土壤沉积物测试,回收率均在90%-105%之间。检测方法不仅具有优异的灵敏度、线性和回收率,同时具备良好的重现性,可用于苯胺类物质的日常分析检测。
符合美国EPA 方法8270D 的环境样品中半挥发性有机物(SVOC)分析GC-MS优化解决方案
采用ExtractaBrite 离子源和创新的NeverVent 技术的ISQ 7610 单四极杆GC-MS系统是执行EPA 8270D方法的完美解决方案。扩展的动态范围检测系统,使ISQ 7610 GC-MS 能在使用同一根色谱柱和同一根衬管的情况下测定整个1-400 ppm 浓度范围。报告包含76 种化合物,每种化合物都满足EPA 8270D 关于最小响应因子和线性的要求。
Dionex ICS-6000 HPIC 系统
Dionex™ 离子色谱 (IC) 系统专为离子与极性化合物分析而精心打造,无论是少量样品还是高通量分析,无论您的分析任务简单还是极具挑战性,我们均能提供相应解决方案来满足您的需求。
经典案例
极性农残离子色谱质谱联用系统分析方法
轻松解决极性农残及高氯酸等检测难题,是离子型、极性代谢产物研究理想之选;IC 离子分离与MS 定性定量的无缝集成,利用卓越的质谱检测能力显著增强离子分析性能;30 分钟内完成全部阴、阳离子的测定,极大缩短工作时间。