| RM 210 AF | RM 210 AS | RM 210 AH | SIPRO |
传感器技术 | X射线 | X射线 | X射线 | X射线 |
处理线 |
涂层线 | | ✓ | | |
带材纵剪线 | ✓ | ✓ | | |
检查线 | | ✓ | | |
定长剪切线 | | ✓ | | |
酸洗线 | | ✓ | | |
拉伸矫直 | | ✓ | | |
处理线 |
可逆冷轧机 | ✓ | ✓ | | |
冷联轧机 | ✓ | ✓ | | |
酸洗线/ 串联冷轧机 | ✓ | ✓ | | |
铝箔轧机 | ✓ | | | |
热轧机 |
多机架热联轧 | | | ✓ | ✓* |
轧板机 |
粗轧机 | | | ✓ | |
剪切线 | | | ✓ | |
*优先提供 |
| RM 210 AF | RM 210 AS | RM 210 AH | SIPRO |
传感器技术 | X射线 | X射线 | X射线 | X射线 |
处理线 |
涂层线 | | ✓ | | |
带材纵剪线 | ✓ | ✓ | | |
检查线 | | ✓ | | |
定长剪切线 | | ✓ | | |
酸洗线 | | ✓ | | |
拉伸矫直 | | ✓ | | |
处理线 |
可逆冷轧机 | ✓ | ✓ | | |
冷联轧机 | ✓ | ✓ | | |
酸洗线/ 串联冷轧机 | ✓ | ✓ | | |
铝箔轧机 | ✓ | | | |
热轧机 |
多机架热联轧 | | | ✓ | ✓* |
轧板机 |
粗轧机 | | | ✓ | |
剪切线 | | | ✓ | |
*优先提供 |
传感器/系统兼容性表
| 同位素
| 同位素
| X射线 | X射线 | X射线 | X射线 | 光学
|
| Am-241 | Cs-137 | <50 kV | 50–90 kV | 90–160 kV | 225 kV | 激光 |
RM 100 PL | ✓ | | | | | | |
RM 110 PL | | | ✓ | ✓ | | | |
RM 200 PL | ✓ | | | | | | |
RM 210 PL | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
激光TX | | | | | | | ✓ |
RM 200 CM | ✓ | | | | | | |
RM 210 CM | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
RM 215 HM | | | | | ✓ | ✓ | |
RM 302 ES | ✓ | | | | | | |
RM 200 EG | | ✓ | | | | | |
RM 316 EG | | | | | | ✓ | |
SIPRO | | | | | | ✓ | |
RM 210 AF | | | ✓ | | | | |
RM 210 AS | | | ✓ | | | | |
RM 210 AH | | | | ✓ | ✓ | | |