使用本对照表寻找适合您的测厚仪
仍有疑问?
访问非接触式涂层测重仪,用于金属和卷材涂料生产线页面。
RM310EC-LE | RM310EC | RM310EH | RM315EC | RM300EL | PROSIS | |
应用 | ||||||
锌(每面小于300 gsm或G200) 热浸镀锌线 电解镀锌线 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
镀锌(每面小于500 gsm或G400) 防撞护栏的厚涂层 | ✓ | ✓ | ||||
锌合金(除合金化外) Zn/Al、Zn/Ni、Zn/Al/Mg、Al/Si | ✓* | ✓ | ||||
合金化(铁含量%) | ✓ | |||||
锡 | ✓ | ✓ | ||||
铝涂层 | ✓ | |||||
铬 | ✓ | |||||
彩涂 | ✓ | ✓ | ||||
钝化涂层 | ✓ | |||||
油膜 | ✓ | |||||
*仅限总涂层 |
100 - 7000 gsm |
| LE X射线 | 25kV | 45kV | Kr-85 | Pm-147 | Prosis |
XRF | XRF | XRF | β后向散射 | β后向散射 | 近红外光谱 | |
应用 | ||||||
锌(每面小于300 gsm或G200) 热浸镀锌线 电解镀锌线 | ✓ | ✓ | ||||
镀锌(每面小于500 gsm或G400) 防撞护栏的厚涂层 | ✓ | |||||
锌合金(除合金化外) Zn/Al、Zn/Ni、Zn/Al/Mg、Al/Si | ✓* | ✓ | ✓ | |||
合金化(铁含量%) | ✓ | ✓ | ||||
锡 | ✓ | ✓ | ||||
铝涂层 | ✓* | ✓ | ||||
铬 | ✓ | |||||
涂料 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
钝化涂层 | ✓ | |||||
油膜 | ✓ | |||||
*仅限总涂层 |
100 - 7000 gsm |
提供O型框架或单光束扫描仪
RM310EC-LE | RM310EC | RM310EH | RM315EC | RM300EL | PROSIS | |
应用 | ||||||
锌(每面小于300 gsm或G200) 热浸镀锌线 电解镀锌线 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
镀锌(每面小于500 gsm或G400) 防撞护栏的厚涂层 | ✓ | ✓ | ||||
锌合金(除合金化外) Zn/Al、Zn/Ni、Zn/Al/Mg、Al/Si | ✓* | ✓ | ||||
合金化(铁含量%) | ✓ | |||||
锡 | ✓ | ✓ | ||||
铝涂层 | ✓ | |||||
铬 | ✓ | |||||
彩涂 | ✓ | ✓ | ||||
钝化涂层 | ✓ | |||||
油膜 | ✓ | |||||
*仅限总涂层 |
100 - 7000 gsm |
| LE X射线 | 25kV | 45kV | Kr-85 | Pm-147 | Prosis |
XRF | XRF | XRF | β后向散射 | β后向散射 | 近红外光谱 | |
应用 | ||||||
锌(每面小于300 gsm或G200) 热浸镀锌线 电解镀锌线 | ✓ | ✓ | ||||
镀锌(每面小于500 gsm或G400) 防撞护栏的厚涂层 | ✓ | |||||
锌合金(除合金化外) Zn/Al、Zn/Ni、Zn/Al/Mg、Al/Si | ✓* | ✓ | ✓ | |||
合金化(铁含量%) | ✓ | ✓ | ||||
锡 | ✓ | ✓ | ||||
铝涂层 | ✓* | ✓ | ||||
铬 | ✓ | |||||
涂料 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
钝化涂层 | ✓ | |||||
油膜 | ✓ | |||||
*仅限总涂层 |
100 - 7000 gsm |
提供O型框架或单光束扫描仪
传感器/系统兼容性图表
| LE X射线 | 25kV | 45kV | Kr-85 | Pm-147 | Prosis |
XRF | XRF | XRF | β后向散射 | β后向散射 | 近红外光谱 | |
RM310EC-LE | ✓ | |||||
RM310EC | ✓ | ✓ | ||||
RM310EH | ✓ | ✓ | ||||
RM 315 EC | ✓ | ✓ | ||||
RM300EL | ✓ | ✓ | ||||
PROSIS | ✓ | |||||
RM 115(实验室) | ✓ | ✓ | ✓ |
100 - 7000 gsm |