证据会说话。您可以从一套针对您案例的 NGS 解决方案的 Precision ID 检测组合中进行选择。可以对从大规模灾难中回收的样本以及从其他不明遗骸中提取的线粒体 DNA (mtDNA) 进行常规分析,以助鉴定人类身份,并建立与相关家庭成员的联系。短串联重复序列 (STR) 检测组合可对 STR 进行高分辨率基因分型,以便分析复杂混合物。当嫌疑人未知时,祖先信息或表型单核苷酸多态性 (SNP) 分析可能有助于产生调查线索。当常染色体 STR 分析获得部分结果时,身份鉴定检测 SNP 可以将降解的犯罪现场样本与已知参考相关联。 此外,选定的 Community 检测组合可用于 DNA 表型分型和扩展的 Y 单倍群检测。
如今,只需 125 pg 的 DNA 起始量,您便可以在实验室中使用 NGS 处理未解决的案件和失踪人员案件,只需5个移液步骤和45分钟的手动操作时间。