Thermo Scientific™ Niton™ 便携式X 射线荧光光谱仪(XRF)为金属元素分析带来新的变革,所需您做的只有对准目标轻扣扳机。
Niton XRF 分析仪产品优势
环境污染监测与修复是一项严峻的、高成本的世界范围内的挑战
不论是污染场所的数学建模与风险评估,还是有毒有害物质的现场监测和油漆中铅的消除,现场采集、快速准确分析数千个样品是一项必须具备的最基本的能力。 但遗憾的是,以往仅仅依靠实验室检测,不但耗费了大量的时间,同时也耗费了大量的成本。
Thermo Scientific Niton 为您提供了更好的解决方案,通过使用其便携式 Niton XRF分析仪即可现场实现重金属快速检测—该解决方案受到了美国环境保护局和世界上其它主要监管机构的青睐。
使用Thermo Scientific Niton XRF 分析仪,只需轻轻扣动扳机,即可在现场对重金属元素进行快速检测。由于重量轻而且能在任何环境和天气条件下使用,您可以很容易地检测RCRA 金属、主要污染物以及美国环境保护局所要求检测的物品。Niton 便携式分析仪均能快速得到可靠的分析数据,协助您及时制定策略,其检测成本远远低于实验室分析。
速度快、操作简单
特殊构造
无损检测
优化应用
灵活的通讯功能
Niton XRF 分析仪产品介绍
- Niton XL2 系列
- Niton XL2 Plus系列
- Niton XL3t 系列
- Niton XL3t GOLDD+ 系列
- Niton XL5 系列
Niton XL2 系列
价值导向型
重量轻、坚固耐用,适用于任何现场环境及天气条件
固定角度显示屏,易于辨认的图标,使操作更加容易
标准分析范围超过28种元素,可完全满足常规的现场分析需求
分析快速、可靠,便于快速准确决策
对于分析设备采购预算比较紧张的用户来说,Niton XL2系列是您理想的选择
Niton XL2 Plus 系列
快速、准确、多功能XRF分析
可提供快速分析和低检测限,确保获得可靠结果
以完善的配置和多功能性,旨在应对较恶劣的分析环境挑战
具有经认证的IP54防护等级,密闭防潮防尘,即使在较严苛的工业环境中也能确保不间断运行
应用程序界面简洁,方便导航,保持了即点即拍的简单性
操作人员可检测各种材料,满足不同分析需求
Niton XL3t 系列
功能导向型
功能更强大,专为特殊的行业应用而设计
可翻转显示屏,方便任何角度进行数据观察
具有彩色摄像功能,用户可定位,观察分析区域,可存储分析位置的图像及其分析数据,方便后续查看
内置高精度GPS,在现场获取土壤样品元素和含量的同时,获取地理位置信息
Niton XL3t GOLDD+ 系列
性能增强功能导向型
采用更高级别的GLODD技术,使手持式XPF达到了非常高的分析性能
内置高精度GPS,可在测试实时定位测试点经度、纬度、高程等GIS信息,并可同步数据下载,方便用户了解污染状况,圈定污染边界,绘制污染浓度图等进一步使用
非常高的计数率、非常低的检测限、非常快的分析速度,在手持式设备上真正实现了实验室级的分析能力
在非真空或非氦气条件下,具有优异的轻元素(Mg、Al、Si、P和S等)分析性能,选配充氦装置,轻元素分析性能更好
是环境中有毒有害物质分析的理想工具
Niton XL5 系列
体积小巧、质量轻便、功能强大的手持式X射线荧光分析仪,可用于检测各种元素,尤其是轻元素
采用独有的 5W X射线管技术,能够迅速提供精准度较高的结果
采用新的紧凑型几何构造,狭窄空间测试不再是难题,可深入棘手或紧密的焊缝、转角和接头进行关键测量
拥有新的生动图标和应用界面,简化了用户导航和设置配置文件的过程。采用具有滑动功能的触摸屏,甚至可戴手套单手操作
可轻松查看样品分析结果,通过无线传输至您的网络共享设备
Niton XRF 分析仪可选择的配件
赛默飞世尔尼通产品线覆盖有多种可选附件,使您的样品分析任务变得更加简单、快捷
特制伸缩杆与蓝牙GPS接收系统(选配)
伸缩杆具有延伸、远程控制功能,通过使用伸缩杆及蓝牙GPS接受系统,可以进行环保工作难以到达的更广地域内的测量
便携检测架(选配)
将仪器安装在特制的便携架上,通过笔记本电脑或PC机操作,仪器可作为精度更高的台式机使用,用于测量袋装或杯装样品。
专用仪器套(标配)
尼通专用仪器套结实耐用,可用于分析过程中仪器放置,以便双手可随时进行其他操作。