移动环境监测可以带给用户在现场获取更快、更精确的分析结果的能力
赛默飞现场/移动监测方案优势:深刻理解安全法规、领先的完整解决方案、多重产品组合、安全危机快速响应。
移动监测车基于不同移动平台上的多样化环境监测产品组合满足用户实际需求,采用具有便携、坚固及易于操作的仪器设备,开发基于食品安全、环境保护、药品监管及公共安全的定制化移动监测工作流程与解决方案。
移动环境车载监测解决方案:
移动监测车配置灵活,多种不同自动环境监测仪器与便携式监测仪器相结合,在环境气体监测方面关注臭氧前体物、异味和有毒有害等特征因子;
在环境气体监测或水质监测时,关注污染源、边界点和环境敏感点,多角度、大范围筛查污染因子;
应用于环境应急调查、例行监测和敏感区域空气质量或水源质量的评价、监控污染物传输扩散影响;
赛默飞移动监测车搭载环境监测仪器(仅展示部分仪器)
5900-C臭氧前驱体在线分析仪
Thermo Scienti_c™ 5900-C 臭氧前驱体在线分析仪采用技术成熟、性能稳定的样品预浓缩以及GC-FID 技术,对环境空气中的VOCs组分进行24 小时/7 天连续定性和定量分析,也可用于苏码罐与气袋采样的分析,监测限可达ppt 级,是环境监测车外出执行环境应急监测任务时的强大助力。
17i 型氨分析仪
在进行环境应急监测时,可采用 Thermo Scientific™ 17i 氨分析仪测量环境空气中氨 (NH3) 的浓度。17i 型氨分析仪采用化学发光法,在保持最低检出限1ppb的同时保持仪器的可靠性和稳定性。具有独立NO,NO2,NH3和NOX浓度输出,故障诊断功能可显示仪器的各项工作状态参数,远距离性能诊断。与移动监测车搭配使用,帮助工作人员在应急状态下仍能出色完成环境监测任务。
450i型硫化氢分析仪
Thermo Scientific™ 450 型硫化氢-二氧化硫分析仪可以对环境空气中的 H2S 和 SO2 浓度进行测量,可以与移动监测车搭配使用。此款分析仪采用脉冲紫外荧光技术,对H2S和SO2的浓度同时进行测量进行测量,在连续测量基础上提供可靠的数据。在局域网上可被远程访问,大屏幕液晶显示,可用户定义的“软键”功能,用户可远程下载环境气体监测和分析结果,用闪存增强数据存储性能,优化的设计加强了电路的通用性和集成性,内部布局易于维护。
TVA2020有毒挥发气体分析仪
Thermo Scientific™ TVA2020TM 有毒挥发气体分析仪是移动监测车经常被配置的仪器之一,是一款使用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术的本安便携式现场气体分析仪,可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种环境监测应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。
OPGAL EyeCGas 手持式光学气体成像仪
快速有效的气体泄漏检测对保障员工、环境和财产安全来说至关重要,这也是此摄像仪常被配置到移动监测车上进行环境应急监测的原因,同时此仪器也可以置放在作业场所进行长时间的环境气体监测。EyeCGas手持式光学气体成像仪确保快速找到甲烷和挥发性有机化合物(VOCs)的泄漏点,从而进行快速有效的修复,保证安全的同时,节约了大量的时间和成本。
Star A pH/离子浓度/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪
此多参数测量仪的操作界面有中文、英文等6种语言供选择,便于参与环境应急监测任务的工作人员的使用。AUTO-READTM功能可将读数锁定,当水环境监测数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。可编辑pH/ISE的校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。便携式防水设计,防护等级IP67。所有这些特点都有利于在移动监测车上搭配此测量仪,以保障水质监测工作顺利完成。
AquaMate 紫外/可见水质分析仪
使用具备 260 种预编程方法的紫外-可见光分光光度计装备您的移动监测车,可以测定吸光度、波长扫描和创建定制方法以获得离子浓度,应对各项水环境应急监测任务。Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 8000 紫外-可见光分光光度计可以提供您环境应急监测任务所需的准确性、可靠性和易用性。此水质分析仪的分光光度计具有紧凑设计、直观操作和创新功能,可以确保您的移动监测测车在水分析和更多应用中搭配更多理想的设备。选择具备 190 - 1100nm 全波长范围的 AquaMate 8000 UV-可见光分光光度计,适用于最广泛的水质测量应用。
5900-C臭氧前驱体在线分析仪
Thermo Scienti_c™ 5900-C 臭氧前驱体在线分析仪采用技术成熟、性能稳定的样品预浓缩以及GC-FID 技术,对环境空气中的VOCs组分进行24 小时/7 天连续定性和定量分析,也可用于苏码罐与气袋采样的分析,监测限可达ppt 级,是环境监测车外出执行环境应急监测任务时的强大助力。
17i 型氨分析仪
在进行环境应急监测时,可采用 Thermo Scientific™ 17i 氨分析仪测量环境空气中氨 (NH3) 的浓度。17i 型氨分析仪采用化学发光法,在保持最低检出限1ppb的同时保持仪器的可靠性和稳定性。具有独立NO,NO2,NH3和NOX浓度输出,故障诊断功能可显示仪器的各项工作状态参数,远距离性能诊断。与移动监测车搭配使用,帮助工作人员在应急状态下仍能出色完成环境监测任务。
450i型硫化氢分析仪
Thermo Scientific™ 450 型硫化氢-二氧化硫分析仪可以对环境空气中的 H2S 和 SO2 浓度进行测量,可以与移动监测车搭配使用。此款分析仪采用脉冲紫外荧光技术,对H2S和SO2的浓度同时进行测量进行测量,在连续测量基础上提供可靠的数据。在局域网上可被远程访问,大屏幕液晶显示,可用户定义的“软键”功能,用户可远程下载环境气体监测和分析结果,用闪存增强数据存储性能,优化的设计加强了电路的通用性和集成性,内部布局易于维护。
TVA2020有毒挥发气体分析仪
Thermo Scientific™ TVA2020TM 有毒挥发气体分析仪是移动监测车经常被配置的仪器之一,是一款使用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术的本安便携式现场气体分析仪,可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种环境监测应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。
OPGAL EyeCGas 手持式光学气体成像仪
快速有效的气体泄漏检测对保障员工、环境和财产安全来说至关重要,这也是此摄像仪常被配置到移动监测车上进行环境应急监测的原因,同时此仪器也可以置放在作业场所进行长时间的环境气体监测。EyeCGas手持式光学气体成像仪确保快速找到甲烷和挥发性有机化合物(VOCs)的泄漏点,从而进行快速有效的修复,保证安全的同时,节约了大量的时间和成本。
Star A pH/离子浓度/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪
此多参数测量仪的操作界面有中文、英文等6种语言供选择,便于参与环境应急监测任务的工作人员的使用。AUTO-READTM功能可将读数锁定,当水环境监测数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。可编辑pH/ISE的校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。便携式防水设计,防护等级IP67。所有这些特点都有利于在移动监测车上搭配此测量仪,以保障水质监测工作顺利完成。
AquaMate 紫外/可见水质分析仪
使用具备 260 种预编程方法的紫外-可见光分光光度计装备您的移动监测车,可以测定吸光度、波长扫描和创建定制方法以获得离子浓度,应对各项水环境应急监测任务。Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 8000 紫外-可见光分光光度计可以提供您环境应急监测任务所需的准确性、可靠性和易用性。此水质分析仪的分光光度计具有紧凑设计、直观操作和创新功能,可以确保您的移动监测测车在水分析和更多应用中搭配更多理想的设备。选择具备 190 - 1100nm 全波长范围的 AquaMate 8000 UV-可见光分光光度计,适用于最广泛的水质测量应用。