[ 挥发性有机物VOCs概述 ]
VOCs即挥发性有机化合物,全称是Volatile Organic Compounds,我国对挥发性有机物较为通行的定义是会挥发于大气中并能参加大气光化学烟雾的有机化合物。由于挥发性有机物VOCs是形成臭氧的重要前驱物之一,产生于大气对流层的臭氧会对人体呼吸系统产生危害,并且也是雾霾的主要成分之一,VOCs检测和VOCs治理对于环境安全而言是非常重要的环节之一。
完善VOCs监测方法体系、有效进行监管治理是VOCs综合整治工作的首要任务。作为全球科学服务领域的领导者,赛默飞世尔科技(简称“赛默飞“)凭借无以伦比的产品广度、应用深度以及高水准的专业技能全力为中国的环境监测事业服务,帮助客户使世界环境更健康、更清洁、更安全。
[ 挥发性有机物VOCs监测应用领域 ]
- 5800-GM监测系统
- 5900系列
5800-GM 挥发性有机物在线气质联用监测系统
在线VOCs富集系统和ISQ气质联用仪(GCMS)通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法,可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续监测和定性定量分析,为VOCs治理提供重要事实依据。该VOCs检测方案可以用于在线环境监测以及离线环境监测等多种场合,也可以用于车载,实现环境应急监测。
5900-A型环境空气非甲烷总烃连续监测系统
采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,加上先进的在线VOCs富集系统设计,采用直接法对环境空气中的甲烷和非甲烷总烃进行24小时x7天连续监测和定量分析,提供设定VOCs治理方案所需的基础数据。
- 6000 VOCs CEMS
6000 VOCs CEMS 分析仪
Thermo Scientific™ 的6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统可测量挥发性有机物中的CH4/NMHC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物,定制化组分VOCs。基于热态测量设计和组成,此分析仪可接受的样气温度可达220°C。分析时间迅速,既可满足合规的连续性要求,又可满足VOCs治理设备的工艺控制要求。
- TVA2020 有毒挥发气体分析仪
- OPGAL EyeCGas 光学气体相机
- 5800-GO系列VOCs分析仪
- Sentinel PRO 环境质谱仪
TVA2020 有毒挥发气体分析仪
TVA2020C分析仪是一款同时应用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术、本质安全的便携式现场检测分析仪。TVA2020C分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力,可应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场环境修复检测、垃圾填埋环境监测及常规区域环境调查。
OPGAL EyeCGas 光学气体相机
气体泄漏检测设备是保证您的员工、工艺装置及环境安全的有效工具。通过红外气体摄像机可以快速找到挥发性有机物(VOCs)的泄漏点,让您对工厂内的无组织排放的气体泄漏不再束手无策,能更及时有效地开展VOCs治理工作。
原理:通过泄漏气体与背景温差和气体发出的特定红外光谱来探测VOC气体的泄漏。
5800-GO系列便携式VOCs分析仪
5800-GO系列便携式VOCs检测分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的检测以及定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合国家关于VOCs分析的相关标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在多种场合对环境空气或污染源排放气体进行现场检测,为VOCs治理助力。
Sentinel PRO 环境质谱仪
快速、精确和可靠的 Sentinel PRO 环境质谱仪可以在 15 分钟内监测 100 或更多个采样点。该质谱仪可以在 1ppm - 100ppm 范围内对多种挥发性有机化合物 (VOC) 进行样本特定的检测。耐用的容错设计可以确保质谱仪的可用性达到 99.7% 以上,简化的维护程序使其具有成本效益。单台 Sentinel PRO 分析仪可以替代整套灵敏度更低的分离式分析仪,提升了VOCs检测能力,并显著降低了维护和运行成本。
- 5800-GM监测系统
- 5900系列分析仪
- 6000 VOCs CEMS
- TVA2020分析仪
- OPGAL EyeCGas 光学气体相机
- 5800-GO分析仪
- Sentinel PRO 环境质谱仪
- GM-5000 空气质量监测仪
- 移动监测车
5800-GM 挥发性有机物在线气质联用监测系统
在线VOCs富集系统和ISQ气质联用仪(GCMS)通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。该VOCs检测方案可以用于在线环境监测以及离线环境监测等多种场合,也可以用于车载,实现环境应急监测。
5900系列环境VOCs在线分析仪
Thermo Fisher 5900系列环境VOCs在线分析仪是针对环境空气中VOCs的应用,进行24小时/7天连续监测以及定性和定量分析,苯系物检测限可达ppt级。5900系列产品采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,同时对环境空气中的痕量组采用了先进的富集技术。
待分析样气通过采样后经过除尘等预处理进入分析仪,分析仪内置工作软件控制采样泵和质量流量计(MFC),通过定量环/预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换膜阀,载气携带样气进入色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入高灵敏度检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。
6000 VOCs CEMS 分析仪
Thermo Scientific™ 的6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统可测量挥发性有机物中的CH4/NMHC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物,定制化组分VOCs。基于热态测量设计和组成,此分析仪可接受的样气温度可达220°C。分析时间迅速,既可满足合规的连续性要求,又可满足VOCs治理设备的工艺控制要求。
TVA2020 有毒挥发气体分析仪
TVA2020C分析仪是一款同时应用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术、本质安全的便携式现场检测分析仪。TVA2020C分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力,可应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场环境修复检测、垃圾填埋环境监测及常规区域环境调查。
OPGAL EyeCGas 光学气体相机
气体泄漏检测设备是保证您的员工、工艺装置及环境安全的有效工具。通过红外气体摄像机可以快速找到挥发性有机物(VOCs)的泄漏点,让您对工厂内的无组织排放的气体泄漏不再束手无策,能更及时有效地开展VOCs治理工作。
原理:通过泄漏气体与背景温差和气体发出的特定红外光谱来探测VOC气体的泄漏。
5800-GO系列便携式VOCs分析仪
5800-GO系列便携式VOCs检测分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的检测以及定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合国家关于VOCs分析的相关标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在多种场合对环境空气或污染源排放气体进行现场检测,为VOCs治理助力。
Sentinel PRO 环境质谱仪
快速、精确和可靠的 Sentinel PRO 环境质谱仪可以在 15 分钟内监测 100 或更多个采样点。该质谱仪可以在 1ppm - 100ppm 范围内对多种挥发性有机化合物 (VOC) 进行样本特定的检测。耐用的容错设计可以确保质谱仪的可用性达到 99.7% 以上,简化的维护程序使其具有成本效益。单台 Sentinel PRO 分析仪可以替代整套灵敏度更低的分离式分析仪,提升了VOCs检测能力,并显著降低了维护和运行成本。
GM-5000 空气质量监测仪
使用GM-5000 空气质量监测仪获取空气传播重点挥发性有机污染物的实时浓度。本设备集成了用于颗粒物测量的激光颗粒物计数,以及用于气体测量的电化学传感技术和离子化检测器,提供无人值守监测,并持续将实时数据传输至中心数据平台和/或内部存储器。
Sentinel PRO 环境质谱仪
移动环境监测可以带给用户在现场获取更快、更精确的分析结果的能力。赛默飞推出移动环境监测车,此现场/移动监测方案优势:深刻理解安全法规、领先的完整解决方案、多重监测产品组合、安全危机快速响应。基于不同移动平台上的多样化产品组合满足用户实际环境监测需求,采用具有便携、坚固及易于操作的仪器设备,开发基于食品安全、环境保护、药品监管及公共安全的定制化移动监测工作流程与解决方案。
[ 联系我们 ]
如果需要了解更多关于挥发性有机物(VOCs)检测和治理的相关内容,请填写下面表格与我们联系。