Thermo Scientific ™ 5030iQ 和5014iQ新一代环境空气颗粒物连续监测仪:更高精度、更快速度
符合HJ 653-2021法规要求,秒级高分辨率质量浓度测量PM10、PM2.5 和PM1.0
新一代Thermo Scientific™ 5030iQ 和5014iQ型颗粒物连续监测仪,由中国创新中心研发设计,结合了成熟的Beta射线吸收技术和Thermo Scientific™ 创新的 iQ 系列产品开发平台,具有易于使用的菜单驱动软件和高级诊断功能,为客户提供无与伦比的灵活性和可靠性。同时,该监测仪具有独特的动态数字滤波连续质量校准技术,基于长期的中国实地多城市测试数据,进行了本地算法的持续优化以符合更加苛刻的气候,环境和地域条件,最大程度符合监管要求。
Thermo Scientific™ 5030iQ SHARP 同步混合颗粒物实时连续监测仪运用光浊度法和β射线吸收法对 PM10、PM2.5 和PM1.0 颗粒物质量浓度进行连续实时测量。5030iQ SHARP (Synchronized Hybrid Ambient Real-time Particulate) 同步混合颗粒物实时连续监测仪结合了光浊度计法和β射线吸收法的优点,高灵敏度的光浊度计的测量结果被β射线传感器的时间平均测量值连续地修正,仪器在保持了β射线吸收法具有的长期数据准确性的基础上,具有很高的短期数据精度和准确度。
产品特点
- 同步混合(SHARP)颗粒物监测技术,实现1秒钟的高分辨率质量浓度测量
- 基于成熟的β测量技术,利用独特的数字滤波技术,对光浊度计测量结果进行连续质量校正,获得高时间分辨率且准确的测量结果
- 及时响应浓度变化:可以应用于沙尘天气、环境污染等环境变化的趋势跟踪和研判,解决了步进式采样仪器的数据代表性不足和滞后问题
- 符合中国MEE、美国EPA和欧盟TUV的相关标准要求,首批通过中国环境监测总站的性能测试,取得CCEP认证
- 符合HJ 653-2021法规要求,广泛适用全国各地不同的气候条件
- 中国本土研发,能够持续优化设计以快速响应法规的演变
- 友好的工业化设计,大幅缩短热机时间,提高数据有效率
- PMT光电倍增管检测技术,热机稳定时间大幅缩短
- 大纸盘设计,支持超过1年使用时间(1500点),降低维护成本及工作量
- 7英寸彩色触摸屏,友好的中文交互界面
- 预防性维护设计,大幅提升系统的稳定性和可靠性
- 内置预测性诊断和预防性维护计划,实现对关键部件的预防性维护,确保系统的稳定运行
- 专业的 ePort 软件能够实现仪器的远程维护、诊断和调试
获取报价,联系我们