分离极性化合物
您的样品是否不溶于水和有机溶剂混合溶液?我们提供了多种键合和非键合正相色谱柱,其在用于亲脂性化合物保留和分离时十分理想。
正相高效液相色谱柱种类
是否需要使用正相色谱分离同分异构体?这些非键合硅胶色谱柱是用于分离非极性和中等极性同分异构体化合物强大而有效的工具。
是否使用含水正相色谱?在正相色谱应用中,氨基键合相色谱柱可作为硅胶基质色谱柱的替换方案。其在糖类保留和分离中十分有用。
想要运行梯度洗脱的正相色谱?氰基色谱柱具有很好选择性,且配平更快,提供了比未键合硅胶色谱柱更适合的正相梯度分离。
LC Columns and Consumables Catalog
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。