卓越的核性能,让您的投资实现较大价值
Thermo Scientific Accucore HPLC 和 UHPLC 色谱柱以表面多孔增强核技术为基础,具有卓越的核性能,可让您的投资实现较大价值。实心核颗粒实现快速分离与超高分辨率多种键合相有利于满足您所有的分离需求,同时我们的色谱柱非常耐用且易于使用。
Accucore 色谱柱有16个键合相,现在还包括下一代 Thermo Scientific Accucore Vanquish C18+ UHPLC 色谱柱,它集实心核材料的优点和 1.5 μm 粒径的高色谱分析效率于一身。
实心核技术
Accucore 色谱柱键合相
Accucore 色谱柱专题视频
引入采用核增强技术的 Accucore HPLC 色谱柱
Accucore 色谱柱采用表面核增强技术,提供高速、超高分辨率分离(与传统的更大全多孔颗粒相比),所产生的反压比 UHPLC 不超过 2 μm 的颗粒低。
低反压条件下的卓越色谱分析性能
Dafydd Milton 介绍了新型的 Accucore HPLC 色谱柱技术,其能提供高速、高分离度分离,相较于 UHPLC,它产生的反向压力更低。
LC Columns and Consumables Catalog
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
相关资源