Oncomine Bladder Panel
25-基因检测板,适用于尿路上皮癌(~90% 的膀胱癌症)。包含 PIK3CA、FGFR3 和 ERBB2 等基因。
这些panel可创建自与癌症研究相关的预测试基因精选库,大小适中,经济实惠(15–30 个基因)。
25-基因检测板,适用于尿路上皮癌(~90% 的膀胱癌症)。包含 PIK3CA、FGFR3 和 ERBB2 等基因。
15-基因检测板,适用于肾细胞癌(大多数的肾脏癌症)。包含 VHL、MTOR 和 PBRM1 等基因
15-基因检测板,包含 BRCA1 和 BRCA2,以及对于卵巢癌、乳腺癌和前列腺癌研究非常重要的 HR 通路基因。包含 ATM、PALB2 和 BRIP1 等基因。
22-基因检测板,适用于肝细胞癌 (HCC) 和肝内胆管癌 (ICC)。包含 TP53、MYC、TERT 和 CTNNB1 等基因。
24-基因检测板,适用于结直肠癌和胰腺癌,包括 DNA 错配修复通路基因。还包含 APC、KRAS 和 NRAS 等基因。
25-基因检测板,适用于非霍奇金淋巴瘤(主要大 B 细胞 [DLBCL] 扩散)以及霍奇金淋巴瘤。包含 BCL2、MYD88 和 CARD11 等基因。
17-基因检测板,适用于胃癌、食管癌和胃食管腺癌。包含 TP53、ERBB2 和 CDKN2A 等基因。
29-基因检测板,适用于皮肤黑色素瘤和葡萄膜黑色素瘤。包含 BRAF、NRAS 和 CDKN2A 等基因。
19-基因检测板,适用于子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌。包含 PTEN、BRCA2 和 CTNNB1 等基因。
21-基因检测板,适用于前列腺癌。包含 AR、PTEN 和 MYC 等基因。
49-基因研究检测板补充了 Oncomine Tumo- Specific Panel;但不适用于 Oncomine 淋巴瘤 Panel。这款仅 RNA 检测板使用 FusionSync 技术,可检测来自即使是小样本输入的已知、新型和稀有融合。无法定制此panel。
28-基因panel,包含同源重组修复 (HRR) 通路基因。包括在 Oncomine BRCA 扩展panel上包含的基因以及额外的非 HRR 基因,如对于卵巢癌、乳腺癌、前列腺癌和胰腺癌研究非常重要的 KRAS 和 PIK3CA。*
*HRR 通路预设计检测板不附带预配置的 Ion Reporter 分析工作流程。
Oncomine Tumo- Specific Panel 适合任何实验室,请通过 hampliseq.com 订购。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。