值得信赖的Oncomine解决方案
无论您处理的是DNA或RNA样本、福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织样本,还是血液,我们都有高质量且经过验证的Oncomine检测满足您的所有要求。
- 请您放心,每个检测panel中的内容物均经过最高相关性审查。
- 根据临床研究样本的分析,通过方案和验证获得可重复的结果
- 对于大规模样本,依靠一致的、质量可控的分析
- 相信我们的检测方法经过优化可最大限度地提高检测效率,提供及时的结果,降低每个样本量的成本
- 依靠我们专业的应用支持团队,提高在您实验室中的进度
基因组分析二代测序(NGS)解决方案
基于Ion Torrent Genexus系统的Oncomine解决方案具有完整的NGS检测工作流程。如今,每个实验室都能够在一天时间内实现样本到报告的流程,以前所未有的速度提供全面基因组分析。这一工作流程使您能够与免疫组织化学法(IHC)等其他单基因方法同时获得结果。使用极低的起始样本量进行NGS检测方案,您可以通过实验室对更多样本进行成功测序。
FFPE肿瘤分析的Oncomine检测
靶向50个基因范围内的突变,并实现增强融合检测,涵盖具有FFPE或血浆样本的DNA或RNA多个同种型和新型融合。
获得涵盖500个基因的全面生物标志物信息,包括肿瘤突变负荷(TMB)和微卫星不稳定性(MSI)的生物标志物。
对FFPE样本进行DNA和RNA的NGS并行分析,靶向52个实体肿瘤相关基因。检测SNV、indel、CNV和融合。
对FFPE样本进行DNA和RNA的NGS并行分析,靶向143个临床癌症研究相关的癌症基因。检测SNV、插入与缺失、CNV和融合。
临床癌症研究相关的集中预先设计癌症检测组合使用户能够定制检测内容。
血液肿瘤分析的Oncomine检测
在快速简单的NGS运行中检测相关的DNA突变和与髓系疾病相关的融合转录本。
液体活检Oncomine检测
对游离细胞DNA和RNA进行肿瘤类型特异性NGS分析。 靶向与肺、结肠和乳腺肿瘤样本相关的基因。 通过一管血液检测SNV、插入与缺失、CNV和融合。
免疫肿瘤学Oncomine检测
利用极其有限的 FPE样本,量化体细胞突变计数,以评估肿瘤突变负荷。
检测最小FFPE RNA样本起始上样量中的低表达基因。涵盖与免疫反应生物标志物研究相关的395个基因范围。
靶向T细胞受体TCR-β链的互补决定区3 (CDR3),以表征免疫状态。分析T细胞库并识别肿瘤部位的细胞毒性克隆体。
通过检测TCR-β链的CDR1、CDR2和CDR3,研究T细胞的免疫组库。检测 TCR的趋同性,研究对免疫疗法的反应预测。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。