mRNA 疫苗开发的关键原料
主讲人:Andrius Kocevas,产品经理,Thermo Fisher Scientific
我们的解决方案涉及 mRNA 治疗开发的所有方面
产品
- Thermo Scientific 综合全面的 TheraPure 体外转录试剂
- 经验证的 Invitrogen Dynabeads 磁珠,可实现出色的可重复性检测
- 丰富且独有的 mRNA 递送试剂
特点
- 可扩展的体系,通过临床开发和商业化支持早期研究
- 通过持续不断的流程优化驱动引领创新
- 专业的技术专家团队
- 出色的质量管理体系
- 灵活的授权许可
mRNA 治疗开发关键步骤中产品供应
- TheraPure NTP
- TheraPure 修饰核苷酸
- TheraPure 酶(无动物源和无氨苄青霉素)
- Dynabeads MyOne Carboxylic Acid 磁珠
- Invivofectamine Rx 试剂
mRNA 疗法的快速发展使得常规的、科研级的 体外转录 (IVT) 试剂不能满足需求,更需要按照更高质量标准专门设计和生产的原材料(表1)。用于 mRNA 疗法开发的 TheraPure 试剂可让我们的合作伙伴充分利用我们经验丰富的开发、分析和生产团队。
表 1.体外 RNA 合成解决方案。
产品 | 质量控制 | 生产 |
---|---|---|
IVT 试剂:
转录后修饰:
模板降解:
|
|
|
无动物源 (AOF) 和无氨苄青霉素 (AF) 酶
用于体外转录的 TheraPure 酶在严格无动物源和无氨苄青霉素条件下生产。这些酶在培养基中培养后经完全纯化确保无动物源成分。我们的 AOF 生产过程消除了朊病毒(牛海绵状脑病和传染性海绵状脑病)和病毒性疾病风险。整个生产过程中,从发酵到酶的配制,动物源成分均被AOF成分替代 。
生产过程中动物源成分的缺失可最大限度减少对溯源性文件和责任追溯的需求。此外,AF酶有助于降低氨苄青霉素过敏反应和其它副作用的风险。
通过体外转录获得的 mRNA 需要经过几轮纯化。传统的纯化方案(如酚氯仿处理后进行沉淀或柱离心)步骤较多,纯化能力有限且不容易实现自动化。基于磁珠的纯化方案则较灵活、可扩大纯化规模且兼容自动化。 使用 Invitrogen Dynabeads MyOne Carboxylic acid 和独有 binding buffer 进行 mRNA 纯化,可比传统纯化方法获得更高的产量。
捕获纯化
- Invitrogen Dynabeads MyOne Carboxylic Acid 用于 mRNA 的捕获(图1)
- 流程化纯化
- 在保密协议范围内,可提供经优化的缓冲液
- 提高的 mRNA 浓度
图 1.使用 Invitrogen Dynabeads MyOne Carboxylic Acid 的捕获流程。
结合能力
- 每毫克 Dynabeads MyOne Carboxylic Acid 可纯化高达 1.6 mg mRNA
- 灵活、可扩展的实验方案,具有很高的回收率(图2)
图 2.mRNA 的高回收率,使用 Invitrogen Qubit 4 荧光计检测。
作为世界领先的体外转染试剂供应商,我们的科学家团队致力于不断开发新技术,以满足日益增长的对新型 mRNA 递送试剂的需求,特别是在治疗应用方面。我们的体内 mRNA 递送平台在小动物模型中可以最小化的毒性进行最佳的器官递送(表2)。
表 2.体内 mRNA 递送解决方案。
技术 | Invivofectamine Rx mRNA |
---|---|
效能 | 体内发光(1x1010 光子/秒),1 mg/kg mRNA 剂量 |
毒性 | 低毒性 |
特异性* | 肝、脾、肺、肌内 - 也可用于其它组织* |
是否可扩展 | 是 |
GMP* | 正在开发中* |
*请通过电子邮件咨询
经优化的独有递送方案
我们通过经验证的实验设计 (DoE) 和在转染领域丰富的专业技术,利用组合方法来鉴定新型化合物和针对不同 RNA 有效负载的优化配方(图3)。
- 广泛筛选潜在候选药物,以选择最佳 LNP 制剂
- 用于 LNP 配方工艺参数优化的DoE
图 3.实验设计 (DoE) 和配方筛选示意图。
高效 mRNA 递送
Invitrogen Invivofectamine Rx 试剂提供了一种体内 mRNA 递送方法(图4),可使我们的合作伙伴能够加快新技术的研究和开发。
- 多组分的、专有的脂质纳米颗粒
- 大小均匀 (90nm) >90% 包封率
- 通过体内发光(1x1010 光子/秒) 显示效率为 1 mg/kg mRNA 剂量(图4)
- 在肝、脾、肺和肌肉处显示出高特异性
- 可扩展的流程
图 4.通过 DoE 持续改善试剂的性能。使用 Invitrogen Rx mRNA 对萤光素酶 mRNA (FLuc) 的体内递送证明试剂递送性能的不断提高,如(A)观察结果和(B)小鼠静脉注射 4 小时后萤光素酶表达的定量检测。
相关资源
手册
海报