查看和選擇產品
Protein-protein interaction簡介
蛋白質是細胞內促進大部分生物過程的主力軍,包含基因表達、細胞生長、增殖、營養吸收、細胞形態、移動性、細胞間通訊和細胞凋亡等。但是細胞會對無數的刺激做出反應,因此蛋白質的表達是一個動態過程;完成特定任務的蛋白質,可能並不會持續表達或活化。此外,因為許多蛋白質是以細胞類型為基礎來進行表達,而並非所有細胞都相等。蛋白質的這些基本特徵暗示著其難以研究的複雜性,尤其是在特定生物背景下嘗試理解蛋白質功能。
有助於了解蛋白質功能的關鍵觀點,包括:
- 蛋白質序列與結構—探索結構模體(Motif),以預測蛋白質功能。
- 進化歷程與保留序列—鑑定關鍵調控殘基。
- 基因表達譜—剖析細胞類型的特異性,以及如何調節表達。
- 轉譯後修飾—磷酸化(Phosphorylation)、醯化(Acylation)、醣基化(Glycosylation)和泛素化(Ubiquitination)以表明其位置、激活和/或功能。
- 與其他蛋白質的交互作用—透過了解其結合蛋白的功能,推測其潛在功能。
- 細胞內定位—可能暗示蛋白質的功能。
直到1990年代末期,對於蛋白質功能的分析主要聚焦於單一種蛋白質。然而,由於大多數蛋白質與其他蛋白質進行交互作用以發揮正常功能,因此應該在成群發生交互作用的情境下對其進行研究,才能充分了解它們的功能。隨著人類基因組的公開和蛋白質體學領域的蓬勃發展,了解蛋白質如何交互作用並鑑定生物網絡,對於理解蛋白質如何在細胞內執行功能極為關鍵。
蛋白質製備手冊
在這本32頁的手冊中,幫助您詳細了解如何使用各種Thermo Scientific蛋白質生物學工具,從蛋白質樣品、免疫沉澱和其他蛋白質純化與潔淨方法中,進行脫鹽、緩衝液更換、濃縮和/或去除污染物。
- 免疫沉澱(IP)、co-IP和染色質-IP。
- 重組蛋白純化標籤。
- 使用Slide-A-Lyzer透析盒及設備,安全地透析蛋白質樣品。
- 透過Zeba脫鹽離心管柱和孔盤,實現超高蛋白質回收率的快速樣品脫鹽。
- 使用針對清潔劑或內毒素優化的樹脂,有效地提取特定污染物。
- 運用Pierce蛋白濃縮管,快速濃縮稀釋的蛋白質樣品。
蛋白質交互作用的基本特徵可以是穩定或短暫的,且這兩種類型的交互作用力可能很強或是微弱。蛋白質純化成多次單元複合體的相關交互作用大部分很穩定,這些複合體的次單元可以相同,也可以不同。血紅蛋白和core RNA聚合酶是透過多次單元交互作用所形成穩定複合體的實例。
暫態交互作用被認為可掌控大多數的細胞過程。顧名思義,暫態交互作用的本質是暫時的,通常需要一套完整條件以促進交互作用,例如磷酸化、構象改變或定位於細胞內部的離散區域。暫態交互作用可以很強或微弱、快速或緩慢。在與它們的結合物接觸時,暫態交互作用的蛋白質參與了廣泛的細胞過程,包括蛋白質修飾、運輸、折疊、訊息傳導、細胞凋亡以及細胞週期等。下面的圖闡釋了,關於調節細胞凋亡和抗凋亡過程的蛋白質交互作用。
Heavy BAD蛋白質-蛋白質交互作用。圖A:使用穀胱甘肽樹脂(E1)和鈷樹脂(E2)串聯親和力,從HeLa IVT裂解物(L)中純化出的重組輕質和重質BAD-GST-HA-6xHIS的SDS-PAGE凝膠,並進行Coomassie染色。每個cloumn標示出其流通量(FT)。圖B:細胞存活和細胞死亡(即細胞凋亡)期間,BAD磷酸化和蛋白質交互作用的示意圖。圖C:BAD蛋白質序列的涵蓋範圍,顯示已確定的Akt磷酸化共有位點(紅色框)。圖D:穩定態同位素標記BAD胜肽HSSYPAGTEDDEGmGEEPSPFr的MS光譜。
蛋白質透過疏水性鍵結、van der Waals作用力和鹽橋等組合,在每個蛋白質的特定結合結構域上相互結合。這些結構域可以是小型結合裂縫或大型表面,長度可能僅數個胜肽或跨越數百個胺基酸。結合的強度受結合結構域大小的影響。舉亮胺酸拉鍊(Leucine zipper)為例,它是一個常見的、可促進穩定的protein-protein interaction的表面結構域,是每個蛋白質皆由α-螺旋組成,透過每個α-螺旋上規則間隔的亮胺酸殘基的疏水性鍵,在相鄰的螺旋肽鏈之間以平行方式相互牽引而結合。由於緊密的分子堆積,亮胺酸拉鍊為多重蛋白複合體提供了穩定的結合,儘管由於α-螺旋中的非亮胺酸胺基酸會減少分子堆積而降低交互作用的強度,因此,所有亮胺酸拉鍊的結合方式並不完全相同。
兩個Src同源(SH)結構域,SH2和SH3,是暫態結合結構域的常見例子,它們與短胜肽序列結合並且普遍存在於訊息傳遞蛋白中。SH2結構域可識別具有磷酸化酪胺酸殘基(Phosphorylated tyrosine residue)的胜肽序列,這通常表示蛋白質的活化。SH2結構域在生長因子受體的訊息傳導中扮演關鍵角色,在此過程中,酪胺酸殘基上發生配體介導受體的磷酸化,使下游反應物聚集,並透過殘基的SH2結構域對其進行識別。SH3結構域可用於識別富含脯胺酸(Proline)的胜肽序列,通常被激酶、磷脂酶和GTP酶用來鑑定目標蛋白。儘管SH2和SH3結構域通常會與這些模體(Motif)相結合,但不同蛋白質交互作用的特異性,是由各自模體中鄰近的胺基酸殘基所決定。
兩種或多種蛋白質與特定功能目標交互作用的結果,可以運用數種不同的方式來證明。蛋白質交互作用造成的可觀測效應,已整理概列如下:
- 酶的動力學特性改變,這可能是由於受質結合或異位效應(allosteric effect)的細微變化所導致。
- 透過受質在結構域或次單元間的移動來實現受質傳遞,最後形成預期的最終產品。
- 創造一個全新的結合位點,通常用於小效應分子。
- 蛋白質失去活性或被破壞。
- 透過與不同結合物的交互作用,改變一個蛋白質對其受質的特異性;例如,呈現一種全新功能,而且兩種蛋白質都無法單獨表現這項新功能。
- 在上游或下游程序中發揮調節作用。
蛋白質交互作用的驗證、特徵描述和確認,通常需要整合多種技術來進行。之前對於未知蛋白質,可以透過它們與一種或多種已知蛋白質的關聯性來探索。蛋白質交互作用分析還可能於眾所周知的蛋白質上,揭露出獨特且未曾預見的功能作用。對交互作用進行探索或驗證的第一步,是了解這些蛋白質位於體內何處、如何、在何種條件下交互作用,以及這些交互作用的功能意義。
雖然有各式各樣的方法和途徑研究蛋白質-蛋白質交互作用,無法在此處描述,但下表和本節的其餘部分重點介紹了分析蛋白質-蛋白質交互作用的常用方法,以及使用每種方法適合研究的交互作用類型。綜上所述,穩定的蛋白質-蛋白質交互作用最容易透過免疫共沉澱和下拉測定等物理方法分離,因為蛋白質複合體不會隨著時間而分解。使用這些方法可以鑑定微弱或短暫的交互作用,在Co-IP或下拉期間,先將蛋白質共價交聯以凍結交互作用。另外,交聯作用,連同標記轉移和遠西方墨點分析可以獨立於其他方法,來鑑定蛋白質-蛋白質交互作用。
廣泛的蛋白質交互作用類型的常用分析方法
方法 | 蛋白質-蛋白質交互作用 |
免疫共沉澱法(Co-IP) | 穩定或強 |
下拉測定 | 穩定或強 |
交聯蛋白質交互作用分析 | 暫態或微弱 |
標記轉移蛋白質交互作用分析 | 暫態或微弱 |
遠西方墨點分析 | 中度穩定 |
免疫共沉澱(Co-IP)是一種用以探索蛋白質交互作用的受歡迎技術。Co-IP方法與單一蛋白質的免疫沉澱(IP)基本相同,不同之處在於抗體沉澱的目標蛋白,也稱為"誘餌(bait)",將與來自裂解物的結合物/蛋白質複合體,或稱"獵物(prey)",進行共沉澱反應。實際上,交互作用的蛋白質與目標抗原結合,而目標抗原則與固定在載體上的抗體結合。免疫沉澱蛋白及其結合目標,通常會使用十二烷基硫酸鈉-聚丙烯醯胺凝膠電泳(SDS-PAGE)和西方墨點分析來檢測。當關聯蛋白共沉澱時,最常見的假設是在細胞層級上,這些蛋白質與目標抗原的功能有關。然而這僅是假設,有待進一步驗證。
細胞週期蛋白B和Cdk1的免疫共沉澱。Thermo Scientific Pierce蛋白A/G磁珠與Cdk1複合體上的Cdk1抗體結合。Cyclin B與Cdk1結合,之後與其結合物一同被捕獲。
下拉測定在方法學上與免疫共沉澱相似,因為本方法利用磁珠載體來純化交互作用的蛋白質。然而,這兩種方法的區別在於,Co-IP使用抗體來捕獲蛋白質複合體,而下拉測定則使用"誘餌(bait)"蛋白來純化裂解物中與誘餌結合的任何蛋白質。下拉測定非常適合研究作用力強或穩定的交互作用,或是無可用抗體以執行免疫共沉澱的交互作用。
下拉測定的常規示意圖。下拉測定是一種類似於免疫沉澱的小規模親和純化技術,不同之處在於抗體被其他親和系統所取代。在這種情況下,親和系統包括穀胱甘肽-S-轉移酶(GST)-、聚組胺酸-或鏈黴親和素標記的蛋白質或結合域,可分別被穀胱甘肽-、金屬螯合物(鈷或鎳)-或生物素包被的瓊脂糖微珠所捕獲。固定的融合標籤蛋白作為"誘餌"來捕獲假定的結合物(即"獵物")。在典型的下拉測定中,固定的誘餌蛋白質與細胞裂解物一起作用,在規定的洗滌步驟後,使用競爭性分析物、或低pH值、或還原性緩衝液選擇性地洗脫複合體,再進行凝膠或西方墨點分析。
大多數蛋白質-蛋白質交互作用是暫態的,僅在細胞內發生單一級聯或其他代謝功能中短暫出現。交聯交互作用的蛋白質,是一種讓交互作用複合體組成相當穩定或永久連接的方法。一旦交互作用的組成形成共價交聯,其他步驟(如細胞裂解、親和純化、電泳或質譜)即可用來分析蛋白質-蛋白質交互作用,同時可維持原有的交互作用複合體。
可以將同型雙功能的胺反應交聯劑添加到細胞中,以將可能交互作用的蛋白質交聯在一起,然後於裂解後透過Western blotting進行分析。交聯劑可以是膜穿透性的,如DSS,用於交聯細胞內蛋白質,或也可以是膜不通透性的,如BS3,用於交聯細胞表面蛋白質。此外,一些交聯劑可以使用還原劑(如DSP或DTSSP)裂解,用於逆轉交聯。
另外,含有光活化基團的異型雙功能交聯劑,如SDA產品或Sulfo-SDA,可用於捕捉可能發生的暫態交互作用,例如在特定刺激之後。光活化的使用時機,也可以在以光活化胺基酸L-Photo-Leucine或L-Photo-Methionine進行代謝標記之後。
蛋白質之間的交聯位點可以利用質譜法進行高精度繪製,特別是當使用MS可裂解交聯劑(如DSSO或DSBU)時。
標記轉移作用,過程包括交互作用分子(即誘餌和獵物蛋白質)與標記的交聯劑產生交聯,然後切斷誘餌和獵物之間的連接,使標記保持附著於獵物上。這種方法極具特殊價值,因為它能夠鑑定與感興趣蛋白質產生微弱或暫態交互作用的蛋白質。因全新的非同位素試劑和方法持續開發中,讓這項技術更容易被研究人員所接受,且能輕鬆地執行。
Sulfo-SBED生物素標記轉移和Western blotting分析的實驗策略。
了解更多
正如pull-down下拉測定與Co-IP的不同之處,是在於使用標記的蛋白質而非抗體,來檢測蛋白質-蛋白質交互作用。Far-western分析也與Western blot分析不同,在於蛋白質-蛋白質交互作用的檢測,是透過電泳中的蛋白質與經純化且標記的誘餌蛋白作用,而不是使用目標蛋白特異性抗體。採用"Far"一詞以強調其差異性。
分析蛋白質-蛋白質交互作用的遠西方墨點圖。在此圖例中,使用標記的誘餌蛋白以探測轉印膜或凝膠中的獵物蛋白。一旦結合,以誘餌標籤為目標的酶(辣根過氧化物酶;HRP)結合抗體,被用來標記交互作用,然後透過酶化學發光檢測。這種通用方法可以透過未標記的誘餌蛋白(利用抗體檢測)、生物素化的誘餌蛋白(利用酶共軛的鏈黴親和素檢測),或放射性標記的誘餌蛋白(於底片曝光檢測)來適應調整。
- Golemis E (2002) Protein-protein interactions: A molecular cloning manual. Cold Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press. p ix, 682.
- Phizicky EM, Fields S (1995) Protein-protein interactions: Methods for detection and analysis. Microbiol Rev 59:94–123.
僅供研究用途,不得用於診斷程序。