用於基本研究、新藥開發或流程發現的細胞分析需要適當的儀器,試劑及全球領導團隊的專業和支持。從基礎細胞計數到高內涵篩選及流式細胞儀,我們提供在所有生命科學研究中最受同儕參照的相關儀器和試劑。 使用這些產品可以進行探索,推動我們目前的瞭解並催化未來的研究目標。
儀器示範將會如何幫助我?
  • 針對您的研究具體需求進行量身訂做
  • 和您討論您的研究,以及我們可以如何幫助您成功
  • 瞭解您可以如何最佳化您目前的工作流程
  • 我們教您有關最新創新裝置的特點及功能
  • 我們可以幫助您決定我們的產品是否適合您的研究
自動細胞計數儀
只需幾分鐘即可準確計算細胞數
自動細胞計數儀– 只需幾分鐘即可準確計算細胞數
Invitrogen™ Countess II FL 自動細胞計數儀 (Automated Cell Counter)
  • 高性能自動細胞計數儀,針對任何實驗室的需求所設計
  • 精準 — 自動對焦及自動照明,可盡量減少使用者至使用者的變化性
  • 速度 — 可在10 秒內運算結果
  • 方便性 — 內建稀釋液計算機,並且能夠儲存最多 10 個使用者個人資料
西方墨點影像系統
令人驚嘆的西方墨點成像
西方墨點影像系統 – 令人驚嘆的西方墨點成像
Invitrogen™ iBright 1500 系列影像系統:化學發光及螢光墨點法成像器
  • 快速取得公開品質資料 — 使用一套自動化特點
  • 智慧曝光技術 — 提供快速判定最加曝光時間
  • 流暢的攝影經驗 — 簡單、簡潔的介面加上有邏輯的工作流程
螢光定量
快速且精準量化 DNA 或 RNA
螢光定量– 快速且精準量化 DNA 或 RNA
Invitrogen™ Qubit 4 螢光計量儀 
  • 比依據紫外線 (UV) 吸光法的量化更加敏感
  • 每份樣本在不到 3 秒內精準量化 DNA、RNA 及蛋白質
  • 搭配新型 RNA IQ 分析,快速、可靠偵測降解的 RNA
  • 使用少量 1 μL 的樣本
自動西方墨點流程
無須振盪器、樣品盤和定時器
自動西方墨點流程 – 無須振盪器、樣品盤和定時器.
Invitrogen™ iBind 自動免疫偵測系統
  • 自動化— 在西方墨點法免疫偵測工作流程中所涉及的阻斷、抗體結合及清洗步驟
  • 節省抗體—節省最多 80% 一級抗體使用量
  • 彈性—在使用相同或不同抗體的條件下,處理小型或中型墨點,或 6 個垂直切割的長條圖
數位顯微鏡
多功能系統使細胞成像變得簡單
數位顯微鏡– 多功能系統使細胞成像變得簡單
Invitrogen™ EVOS M5000 影像系統 
  • 簡單安裝;不需維護、組合、對齊或校準
  • 自動對焦、Z軸堆疊功能、縮時攝影以及單擊多頻道擷取,包括細胞融合 (confluency) 測量及自動細胞計量
  • 存取 Thermo Fisher Cloud 影像應用程式
半乾輸送系統
彈性的西方墨點輸送方案
半乾輸送系統 – 彈性的西方墨點輸送方案
Invitrogen™ 強力吸墨紙 (Power Blotter)
  • 高產出量 — 輸送最多 4 個小型或 2 個中型膠體
  • 多功能 — 可用於搭配聚偏二氟乙烯 (PVDF) 或硝化纖維素 ( nitrocellulose) 膜類型
  • 效率 — 針對各種蛋白質大小的高輸送效率
乾輸送系統
在不犧牲效率和均勻性的情況下享受快速西方墨點輸送
乾輸送系統– 在不犧牲效率和均勻性的情況下享受快速西方墨點輸送
Invitrogen™ iBlot 2 膠體輸送裝置 (Gel Transfer Device) 
  • 快速輸送,只要 7 分鐘
  • 高輸送效率 — 比濕輸送法及半乾輸送法的效率更高
  • 多功能 — 1 中型墨點 (8 x 13 cm),或最多 2 小型墨點 (8 x 8.5cm),以及 E-PAGE 膠體
  • 方便性 — 觸控螢幕介面、預先程式設計的流程,以及預先包裝、隨時可使用的堆疊。