">
DXR3 Flex 拉曼光譜儀總覽
Thermo Scientific DXR3 Flex 拉曼光譜儀是一款研究級的桌上型拉曼光譜儀,專門設計為可與其他分析技術整合使用。這款精巧緊湊的光譜儀與 Thermo Scientific DXR3 拉曼光譜儀研究產品系列中高階光譜儀採用相同的設計及光學元件。因此提供了可傳輸性及儀器串聯的使用,而不會影響資料品質。不論您是需要透過化學鑑定來完善對材料的了解、建立化學與材料性能的關聯,或是需要即時監控製程,DXR3 Flex 拉曼光譜儀都能協助您快速完成目標。
DXR3 Flex 拉曼光譜儀功能
DXR3 Flex 拉曼光譜儀通常被稱為「拉曼引擎」,提供研究實驗室等級的光譜性能。其中包含一個開放式架構,能以自訂的方式在任何位置與幾乎任何設備搭配。 這等搭配消除了對多次量測及假設的需求,讓使用者能取得快速且準確的答案。
經由多種技術在相同條件下同時擷取的資料,讓研究人員能取得所需要的準確且可靠的資料。因此從一次量測中,即可了解樣品的物理、化學與結構特性,以及三者相互之間的影響。
其他特點包括:
  • 可設定的激發雷射波長及光譜解析度,以將特定材料的性能發揮極致
  • 自由空間光學耦合,藉由消除光纖損失將敏感度極大化
  • 各種配件,包括光纖耦合、巨觀及微觀樣品架、物鏡、相機等
  • 可與 Thermo Scientific DXR3 拉曼顯微鏡共用及互換的雷射
  • 與DXR3拉曼儀器相容的Thermo Scientific OMNIC軟體、資料及光譜庫,OMNIC D/S軟體符合21 CFR Part 11要求
DXR3 Flex 拉曼光譜儀取樣配件
置於運輸箱內的 DXR3 Flex 拉曼光譜儀
置於旅行箱內的 DXR3 Flex 拉曼光譜儀及配件。 
光纖發射器
將光纖探頭連接至 DXR3 Flex 的套件。提供用於 785 nm 及 532 nm 配置的光學探頭。
光纖探頭
提供的探頭選項包括近端型、浸入型及反應監測型探頭。
可調式側轉或下轉取樣配件
可調式光束路徑工具套件,用於量測各種對典型顯微鏡設置而言過大的樣品。
巨觀隔室取樣配件
進行袋裝材料、樣品瓶及其他散裝材料取樣的平台。緊密貼合的上蓋可阻擋環境光。
微觀載物台取樣配件
用於 Flex 的微觀取樣功能。手動 XYZ 載物台實現直截了當的樣品定位及操作。與任何放大倍率的顯微鏡物鏡搭配使用。
相機配件
用於檢查樣品的可見光相機。可與其他取樣配件搭配使用。
鏡筒
由左至右分別為6”、3”、2”、1”、0.5”及0.3”。
90°平面鏡
鍍膜以取得最大的反射率。
連接 DXR3 Flex 拉曼光譜儀
DXR3 Flex 拉曼光譜儀可與許多其他技術及設備搭配,包括:
  • 流變學
  • 熱熔擠出
  • 實驗室規模與製造規模加工設備
  • 各種顯微鏡載物台及樣品架
  • 以光纖為主的系統:具有光纖輸入(用於從 DXR3 Flex 拉曼光譜儀提供激發頻率)及輸出(用於將發射的拉曼訊號送回 DXR3 Flex 拉曼光譜儀)的任何系統。
推薦的 DXR3 Flex 拉曼光譜儀應用
奈米科技
奈米科技—石墨烯、奈米碳管(CNT)、類鑽石(DLC)膜及其他奈米結構的特徵分析。
製藥
製藥—同質異形體(polymorph)、顆粒汙染物及擴散研究。
寶石學
寶石學—快速辨識有色寶石、區分天然鑽石與合成鑽石、夾雜物及摻雜物的特徵分析。
聚合物
聚合物—夾雜物及凝膠缺陷、風化效應、層壓板中的連接層及結晶度。
製程/生物製程監測
製程/生物製程監測—中間產物的品質管控、偵測汙染物。
DXR3 Flex 拉曼光譜儀的其他應用包括:汽車及航太領域的零件故障分析、開發更輕但更強健的材料;化妝品中的染料及雜質分析;生命科學及用於蛋白質結構測定的生物材料,以及生物分子的一般鑑定;材料科學、生物研究及學術研究中的許多應用研究領域。 
DXR3 Flex 拉曼光譜儀資源
出版物
Singh, H., Marley-Hines, M., Chakravarty, S., &Nath, M. (2022)。多壁奈米碳管支撐硒化錳作為高活性雙功能OER及ORR電催化劑(Multi-walled carbon nanotube supported manganese selenide as a highly active bifunctional OER and ORR electrocatalyst)。Journal of Materials Chemistry A
Andrade, A. M., Liu, Z., Grewal, S., Nelson, A. J., Nasef, Z., Diaz, G., & Lee, M. H. (2021)。用於鹼性介質中三功能ORR/OER/HER催化的MOF衍生Co/Cu嵌入N摻雜碳(MOF-derived Co/Cu-embedded N-doped carbon for trifunctional ORR/OER/HER catalysis in alkaline media)。Dalton Transactions, 50(16), 5473-5482。
Drapcho, D., Plog, J. P., & Crawford, N. C. (2017)。結合流變學與拉曼光譜分析監測聚合物相變(Monitoring Polymer Phase Transitions by Combining Rheology and Raman Spectroscopy)。
Vehmas, T., Myllykylä, E., Nieminen, M., Laatikainen-Luntama, J., Leivo, M., & Olin, M. (2020, April)。氣化離子交換樹脂的地質聚合、機械性質及短期淋溶作用研究(Geopolymerisation of gasified ion-exchange resins, mechanical properties and short-term leaching studies)。IOP會議系列:Materials Science and Engineering (Vol. 818, No. 1, p. 012017)。IOP出版。
文件
">