查找有价值的信息。
我们总结了一系列要点提示和技巧并建立了一个详细的知识库,以满足您的各类科研需求,助您优化试验,获得最理想的结果。
浏览下列相关问题答疑:
需要更多的帮助?敬请浏览我们的
昆虫细胞
请参见下列关于细胞,培养基与细胞大小的列表:
昆虫细胞 | 培养基 | 细胞大小(微米) |
D.mel-2 | Schneider果蝇培养基+10% FBS(经热灭活) | 10至12 |
High Five™细胞 | Express Five™ SFM | 17.5至19.5 |
Sf9 细胞 | Sf-900™ II SFM | 15至17.5 |
Sf9 细胞 | Sf-900™ III SFM | 15至17.5 |
Sf21 细胞 | Sf-900™ II SFM | 15至17.5 |
Sf21 细胞 | Sf-900™ III SFM | 15至17.5 |
昆虫细胞 | 培养基 | 倍增时间(小时) |
D.mel-2 | Schneider果蝇培养基+10% FBS(经热灭活) | 18至24 |
High Five™细胞 | Express Five™ SFM培养基 | ~24 |
Sf9细胞 | Sf-900™ II SFM | 24至30 |
Sf9细胞 | Sf-900™ III SFM | 24至30 |
Sf21细胞 | Sf-900™ II SFM | 24至30 |
Sf21细胞 | Sf-900™ III SFM | 24至30 |
对于培养快速生长和良好活性的细胞来说,有三个主要的关键因素,那就是孵育温度,换气和细胞接种密度。为了成功培养快速生长的昆虫细胞并获得良好的细胞活性,下列表格为不同种类的昆虫细胞提供了温度,接种密度和换气系统条件。 3-4天传代培养规划的悬浮培养参数
细胞系 | 温度 | 接种密度(活细胞/mL) | 培养条件 | 倍增时间(小时) |
D.mel-2 | 26 - 28°C | 3 x 10E5 | 悬浮 | 18-24 |
High Five™细胞 | 26 - 28°C | 3 - 5 x 10E5 | 悬浮 | ~24 |
Sf9细胞 | 26 - 28°C | 3 - 5 x 10E5 | 悬浮 | 24至30 |
Sf21细胞 | 26 - 28°C | 3 - 5 x 10E5 | 悬浮 | 24至30 |
3-4天传代培养规划的贴壁培养参数
细胞系 | 温度 | 接种密度(活细胞/cm2) | 培养条件 | 倍增时间(小时) |
D.mel-2 |
26 - 28°C
| 5 - 6 x 10E5 |
贴壁
| 18至24 |
High Five™细胞 | 2 - 5 x 10E5 | ~24 | ||
Sf9细胞 | 6 - 7 x 10E5 | 24至30 | ||
Sf21细胞 | 6 - 7 x 10E5 | 24至30 |
贴壁与悬浮培养推荐的换气条件
培养容器类型 | 每瓶培养基与细胞体积(mL) | 培养条件 | 摇动速度(rpm) |
T-25培养瓶 | 5至7.5 | 贴壁 | N/A |
T-75培养瓶 | 15至20 | 贴壁 | N/A |
T-150培养瓶 | 30至40 | 贴壁 | N/A |
125 mL振荡培养瓶 | 30至50 | 悬浮 |
125至150 rpm,推荐设置为130-135 rpm
|
250 mL振荡培养瓶 | 75至100 | 悬浮 | |
500 mL振荡培养瓶 | 150至175 | 悬浮 |
在转染和噬斑实验之前,细胞需要均匀地分布于组织培养板表面。这一操作能够确保:
- 细胞不会分布不均匀而导致形成不对称的单层细胞。
- 为转染操作提供最大的细胞表面积。
为了使细胞尽可能分散:
- 用手前后缓慢振荡培养瓶或平板,之后左右振荡。
- 重复以上操作四次,仔细查看以确保液体到达生长表面的所有区域。
- 请勿通过环状摇动来分散细胞,因为这将导致细胞聚集在平板边缘周围,而非均匀分布。
不需要,昆虫细胞培养不需要CO2交换。
细胞系 | 温度 | 粘附培养? | 悬浮培养? | 含血清的培养基 | SFM | 抗生素 | CO2 |
Sf9 | 27 ± 1摄氏度 | 是 | 是 | Grace's supplemented培养基+10% HI FBS;悬浮培养时加入0.1% Pluronic™ F-68溶液 | SF-900™ II SFM; SF-900™ III SFM | 青霉素/链霉素 | 否 |
Mimic Sf9 | 27 ± 1摄氏度 | 是 | 是 | Grace添加剂+10% HI FBS;悬浮培养时加入0.1% Pluronic™ F-68溶液 | 否 | 青霉素/链霉素 | 否 |
Sf21 | 27 ± 1摄氏度 | 是 | 是 | Grace添加剂+10% HI FBS;悬浮培养时加入0.1% Pluronic™ F-68溶液 | SF-900™ II SFM; SF-900™ III SFM | 青霉素/链霉素 | 否 |
High Five™细胞 | 27 ± 1摄氏度 | 是/否 | 是 | 否 | 添加谷氨酰胺的Express Five™ SFM | 青霉素/链霉素 | 否 |
S2 | 22 - 24摄氏度 | 是/否 | 是 | 添加了 HI FBS的Schneider培养基 | Drosophila SFM | 青霉素/链霉素 | 否 |
D.Mel2 | 22 - 24摄氏度 | 是/否 | 是 | 否 | Drosophila SFM | 青霉素/链霉素 | 否 |
HI FBS = 热灭活的FBS |
请参见悬浮培养状态下的健康Sf21昆虫细胞的相差成像照片。在振荡培养瓶中将细胞以3×10E5活性细胞/mL的接种密度培养于Sf-900™ II SFM培养基中,并将振荡培养瓶孵育于28°C非加湿型的环境空气调节培养箱。该图像是使用10X和20X物镜(分别为图A和图B)在接种三天后拍摄的。
之后的相差图像展示的是培养于Sf-900™ II SFM 培养基中以单层贴壁细胞形式生长的Sf21昆虫细胞。这些细胞是以5 × 10E4活性细胞/cm2的密度种植于T-25培养瓶中,并在28°C,非加湿型的环境空气调节培养箱中生长为单层细胞。该图像是使用10X和20X物镜(分别为图A和图B)在培养7天后拍摄的,此时培养物细胞长满。
请参见悬浮培养状态下健康Sf9细胞形态的相差成像照片。在振荡培养瓶中将细胞以3×10E5活性细胞/mL的起始种植密度培养于Sf-900™ II SFM培养基中,并将振荡培养瓶孵育于28°C非加湿型的环境空气调节培养箱。该图像是使用10X和20X物镜(分别为图A和图B)在培养三天后拍摄的。 |
接下来的相差图像展示的是培养于SF-900™ II SFM培养基中以单层贴壁细胞形式生长的Sf9昆虫细胞。这些细胞是以5 × 10E4活性细胞/cm2的密度种植于T-25培养瓶中,并在28°C,非加湿型的环境空气调节培养箱中生长为单层细胞。该图像是使用10X和20X物镜(分别为图A和图B)在培养三天后拍摄的。 |
请参见下列图像中生长于Express Five™ SFM培养基中的High-Five™细胞(培养至第3天)。
请参见下方图像中悬浮生长于Drosophila-SFM培养基中的D.Mel 2(Schneider S2)细胞(培养至第2天)。
不可,我们不推荐这样做。长期暴露于29°C以上的温度会导致细胞死亡。这些细胞最好生长于27°C或室温条件下。
我们推荐采用Sf9或Sf21细胞进行重组病毒的转染,纯化和扩增操作。Sf9细胞的大小比较规则,易于操作,并能够生长为适于噬斑测定的优良单层细胞。Sf9与Sf21细胞也可用于重组蛋白的表达,不过使用High Five™细胞系可能会获得更高的产量。
我们推荐使用High Five™细胞系来表达分泌型重组蛋白。它们适于在无血清培养基中悬浮培养,可高水平表达的重组蛋白(Davis et al., 1992)
注意:一般来说,在优化蛋白表达情况之前,使用一种细胞系进行表达尝试比较方便。一旦您确定了您的重组蛋白已成功表达,即可尝试使用其他细胞系来优化表达水平。
昆虫细胞远比许多哺乳动物细胞系更为脆弱。这些细胞在过度生长和过度分离之后,会比哺乳动物细胞出现更多损伤。在悬浮培养时一定不要让细胞密度超过8 x 10E6细胞/mL或以低于0.5 x 10E6个细胞/mL的密度下生长。昆虫细胞需要略高于哺乳动物细胞的渗透压条件(340μOsM)。昆虫细胞需要大量的O2,特别是在蛋白表达阶段。昆虫细胞培养基比哺乳动物培养基要酸得多(pH6.0-6.4)。昆虫细胞培养基是基于磷酸缓冲体系的。因此,无需使用CO2来维持pH值。
细胞系 | 12孔 | 6孔 | T-25 | T-75 | 60mm | 100mm | 旋转器 |
Sf9(细胞/孔) | 5 x 10E5 | 1 x 10E6 | 2 x 10E6 | 6 x 10E6 | 2 x 10E6 | 5 x 10E6 | 1.8-2.2 x 10E6 /mL |
Sf21(细胞/孔) | 4.8 x 10E5 | 9.6 x 10E5 | 1.9 x 10E6 | 5.7 x 10E6 | 1.9 x 10E6 | 4.8 x 10E6 | 1.8-2.26 x 10E6 /mL |
High Five™*(细胞/孔) | 1.5 x 10E5 | 3 x 10E5 | 6 x 10E5 | 1.8 x 10E6 | 6 x 10E5 | 1.5 x 10E6 | 1.8-2.26 x 10E6 /mL |
*注意:这类细胞贴壁较弱,当覆盖80%左右的生长表面时即会融合到一起,因此,我们推荐您在培养板中以较低百分比的融汇度来种植这些细胞。
如果细胞密度过低,而且已经培养了4-5天,我们推荐您通过100 × g离心5分钟来富集细胞,并将其重悬于新鲜的培养基中。细胞在同一培养基体系中不应滞留超过4-5天,因为这一时间段内细胞会耗尽培养基中的养分,长时间暴露于较高温度下也会导致培养基自身发生降解。当培养时出现大量细胞碎片时,也可对细胞进行离心和富集。
Sf9与Sf21细胞应是贴壁较弱的细胞。不过,某些Sf9和Sf21细胞能够非常紧密地贴附于培养容器。我们尝试使用过胰酶,胶原酶,透明质酸酶,TrypLE™ Express和的TrypLE™ Select,均未能成功传代细胞。几次传代之内细胞还可能会解离,但之后就无法有效解离了。
最佳的方法是在T-培养瓶中培养细胞。盖紧瓶盖,并以瓶盖朝上的方向抓住培养瓶,在台面上以中等力量敲击瓶底2-3次,将会有60%-80%的细胞解离下来,但不会达到100%,这样就有足够的细胞解离下来用于传代。如果在台面敲击培养瓶过于猛烈或次数太多,细胞活力将受到很大影响。
在可能条件下,我们推荐您以悬浮条件培养您的细胞。如果需要的话悬浮培养的细胞可随时直接传代至贴壁培养的条件。悬浮培养的细胞也能够达到更高的细胞密度,因为细胞生长不受限于表面积。
无论何时对细胞进行计数操作,您都可通过台盼蓝分析来检查细胞活力。如果细胞的活力在约95%以上,并且每25小时左右完成一次倍增,就可以继续使用。如果活力下降而倍增时间延长,可转染能力就会受到影响。传代超过30次的细胞可能会出现老化迹象,蛋白合成随之延迟。
High Five™细胞较难转染,我们通常实现的转染效率为5–13%。其他细胞类型一般能达到40-50%。同时,High Five™细胞汇聚后通常不会平滑地覆盖整个培养瓶表面,这些细胞看上去仍呈斑片状,它们开始相互交叠和接触时就开始有聚集的倾向。
我们同时推荐您以High Five™和Sf9这两类细胞来小规模尝试蛋白转染生产实验。通常每毫升的Sf9细胞培养物所生成的蛋白产物稍多,因为它们可于3–4 x 10E6个细胞/mL的密度下完成转染。High Five™在>2 x 10E6个细胞/mL的密度下就已完全进入对数生长期,因此它们不宜在高于2 x 10E6个细胞/mL的密度下进行转染。
是的,我们提供各类无血清的昆虫培养基,请点击此处浏览我们所提供的培养基以及它们之间的区别。
热灭活操作不是必需的。我们的团队直接使用未经热灭活的血清,并未发现其对细胞生长或细胞形态有任何显著影响。
许多抗生素都适用于昆虫细胞。下列为常用抗生素:
青霉素/链霉素:50–100 U/mL;50–100 µg/mL
两性霉素B(Fungizone™ 抗真菌剂):0.25 µg/mL
庆大霉素:500 mL培养基中加入0.5 mL 10 mg/mL溶液(最终浓度10 µg/mL)
我们推荐您使用我们的Grace’s supplemented昆虫培养基(货号11667037)或SF-900™培养基(1.3X)(货号10967032)。
Grace’s Supplemented昆虫培养基是2X的配方培养基,专为在噬斑测定实验琼脂糖覆盖层中的应用而配制。本培养基经以下成份的微调:
- 乳清蛋白水解物
- 酵母粉
- L-谷氨酰胺
- 碳酸氢钠
点击此处获取完整配方。
SF-900™培养基(1.3X)是为Sf9和Sf21细胞准备的不含血清的低蛋白昆虫细胞培养基,适用于在噬斑测定实验1%的琼脂糖覆盖层中使用。
24 µg/L Tween-80
910 µg/L Pluronic Poly-all
是的,我们的Express Five™ SFM含L-谷氨酰胺,1.5 g/L。是的,本品不含蛋白,并经过无菌过滤处理。
肝素可保存于室温。肝素通常以10 µg/mL的浓度进行使用,尽管超出20倍的浓度也是可行的。
这些产品中未添加胆固醇,不过,其中含有一些可作为胆固醇前体的酵母粉和水解物。这一情况在所有无血清昆虫培养基中都很常见。
是的,我们提供不含甲硫氨酸的Grace's昆虫培养基(货号11595030)。
补充培养基简称为TNM-FH。它包含以下成份(每500 mL):
TC酵母粉:1.66 g,乳清蛋白水解物1.66 g,L-谷氨酰胺:0.3 g
这些添加剂能够帮助增加培养基的稳定性和延长保质期。请注意这些添加剂未经消毒,须经过滤灭菌(通过0.2 µm滤器)后方可加入。
TNM-FH未加入热灭活的10% FBS之前,不视为完全培养基。血清会提供额外的养分,同时也能够保护悬浮培养条件(即旋转器和振荡培养瓶)下的细胞免受流体压力的影响。
仅限研究用途,不可用于诊断操作。