Nucleotide Molecular Weights
核苷酸 | MW (g/mol) |
---|---|
三磷酸核糖核苷酸 (平均分子量=499.5) | |
ATP | 507.2 |
CTP | 483.2 |
GTP | 523.2 |
UTP | 484.2 |
单磷酸核糖核苷酸 (平均分子量=339.5) | |
AMP | 347.2 |
CMP | 323.2 |
GMP | 363.2 |
UMP | 324.2 |
三磷酸脱氧核糖核苷酸 (平均分子量=487.0) | |
dATP | 491.2 |
dCTP | 467.2 |
dGTP | 507.2 |
dTTP | 482.2 |
单磷酸脱氧核糖核苷酸 (平均分子量=327.0) | |
dAMP | 331.2 |
dCMP | 307.2 |
dGMP | 347.2 |
dTMP | 322.2 |
核酸分子量换算
ssRNA的精确分子量(例如RNA转录本):
分子量 = (An x 329.2) + (Un x 306.2) + (Cn x 305.2) + (Gn x 345.2) + 159ª
An、Un、Cn及Gn分别指多核苷酸中相应核苷酸的数目。
计算得到的分子量在生理pH条件下有效。
ª分子量额外加上“159”是为了将5’端三磷酸基团计算在内。
ssDNA的精确分子量(例如寡核苷酸):
分子量 = (An x 313.2) + (Tn x 304.2) + (Cn x 289.2) + (Gn x 329.2) + 79.0ª
An、Tn、Cn及Gn分别指多核苷酸中相应核苷酸的数目。
ª分子量额外加上“79.0”是为了将大多数限制性内切酶消化时会残留的5’端单磷酸基团计算在内。在引物延伸过程中DNA链的5’端不会残留磷酸基团。
核酸近似分子量
ssRNA的分子量=(核苷酸数目 x 320.5) + 159.0
ssDNA的分子量=(核苷酸数目 x 303.7) + 79.0
dsDNA的分子量=(核苷酸数目 x 607.4) + 157.9
ssRNA大小及质量换算
大小(核苷酸数) | 道尔顿或g/mol | 1 µg对应于 | |
---|---|---|---|
pmol | 分子数 | ||
20 | 6,569 | 152.23 | 9.17 x 1013 |
100 | 32,209 | 31.05 | 1.87 x 1013 |
300 | 96,309 | 10.38 | 6.25 x 1012 |
500 | 160,409 | 6.23 | 3.75 x 1012 |
1000 | 320,659 | 3.12 | 1.88 x 1012 |
1800 | 577,059 | 1.73 | 1.04 x 1012 |
ssDNA大小及质量换算
大小(核苷酸数) | 道尔顿或g/mol | 1 µg对应于 | |
---|---|---|---|
pmol | 分子数 | ||
20 | 6,153 | 162.52 | 9.79 x 1013 |
100 | 30,449 | 32.84 | 1.98 x 1013 |
300 | 91,189 | 10.97 | 6.6 x 1012 |
500 | 151,929 | 6.58 | 3.96 x 1012 |
1000 | 303,779 | 3.29 | 1.98 x 1012 |
1800 | 546,739 | 1.83 | 1.1 x 1012 |
dsDNA大小及质量换算
大小(核苷酸数) | 道尔顿或g/mol | 1 µg对应于 | |
---|---|---|---|
pmol | 分子数 | ||
20 | 12,306 | 81.26 | 4.89 x 1013 |
100 | 60,898 | 16.42 | 9.89 x 1012 |
300 | 182,378 | 5.48 | 3.3 x 1012 |
500 | 303,858 | 3.29 | 1.98 x 1012 |
1000 | 607,558 | 1.65 | 9.91 x 1011 |
1800 | 1,093,478 | 0.91 | 5.51 x 1011 |
吸收值与核酸浓度间的换算
1 A260 dsDNA = 50 µg/ml
1 A260 ssDNA = 37 µg/ml
1 A260 ssRNA = 40 µg/ml
1 A260 ssDNA = 37 µg/ml
1 A260 ssRNA = 40 µg/ml
核酸吸光度极值及摩尔消光系数
核苷酸 | pH7.0时的最大 吸收波长(nm) | pH7.0时的摩尔 消光系数 |
---|---|---|
ATP | 259 | 15,400 |
CTP | 271 | 9,000 |
GTP | 253 | 13,700 |
UTP | 262 | 10,000 |
dATP | 259 | 15,200 |
dCTP | 271 | 9,300 |
dGTP | 253 | 13,700 |
dTTP | 267 | 9,600 |