Gibco Essential 8 Flex 细胞培养基配方用于扩增 PSC 培养基中关键热敏性成分(包括 FGF2)的活性,得到真正无需周末换液的方案。
- 灵活的换液方案—在整整 2 天内,维持细胞的多能性而不需要换液
- 强大的培养方案—经优化后热敏性成分(如 FGF2)稳定性得以维持,有利于保持细胞的多能性
- 易于转换—与原始 Essential 8 培养基的配方、应用和实验方案相同,并提供不需要每日换液的额外优势
- 经验证—基于原始 Gibco Essential 8 培养基配方,在长期培养中维持细胞多能性和正常核型
Gibco PSC 培养基根据符合医疗设备生产的 cGMP、21 CFR Part 820 标准进行生产
观看网络讲座
常规 PSC 扩增和维持,无需每日换液
Essential 8 Flex 培养基是一种无血清,无异源成分培养基,支持多能干细胞(PSCs)的培养和扩增,同时无需每日换液方案(图 1)。 与原始 Essential 8 培养基配方类似,Essential 8 Flex 培养基不含 BSA(牛血清白蛋白)或 HSA(人血清白蛋白)成分,有助于最大限度地减少批次差异性并维持 PSCs 的长期健康和多能性(图 2-3)。
图 1.培养方案对比。与其他无滋养层细胞的培养基不同,Gibco Essential 8 Flex 培养基不需要每日管理培养物,为 PSCs 扩增和维持提供了真正无需周末换液的方案。如果需要适应现有工作流程,可将 Essential 8 Flex 培养基将工作流程调整为每周一次换液。只需在上面的工作流程中将第 1 天更改为换液日。
图 2.PSC 培养基中 FGF2 的活性随时间变化。与其他无滋养层细胞的 PSC 培养基不同,Essential 8 Flex 培养基经过优化,可以有效维持 FGF2 等不稳定成分的活性。扩增活性允许常规培养而不需要每日换液。
图 3.Essential 8 Flex 培养基中培养的细胞的长期稳定性。 长期培养细胞后,观察到的 Essential 8 Flex 培养基中培养的多能干细胞的健康核型。
强大的多能干细胞培养
标准 PSC 培养基中的 FGF2 水平发生大幅度波动,即使每日换液也是如此(图 4)。Essential 8 Flex 培养基的使用显著限制了这些波动,产生了更强大,更稳定的培养条件,并提供了无需周末换液方案的额外价值。
图 4.Essential 8 Flex 培养基中FGF2 活性水平的波动程度受限。通过测试加温对 FGF2 活性损失水平的检测,可用于模拟并预估一周内 PSC 培养基中活性 FGF2 的水平。标准 PSC 细胞培养基(红色曲线)需要每日换液,而 Essential 8 Flex 培养基(蓝色曲线)将按照图 1 中概述的建议方案进行换液。
网络讲座:Essential 8 Flex:去除无滋养层细胞、无异源成分 PSC 培养基系统的每日换液操作