符合您不同需求的多功能方法
无论您是出于发现、鉴定还是常规的细菌识别目的进行测序,Life Technologies 均能为您提供值得信赖的微生物测序解决方案。
需要进行微生物测序的应用有许多种,如微生物鉴定、环境监测、病原体监测及细菌污染的常规检测。Thermo Fisher 的测序平台提供了涵盖您不同的微生物测序要求的功能和灵活性 – 从采用 MicroSEQ 系统在 Applied Biosystems 3500 基因分析仪上进行 Sange 测序以进行常规微生物鉴定,到在 Ion PGM™ 系统上进行微生物基因组测序和 16S rRNA 测序,耗时通常不到 1 天。
Ion Torrent™ 新一代测序法微生物鉴定
采用 Ion PGM™ 系统进行微生物全基因组测序
在 Ion PGM™ 系统对微生物基因组进行 400 bp 测序,耗时通常不到 1天,可获得精确的长读长。
采用 Ion PGM™ 系统进行微生物分型
在疾病监测和疫情响应应用中,Ion PGM™ 系统在病原体检测方面有着久经考验的成功履历,可提供此类情境下最迫切需要的速度和经济性。
Microbial sequencing is performed for a diverse set of applications, such as microbial identification, environmental monitoring, pathogen detection, and routine testing of materials for bacterial contamination. Life Technologies sequencing platforms provide the capability and flexibility to accommodate your microbial sequencing needs–from routine microbial identification with the MicroSEQsystem for Sanger Sequencing on the Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, to the Ion PGM™ System for microbial genome sequencing and 16S rRNA sequencing typically in less than 1 day.
Sanger 测序法微生物鉴定
MicroSEQ 微生物快速鉴定系统和 Applied Biosystems 3500 基因分析仪的组合,可基于 16S rRNA 基因进行细菌基因型鉴定。实现优异的精确度、轻松的工作流程,且通常可在短短 5 小时内获得结果。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。