从头测序是用于描述为获得特定生物体的主要基因序列而进行的初始序列分析的术语。只有在完成从头测序后,才能对生物体进行详细的遗传分析。
对于采用毛细管电泳的从头测序,需将靶标 DNA 片段化并克隆到病毒或质粒载体中。该克隆可扩增靶标 DNA(通过细菌生长),使测序引物与载体中的已知序列结合,并将序列延伸至未知靶标 DNA。从头测序方法的描述见测序化学研究指南第 16-20 页。
用于从头测序的特色产品:
Visistat reference component
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
从头测序是用于描述为获得特定生物体的主要基因序列而进行的初始序列分析的术语。只有在完成从头测序后,才能对生物体进行详细的遗传分析。
对于采用毛细管电泳的从头测序,需将靶标 DNA 片段化并克隆到病毒或质粒载体中。该克隆可扩增靶标 DNA(通过细菌生长),使测序引物与载体中的已知序列结合,并将序列延伸至未知靶标 DNA。从头测序方法的描述见测序化学研究指南第 16-20 页。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。