Kronos-Flyer
何为 Silencer  Select siRNA?
Silencer ™ Select siRNA是第二代Ambion™ siRNA产品。这些siRNA集成了最新改良的siRNA设计,脱靶效应预测算法和化学修饰,能够为用户生成具有卓越的效力、强度与特异性。在siRNA筛选应用中,由于沉默效果不佳而导致的假阴性结果,以及由脱靶效应所导致的假阳性结果都将大大减少。用户通过在初始筛查中使用Silencer  Select siRNA,能够生成更为清晰和稳定的数据,同时获得真实有效靶标的时间和资源成本也进一步降低。这样,由于沉默效果不理想而导致的实验失败情况大为改观,随之而来的是更为清晰和稳定的表型数据。
立即订购  扫描二维码提交siRNA文库询价申请!
X
Ambion™ Silencer Select siRNA产品可按照您的要求排布在96或384孔板中。这一类siRNA文库适用于中等规模乃至高通量的表型分析,即通过抑制一组特定功能类别的靶标,或您关注列表中的靶标来获取相关表型。
  • 高效 ——通过使用最新设计的算法与LNA化学修饰,来减少90%以上的脱靶效应
  • 更高效率——以超出当前市售siRNA 100倍以上的沉默效力来开展沉默实验 
  • 稳定可靠——通过稳定的基因沉默与可靠的表型结果来实现更快速的发现工作 
  • 方便——采用96孔和384孔规格,减少数据的去卷积时间,以加速靶标验证工作
  • 可定制——从增加siRNA规模和文库产品形式的角度,为您的工作流程匹配最佳选项,包括增加siRNA规模和混合库模式
siRNA 文库询价
预定义 Silencer Select siRNA文库
以方便的96孔板产品形式,针对每一靶标提供三条独立siRNA
参见  Silencer™ Select预设计siRNA保证条款。*
The Silencer  Select人类表观遗传学siRNA文库是一款强力化学修饰siRNA的全面集合,用于靶向表观遗传学信号途径中的已知酶类。这些酶类涵盖了通过乙酰化和甲基化组蛋白来介导表观遗传学信号通路的蛋白家族。 Silencer  Select人类表观遗传学siRNA文库是在发育、疾病或进化生物学领域研究基因功能缺失影响的完美解决方案。Silencer  Select Human Epigenetics siRNA Library针对451个表观遗传学酶类靶标中的每一个基因都分别制备了三条siRNA,以确保对表观遗传学基因功能研究的全面覆盖。此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类转录因子siRNA文库用于靶向那些与DNA以序列特异性的方式结合,进而控制转录效率的蛋白编码基因。 Silencer  人类转录因子siRNA文库针对2167个已知转录因子中的每一个基因制备了三条siRNA。 此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer Select人类DNA损伤应激siRNA文库以表达监测蛋白的基因为靶标,后者可监测DNA完整性并激活细胞周期检查点和对DNA损伤产生应答的DNA修复通路,,从而阻止潜在的有害突变。 Silencer  Select人类DNA损伤应激siRNA文库拥有582个DNA损伤基因应答靶标,每个靶标具有3个独立siRNA,可提供高效及特异性筛选方案。该系列采用严格的生物信息学siRNA设计,可为研究DNA损伤后感知、发出信号并修复DNA损伤的信号通路提供针对性平台。通过更优化的LNA化学法设计和修饰的siRNA产品能够确保用户获得精准的RNA筛查效果。 该siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类药物靶标siRNA文库包括凋亡、衰老、核酸结合、自噬、DNA修复和特征性核受体相关的基因,以及其他被认为是与疾病治疗相关的潜在靶标基因。该文库包括来自Thermo Fisher Scientific Druggable Genome和Druggable Genome Extension(不属于激酶、磷酸酶、蛋白酶、离子通道、GPCR或泛素文库)的基因ID。Silencer  Select 人类药物靶标siRNA文库拥有7926个基因,每个基因设计三个相互无重叠的独立siRNA。 此siRNA文库以96孔板和384孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类凋亡siRNA文库为研究人员提供了一款针对当前最新的凋亡相关基因靶标的siRNA筛选平台,从而实现对凋亡信号通路的详尽分析。 Silencer Select人类凋亡siRNA文库针对924条基因中的每一条制备了三个相互无重叠的独立siRNA。 Silencer  Select siRNA设计算法与LNA化学修饰法结合在一起,能够辅助用户实现高度特异性的强大RNAi筛选工作,因此提升您在凋亡研究中对实验结果的信心。此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类药物转运体siRNA文库所包含的siRNA靶向了99个在药理学中扮演着关键作用、影响药物进入和排除细胞过程的转运蛋白基因。本产品的靶标还囊括了那些对多种药物的吸收、分布、代谢与分泌(ADME)过程至关重要的基因。Silencer  Select 人类药物转运体siRNA文库为用户提供了一款高效开展RNAi筛选的手段,用户可藉此评估那些对于药物成份的生物利用度与药效发挥中起关键作用的基因。此siRNA文库以384孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类细胞周期调控siRNA文库第4版中涵盖了靶向1471个基因的siRNA,这些基因在细胞生长与分裂过程中均扮演着重要的控制作用。这些基因靶标包括了在细胞周期进程中的细胞周期蛋白依赖激酶(CDK),细胞周期抑制因子CIP/KIP与INK4家族的成员、视网膜神经胶质瘤蛋白家族的成员,以及包括了细胞分裂周期蛋白(CDC)在内、对DNA复制至关重要的细胞因子。每一个基因都通过三条相互之间无重叠序列的独立siRNA实现靶向,这些siRNA均由业内更为先进的预测算法完成设计。我们在此基础上还附加了LNA化学修饰以提高这些siRNA的性能、特异性和效力,希望帮助研究细胞周期中关键调控基因的用户,获取更为精准和稳定的沉默数据。此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类膜转运siRNA文库 V4专为关注已知或被预测参与膜转运或重构过程的蛋白的研究者而设计,他们希望了解重要的细胞功能相关的基因表达情况,这些功能包括生物合成、分泌、内吞、溶酶体与蛋白酶体中的蛋白降解以及吞噬作用等。 Silencer  Select 人类膜转运siRNA文库通过三条无重叠的独立siRNA来靶向142个基因中。每一条siRNA均由业内更为先进的算法设计完成,并应用了LNA化学修饰以提升其性能、特异性和效力,帮助用户针对细胞膜转运基因获取精确和稳定的沉默数据。此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
泛素化是一种酶促翻译后修饰,对于广泛的细胞进程都是必需的。这些相关的生命进程包括免疫、凋亡、生物合成、DNA转录与修复、细胞周期与分裂、细胞应激、细胞受体调控与神经/肌肉退化等等,同时泛素化作用也广泛参与到疾病与诊断的关联性之中。 Silencer  Select人类泛素siRNA文库靶向了981条基因,从而为使用RNAi技术开展泛素途径分析的用户提供了一套完整的靶标。这些siRNA均由业内更为先进的算法设计完成,并经过LNA化学修饰,因此在确保了产品性能、特异性与效力的同时,将假阳性结果降至最低,进而帮助用户在泛素信号途径的研究当中获取精确而又稳定的沉默数据。 此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类癌症基因组siRNA文库的靶标涵盖了常见的癌症易感基因。在通常情况下,这些基因的改变将会对细胞的信号通路造成影响,导致本应死亡的细胞发生分裂和永生化。Silencer  Select 人类癌症基因组siRNA文库针对532个癌症相关基因中的每一个基因,设计了三个相互无重叠的独立siRNA。 Silencer  Select siRNA均由业内更位先进的算法设计完成,同时进行了LNA修饰,因此其性能、特异性和效力均得到显著提升,进而帮助从事癌症靶标发现工作的用户,在RNAi筛选过程中获得精确和稳定的沉默数据。此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
细胞表面受体(膜受体、跨膜受体)是一类参与细胞与周围环境之间通讯的膜整合蛋白。胞外信号分子(通常为激素、神经递质、细胞因子、生长因子或细胞识别分子)与受体相互作用,从而触发细胞功能的改变。针对此信号转导的过程,我们研发了 Silencer  Select人类细胞表面受体siRNA文库,通过三条无重叠的独立siRNA,来靶向794个细胞表面受体基因中的每一个。更位先进的siRNA设计算法与LNA修饰的应用共同确保了siRNA的性能、特异性与效力,进而帮助筛选细胞表面信号因子的用户获取精确而又稳定的沉默数据。此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
Silencer  Select人类肿瘤抑制因子siRNA文库包含了靶向745条肿瘤抑制基因,或抗癌基因的siRNA,正是这些基因保护着细胞免受癌症影响。这些基因的突变通常伴随着其他遗传改变,会导致其功能缺失或降低,并可能导致癌症的发展。Silencer   Select人类肿瘤抑制因子siRNA文库适用于开展高通量及高效的RNAi筛查操作,通过三条无重叠的独立siRNA靶向每一个基因靶标。 Silencer   Select人类肿瘤抑制因子siRNA均基于业内更为先进的算法设计而成,同时进行了LNA化学修饰,其性能、特异性与效力获得了显著提升。因此,这一文库为研究肿瘤抑制基因的用户提供了一个必要的平台,帮助他们获取到精确而又稳定的沉默数据。此siRNA文库以96孔板的形式提供,每孔0.25 nmol。
立即订购
越来越多的研究人员开始进行基因组水平上的基因功能检测。  Silencer  Select人类基因组siRNA文库是用于开展此类应用的理想选择。针对21584条人类基因靶标中的每一个,我们都制备了三个相互之间无重叠序列的独立siRNA。本文库中靶向“成药(druggable)”部分的siRNA将按照基因功能类别进行排布,以帮助用户针对重要基因子集——如激酶、磷酸酶、GPCR等——进行方便的筛查。  此siRNA文库产品以384孔板的形式提供。
立即订购
Silencer  Select人类成药基因组siRNA文库与Silencer  Select人类成药基因组siRNA文库扩展版中所囊括的基因靶向了最具治疗相关性的人类基因,并方便地按照靶向基因的类别进行分组,这两款产品因此已成为众多研究人员的流行之选。成药基因组文库靶向9032条基因,扩展版成药基因组文库还在此基础上增添了“扩展集合(Extension Set)”,从而达到了10415条基因(含转录因子)的靶标数量。请联系我们以获取完整的靶标列表。这些文库同时有96孔板与384孔板的产品形式可供选择。
立即订购
由于激酶在细胞信号通路与众多生物学途径中发挥着重要作用,它们也成为了关键的药物靶标和重点研究的对象。 Silencer Select人类激酶siRNA文库分别通过三条独立的Silencer  Select siRNA靶向710个人类激酶基因中的每一个。这一siRNA文库能够帮助用户针对这些关键的细胞调控因子,开展系统且高性价比的RNAi研究。市售产品中包含经过验证的siRNA。Silencer  Select人类激酶siRNA文库提供96孔板的产品形式。
立即订购
磷酸酶与激酶配合起来发挥作用,也是重要的生物途径和细胞信号级联放大系统的调控因子。 Silencer  Select人类磷酸酶siRNA文库分别通过三条独立的siRNA靶向298条人类磷酸酶基因中的每一个, 本品以96孔板的形式提供。本文库产品可与Silencer  Select激酶siRNA文库配合使用,从而帮助用户实现更为精细的生物信号通路研究。
立即订购
G蛋白偶联受体,或称GPCR,是众多信号转导途径的关键组成部分,同时也代表了一类重要的成药基因。Silencer  Select人类GPCR siRNA文库分别通过三条独立的 Silencer  Select siRNA靶向了380条人类非嗅觉GPCR受体基因中的每一条,本品以96孔板的形式提供。 
立即订购
专门针对人类蛋白酶、离子通道与核激素受体的siRNA文库,为这些重要细胞功能调控因子的研究者们提供了一款高性价比的干预手段。这些siRNA文库中的每一款均以96孔板形式提供。 Silencer  Select人类蛋白酶siRNA文库针对494种人类蛋白酶,分别制备了三个相互无重叠的独立siRNA。 Silencer    Select人类核激素受体siRNA文库针对47条核激素受体基因中的每一条,设计了三条siRNA。 Silencer  Select人类离子通道siRNA文库针对338条人类离子通道基因中的每一个靶标,设计了三条siRNA。
立即订购
定制 Silencer Select siRNA文库
更多的灵活性
您是否已经有正在关注的基因列表,希望用一组siRNA去实现靶向操作?我们可针对任意一组人类基因,为您定制Silencer  Select siRNA文库。最小订购量仅为36条siRNA。您所需要提供的所有信息仅为可被NCBI Entrez基因ID或RefSeq mRNA登陆号的识别的基因或转录本列表。通过这一易用的选项,您可定义孔板siRNA的排布顺序,以及所订购siRNA的用量(最小1 nmol),每块平板中分装siRNA的数量,以及针对每条靶标进行干预的siRNA数量。siRNA产品可实现单独或成组提供。
独立的siRNA,数据可靠性更佳。
Silencer  Select siRNA文库针对每一靶标都分别提供三条独立的siRNA。每一基因拥有三条可用于筛选的siRNA,能够显著降低假阳性率和假阴性率,从而获得更高的RNAi数据筛选可信度,降低重要基因的遗漏概率,并减少在筛选出的假阳性结果后续研究上耗费的时间。
所有这些文库包含浓度为0.25 nmol的siRNA,足够用于500次转染(5 nM siRNA,100 µL转染体积)。siRNA以冻干形式提供,装载于96孔或384孔板的孔中。每个96孔板中的1列是空的,以便在使用时增加对照组。这些文库将提供全部siRNA序列信息、目标外显子和每个靶标基因的缩写、全名、别名、RefSeq号和Entrez基因ID,以及所有使用上述siRNA进行的验证实验的结果。
针对这些基因乃至任意人类基因列表的Silencer  Select siRNA文库,均可按照每条siRNA 1、2或5 nmol的规格提供。我们支持定制大规格的siRNA。如果您需要基因列表或其他信息,或想与我们的技术专家讨论您的研究,请联系您当地的销售代表或发送邮件至RNAisupport@thermofisher.com
* Silencer Select预设计siRNA保证条款
Thermofisher Scientific保证,当您购买同一靶标的两款 Silencer  Select Pre-designed siRNA产品时,沉默靶标mRNA的效率将达到70%以上。为了确保获得上述效果,siRNA转染量须≥5 nM,并于转染48小时之后检测靶标mRNA的水平。推荐使用实时荧光定量PCR来鉴定mRNA水平(非本应用领域必需)。用户也应使用siRNA阳性对照来显示有效的沉默效果,以证明siRNA的转染效率。如果未实现保证的沉默效果而对应的阳性对照实验成功,我们将免费为您合成一条全新的Silencer Select siRNA序列。此担保仅限于本产品
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.