尝试使用我们的寡核苷酸计算器来确定将 DNA 寡核苷酸重悬至所需浓度所需的体积,估算不同寡核苷酸长度的全长产物的百分比,并根据寡核苷酸长度、合成规模和纯化方法计算最终产量。
重悬计算器
计算重悬寡核苷酸所需的体积,假定已知 nmoles 和所需浓度。
项目编号
nmol 寡核苷酸产量(来源于分析证书)
预期浓度(µM 或 µmol/L)
寡核苷酸产量(来源于分析证书)umol
所需体积(mL)毫升
所需体积(µL)...
估算全长产品百分比的计算器
根据寡核苷酸的长度估算全长产品的百分比。
项目编号
寡核苷酸长度(nt)
化学反应效率
(通常效率为 98%-99%)
99%
%全长产品...
最低产量保证寡核苷酸计算器
基于寡核苷酸长度(nt)和合成规模计算最低保证产量*
项目编号
寡核苷酸长度(nt)
摩尔重量
(道尔顿或 g/mol)
...
1 μg 引物中的 pmol...
交付的最低量(nmoles)
下表计算的数值表示根据寡核苷酸长度(nt)和合成规模获得的寡核苷酸最低保证量。
合成规模脱盐(nmol)过柱(nmol)HPLC(nmol)PAGE(nmol)
25 nmolN/AN/AN/A
50 nmol
200 nmol
1000 nmol (1 µmol)
10000 nmol (10 µmol)N/A
交付的最低量(μL)
下表中计算得到的体积表示根据寡核苷酸长度(nt)、合成规模和选定浓度获得的寡核苷酸最低保证量。
所选浓度合成规模脱盐(μL)小柱(μL)HPLC (µL)PAGE (µL)
10 µM25 nmolN/AN/AN/A
50 nmol
200 nmol
1 µmol
10 µmolN/A
20 µM25 nmolN/AN/AN/A
50 nmol
200 nmol
1 µmol
10 µmolN/A
50 µM25 nmolN/AN/AN/A
50 nmol
200 nmol
1 µmol
10 µmolN/A
100 µM25 nmolN/AN/AN/A
50 nmol
200 nmol
1 µmol
10 µmolN/A
200 µM25 nmolN/AN/AN/A
50 nmol
200 nmol
1 µmol
10 µmolNA
*最低保证产量 - 当订购定制寡核苷酸时,请记住合成规模(25 nmol、50 nmol、200 nmol、1 μmol 或 10 μmol)是合成的起点,而不是最终保证量。寡核苷酸长度、序列、GC 含量和偶联效率可改变合成后的 nmole 产量。Invitrogen 保证寡核苷酸的总产量为单位OD的最低量。通过 HPLC、PAGE 和过柱进行纯化也会影响最终产量。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。