我们提供广泛的选项和设置,便于订购定制 DNA 寡核苷酸。查看以下信息,了解有关最低产量保证的更多信息;便于通过电子邮件或传真轻松订购的电子代码;定制 DNA 寡核苷酸和引物的定价,包括合成规模、纯化选项和修饰;交付时间表和订购资源。
若要了解有关纯化和修饰选项的更多信息,请访问我们的寡核苷酸设置选项页面。
质量控制和最低产量保证
我们独特的质量控制工艺有助于提高性能、速度和容量。从而快速有效地进行交付。查看以下内容,根据寡核苷酸的长度和起始合成规模,以及基于所选合成规模和纯化选项得到的最低产量,估算产量。
订购定制寡核苷酸时,请记住合成规模(25 nmol、50 nmol、200 nmol、1 μmol 或 10 μmol)是合成的起点,而不是保证的最终量。寡核苷酸长度、序列、GC 含量和偶联效率可改变合成后的产量(nmole)。注:我们保证寡核苷酸的总产量为 OD 单位的最小量。通过 HPLC、PAGE 和过柱进行纯化也会影响最终产量。
我们独特工艺的主要特点
我们使用最先进的自动化流程来提高性能、速度和容量。这意味着您可以快速有效地获得高品质定制引物。定制 DNA 寡核苷酸可作为标准脱氧核苷酸,基于修饰的 5’ 修饰核苷酸(包括多种荧光染料和酶缀合物),以及用于反义研究的 S-寡核苷酸。管装和板装 DNA 寡核苷酸均有 5 种合成规模和 4 种纯度水平。
我们的独特工艺包括 100% 过程中三苯甲基监测,每添加一个碱基可进行多达 12 次测量,并额外进行 CE,MS 和 OD 分析以验证产量。该全面的质量控制也适用于我们的次日交付服务。我们的寡核苷酸产品可通过简单的在线订购和隔夜送货来实现快速,可靠的交付。我们确保寡核苷酸品质一致,并且每个订单都附有全面的分析证书,用于说明质量、分子量、消光系数、序列和熔化温度。其他寡核苷酸供应商都不能提供如此卓越的性能或更好的价值。
我们工艺的其他特性
- 通过毛细管电泳或质谱法对统计选择的寡核苷酸进行最终测试,进一步确保产品品质。
- COA包括寡核苷酸名称;合成规模;序列和长度;熔化温度(TM);OD、μg 和 nmole 量;根据您的准确序列(包括修饰)计算分子量和消光系数。
- 每个样品瓶上的标签信息都印刷在透明纸上,便于全面查看内容。
- 荧光寡核苷酸采用琥珀色管装运输,用于保护光敏寡核苷酸免受损坏。
- 屡获殊荣的技术服务,提供完整的工作流程支持。
- 采用设计特别的,易于识别的信封通过快速隔夜快递送货。
预估产量
合成规模是指起始物料量,而不是成品的产量。其对于所有合成 DNA 制造商而言都是相同的。当指定合成规模是 50 nmole 时,将约 50 nmole的第一个碱基加入至 DNA 合成仪中。平均值为 25-mer 时,至少 25% 的起始物料将导致序列失败,因此 50 nmole 规模不可能合成 50 nmole 全长产物。此外,在加工、材料转移和质量控制过程中会进一步产生损失。
预估产量(nmole)
下表显示了各种起始合成规模下脱盐寡核苷酸的预估产量(nmole)。该表将 OD 单位转换为寡核苷酸的 nmole 值,每个碱基相等且均匀的分布。基于寡核苷酸内各个碱基的组成和分布,特定寡核苷酸 OD 的实际 nmol 转化率可能不同。
每种起始合成规模下的近似 nmole 最终产量
寡核苷酸长度 | 25 nmole(2 OD) | 50 nmole(4 OD) | 200 nmole(16 OD) |
---|---|---|---|
20 | 10 | 20 | 80 |
25 | 8 | 16 | 64 |
30 | 6.6 | 13.2 | 52.8 |
35 | 5.6 | 11.2 | 44.8 |
40 | 5 | 10 | 40 |
45 | 4.5 | 9 | 36 |
50 | 4 | 8 | 32 |
60 | 3.2 | 6.4 | 25.6 |
70 | 2.8 | 5.6 | 22.4 |
80 | 2.4 | 4.8 | 19.2 |
最低产量
订购定制寡核苷酸时,请记住合成规模(25 nmol、50 nmol、200 nmol、1 μmol 或 10 μmol)是合成的起点,而不是保证的最终量。寡核苷酸长度、序列、GC 含量和偶联效率可改变合成后的产量(nmole)。注:我们保证寡核苷酸的总产量为 OD 单位的最小量。通过 HPLC、PAGE 和过柱进行纯化也会影响最终产量。
下表显示了最低保证产量(OD260)。请注意,OD 保证适用于 20 至 100 个碱基长度的未修饰寡核苷酸。
低于 20 个碱基的寡核苷酸的产量无法保证。一般来说,它们大约是该值的一半,如下表所示。
通过纯化方法,20 或以上个碱基的寡核苷酸的最低产量
碱基 | 规格 | 脱盐的(OD) | 过柱(OD) | HPLC(OD) | PAGE(OD) |
---|---|---|---|---|---|
>20mer | 25 nmole | 2 | NA | NA | NA |
50 nmole | 4 | 2 | 1 | 0.5 | |
200 nmole | 16 | 10 | 3 | 1 | |
1 µmole | 50 | 25 | 15 | 5 | |
10 µmole | 500 | NA | 150 | 50 |
电子代码
为了便于使用我们的电子邮件或传真订购,请选择此处提供的相应电子代码,以指定您的寡核苷酸包装形式、合成规模和纯化选择,序列组成以及 3’ 和 5’ 修饰。
包装形式 | 代码 |
---|---|
管装 | T |
板装 | P |
合成规模 | 代码 |
---|---|
25 nmoles | 25N |
50 nmoles | 50N |
200 nmoles | 200N |
1 µmole | 1U |
10 µmoles | 10U |
纯化选项 | 代码 |
---|---|
脱盐 | DSL |
过柱 | COP |
HPLC | HPL |
PAGE | PAG |
序列和碱基修饰 | 代码 |
---|---|
脱氧腺嘌呤 | A |
脱氧胞嘧啶 | C |
脱氧鸟嘌呤 | G |
胸腺嘧啶 | T |
脱氧尿嘧啶 | U |
脱氧次黄嘌呤 | I |
A-硫逐磷酸酯 | F |
C-硫逐磷酸酯 | O |
G-硫逐磷酸酯 | E |
T-硫逐磷酸酯 | Z |
A+C+G | V |
A+C+G+T | N |
A+T+G | D |
T+C+G | B |
A+T+C | H |
A+T | W |
C+G | S |
T+G | K |
A+C | M |
C+T | Y |
A+G | R |
碱基、修饰或序列 | 代码 |
---|---|
脱氧腺嘌呤 | A |
脱氧胞嘧啶 | C |
脱氧鸟嘌呤 | G |
胸腺嘧啶 | T |
脱氧尿嘧啶 | U |
脱氧次黄嘌呤 | I |
A-硫逐磷酸酯 | F |
C-硫逐磷酸酯 | O |
G-硫逐磷酸酯 | E |
T-硫逐磷酸酯 | Z |
A+C+G | V |
A+C+G+T | N |
A+T+G | D |
T+C+G | B |
A+T+C | H |
A+T | W |
C+G | S |
T+G | K |
A+C | M |
C+T | Y |
A+G | R |
3’ 修饰 | 代码 |
---|---|
Amine® | AMN |
生物素 | BIO |
磷酸盐 | PHO |
5’ 修饰 | 代码 |
---|---|
一般修饰 | |
醛类 | ALD |
碱性磷酸酶 | ALP |
Amine®(一级) | AMN |
生物素 | BIO |
磷酸盐 | PHO |
硫醇 | THL |
Gateway 正向 | GWF |
Gateway 反向 | GWR |
荧光染料修饰 | |
FAM | FAM |
荧光素 | FLO |
HEX | HEX |
ROX | ROX |
TET | TET |
TAMRA | TAM |
分子探针染料 | |
Alexa Fluor 488 | 488 |
Alexa Fluor 532 | 532 |
Alexa Fluor 546 | 546 |
Alexa Fluor 555 | 555 |
Alexa Fluor 594 | 594 |
Alexa Fluor 647 | 647 |
Alexa Fluor 660 | 660 |
Alexa Fluor 750 | 750 |
BODIPY FL | BDA |
BODIPY 530/550 | BDB |
BODIPY 493/503 | BDC |
BODIPY 558/569 | BDE |
BODIPY 564/570 | BDF |
BODIPY 576/589 | BDG |
BODIPY 581/591 | BDH |
BODIPY FL-X | BDI |
BODIPY TR-X | BDJ |
BODIPY TMR | BDK |
BODIPY R6G | BDL |
BODIPY R6G-X | BDM |
BODIPY 630/650 | BDN |
BODIPY 650/665 | BDP |
Cascasde Blue Dye | CSB |
Marina Blue Dye | MNB |
Oregon Green 514 | OGB |
Oregon Green 488 | OGC |
Oregon Green 488-X | OGD |
Pacific Blue Dye | PFB |
Pacific Blue Dye | RGA |
Rhodol Green Dye | RGB |
Rhodamine Green-X | RGC |
Rhodamine RED-X | RRA |
Texas Red | TXR |
Texas Red-X | TRX |
价格
我们为定制 DNA 寡核苷酸和 DNA 引物提供多种选项,包括所有修饰选项和所有合成规模。若要查看特定帐户的定价,只需将您的寡核苷酸条目添加至购物车即可。查看下表,了解有关以下内容的更多详细信息:
交货时间表
不同修饰、规模、订单大小、寡核苷酸长度和纯化选择需要不同长度的合成时间。查看我们的交付时间表,了解您的配置需求。
管装交付时间表
寡核苷酸的类型 | 运输 | 交付时间 |
---|---|---|
东区下午 5 点(美国)之前订购的脱盐、未经修饰的 <= 45 个碱基 | ||
脱盐的 46-100 个碱基;磷酸化寡核苷酸,柱纯化的和硫代磷酸酯寡核苷酸 | 2 个工作日 | 第 3 个工作日 |
3’ 和 5’ 修饰 | 5 个工作日 | 第 6 个工作日 |
HPLC 和 PAGE 纯化的寡核苷酸;1 μmole 规格,10 μmole 规格 | 第 7 个工作日 |
板装交付时间表
对于含有 50 个或更少碱基的板装寡核苷酸的订单。
板装数量 | 运输 | 交付时间 |
---|---|---|
1-4 个板装产品 | 3 个工作日 | 第 4 个工作日 |
5-8 个板装产品 | 4 个工作日 | 第 5 个工作日 |
9-14 个板装产品 | 6 个工作日 | 第 7 个工作日 |
15-21 个板装产品 | 8 个工作日 | 第 9 个工作日 |
21-35 个板装产品 | 10 个工作日 | 第 11 个工作日 |
36 个或以上板装产品 | 查询 |
对于任意 3’ 或 5’ 修饰,每个类别添加 2 个工作日。
对于包含长度超过 50 个碱基的寡核苷酸板装产品订单,每个类别增加 2 个工作日。
国内运输:
- 标准隔夜送货
- 干燥寡核苷酸 - 环境航运,周一至周六
- 重新悬浮的寡核苷酸 - 冷冻运输,周一至周四
资源
引物设计工具
订购详情
仅供科研使用,不可用于诊断目的。