MicroRNAs (miRNAs)是小型的、高度保守的RNA分子,如小干扰RNAs (siRNAs),通过与他们的碱基配对调节其同源mRNA的分子表达,以预防通过各种机制的表达。 他们已成为进行发育、细胞增殖、分化和细胞周期的重点监管机构。 还有几个其他类的小型非编码RNA,包括核内小RNA(snRNAs),核仁小RNA(snoRNAs)和Piwi蛋白相作用RNA(piRNA)。 这些不同种类的RNA能对整个生物过程产生巨大影响,但最传统的玻璃纤维过滤器的RNA分离方法被设计成只回收mRNA而不能有效回收这些小RNAs。 Life Technologies提供各种针对不同样本类型的小RNA定量恢复试剂盒
哪种microRNA和小RNA分离试剂盒更适合你?
仅针对小RNA的富集快速纯化 | 从大部分样本中用30分钟分离 | Purification for enrichment of specific small RNAs | HTP、纯及浓缩的microRNAs | 完整的工具包,来自细胞的sample-to-qPCR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畅销产品 | |||||||||
隔离的RNA种类 | 仅小RNA | 小型和大型RNA分子 | 仅小RNA | 小型和大型RNA分子 | 小型和大型RNA分子 | ||||
准备时间 | 20 分钟 | 30 分钟 | 75 分钟 | <1小时 | 10 分钟 | ||||
兼容的样本类型 | 新鲜或冷冻组织,存放在RNALater中的组织,细胞 | 最多的样本类型 | 新鲜或冷冻的组织、血液、细胞 | 新鲜或冷冻组织,存放在RNALater中的组织,细胞 | 细胞 | ||||
分离方法 | 快速、简便的硅胶柱 | 纯度最高,最方便;包括有机物提取和硅胶柱 | 10-50 μL blood-related samples; 5 x 104 cultured cells or 1-10 mg tissue | 纯度最高的可伸缩灵活方法,包括有机提取和磁珠法 | Cells-to-CT™ 直接裂解,无需净化 | ||||
逆转录试剂包括 | 否 | 否 | 否 | 否 | TaqMan MicroRNA反转录试剂盒 | ||||
包含qPRC预混液 | 否 | 否 | 否 | 否 | Taqman | ||||
试剂盒尺寸大小 | 25 次 | 40 次 | 40 次 | 96 次 | 100次裂解反应加上200次定量RT-PCR检测 | ||||
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
技术资料
外部网站资源
microRNA Video
Ambion 刊物
- Johnson CD, Esquela-Kerscher A, Stefani G, Byrom M, Kelnar K, Ovcharenko D, Wilson M, Wang X, Shelton J, Shingara J, Chin L, Brown D, Slack FJ. let-7 MicroRNA是在人类细胞中抑制细胞增殖的途径。 癌症研究. 2007八月15;67(16):7713-22。 [摘要]
- Shingara J, Keiger K, Shelton J, Laosinchai-Wolf W, Powers P, Conrad R, Brown D, Labourier E. 准确microRNA表达谱的一个优化的分离和标签平台。RNA. 2005 七月 25; [印刷版前的电子版] [摘要]
- Johnson SM, Grosshans H, Shingara J, Byrom M, Jarvis R, Cheng A, Labourier E, Reinert KL, Brown D, Slack FJ. RAS是let-7 microRNA的家族成员。 细胞: 2005 三月 11;120(5):635-47. [摘要]
- Cheng AM, Byrom MW, Shelton J, Ford LP. 反义抑制人类miRNA及在细胞生长和凋亡中指示miRNA参与的迹象。 核酸研究. 2005三月一日;33(4):1290-7. [摘要]
仅供科研使用,不可用于诊断目的。