Neon转染系统
卓越的高效转染效率
新一代电穿孔仪器 — 高效率转染原代细胞、干细胞与难转染的细胞。进一步了解Invitrogen Neon转染系统的灵活性、简易性与通用性。
申请演示  免疫细胞高效转染方法
Neon视频
Neon转染系统 
为您提供现代转染试剂的公司推出了Neon细胞转染系统。
  • 高效—对许多细胞类型转染率高达90%,包括难转染的细胞、原代细胞和干细胞
  • 灵活—每个反应可轻松转染2 x 104-6 x 106 个细胞
  • 简单—一个试剂盒可用于所有的细胞类型
  • 通用—允许任意优化电穿孔参数的开放系统
  • 易于使用的实验方案
进一步了解Neon系统的工作方式
“Neon系统帮助我增加了之前因为转染效率低而不得不放弃的一些试验...”
—Alina Mares
“我会推荐Neon系统因为它非常易于使用,而且它实际上比我们过去使用的系统更加便宜......我非常喜欢数据库等功能。”
—Lydia Wunderley博士
“Neon系统具有极高的成本效益,因为通过转染高成功率实现高效率,这可以节省您在其他地方的时间和精力......您可以相信这一点。”
—Claire Demenis
“与基于试剂的转染系统相比,实际上[转染]速度更快。  您可在5分钟内完成,而不是原来的1小时。”
—Matthew Haley
Neon转染系统 
为您提供现代转染试剂的公司推出了Neon细胞转染系统。
  • 高效—对许多细胞类型转染率高达90%,包括难转染的细胞、原代细胞和干细胞
  • 灵活—每个反应可轻松转染2 x 104-6 x 106 个细胞
  • 简单—一个试剂盒可用于所有的细胞类型
  • 通用—允许任意优化电穿孔参数的开放系统
  • 易于使用的实验方案
进一步了解Neon系统的工作方式
“Neon系统帮助我增加了之前因为转染效率低而不得不放弃的一些试验...”
—Alina Mares
“我会推荐Neon系统因为它非常易于使用,而且它实际上比我们过去使用的系统更加便宜......我非常喜欢数据库等功能。”
—Lydia Wunderley博士
“Neon系统具有极高的成本效益,因为通过转染高成功率实现高效率,这可以节省您在其他地方的时间和精力......您可以相信这一点。”
—Claire Demenis
“与基于试剂的转染系统相比,实际上[转染]速度更快。  您可在5分钟内完成,而不是原来的1小时。”
—Matthew Haley
特色应用指南:免疫细胞递送解决方案。
递送解决方案应用指南封面图像
新增使用Neon转染系统实现基于细胞的治疗和免疫细胞研究
血细胞的基因操作是理解和开发各种疾病(如白血病、实体肿瘤和HIV感染)治疗的关键。免疫治疗的最新进展以及基因组编辑等技术的进步激发了对血细胞实验的日益增长的兴趣和需求。然而,即使越来越多的研究者寻求突破,将分子递送至这些细胞中的难题仍然阻碍了其更快速的发展。下载本指南以为您在这方面的研究提供帮助。
查看新版免疫细胞递送解决方案指南
资源
细胞培养与转染学习中心
在实验设计和操作时,可访问细胞培养与转染应用资源,以确保实验的成功进行。
相关支持
服务与支持
细胞培养与转染支持中心
为您的细胞培养与转染工作流程提供建议、故障排除帮助和资源。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。