图1: 染色性能和固定后稳定性。 (A)使用与Super Bright 600(红色,目录 编号 63-0081-82)或 Brilliant Violet™ 605 偶联物(灰色)偶联的CD8a抗体(抗体浓度相同)染色后的小鼠脾细胞比较。 (B)使用与Super Bright 600(目录 编号 63-0452-82)偶联的CD45R抗体对小鼠脾细胞进行染色,然后不固定(红色),或者在 Invitrogen eBioscience IC固定缓冲液(目录 编号 00-8222-49)中固定30分钟(蓝色)、24小时(橙色)或3天(绿色)。
采用Super Bright 600荧光抗体的多色检测
多重检测兼容性 | 缓冲液 | 多重检测考虑事项 |
---|---|---|
采用1种Super Bright荧光抗体的多色检测 | 适用标准缓冲液 | 如果在多色方案中只使用1种Super Bright荧光抗体,则无需使用专用缓冲液 |
采用2种或更多Super Bright荧光抗体的多色检测 | Super Bright染色缓冲液 | 在添加Super Bright抗体之前需使用专用染色缓冲液来减少染料间非特异性相互作用 |
采用1种或更多Brilliant Violet™荧光抗体的多色检测 | Super Bright染色缓冲液 | 需使用专用染色缓冲液来减少染料间非特异性相互作用 建议使用Super Bright染色缓冲液,但是也可以用类似的Brilliant染色缓冲液代替。 |
细胞活性染色选项 | 产品 | 多重检测考虑事项 |
---|---|---|
可固定 | LIVE/DEAD可固定死亡细胞染色试剂盒 | 无兼容性问题 |
不可固定 | SYTOX 不可固定死亡细胞染色剂 Ready Flow即用型细胞活性试剂 | 无兼容性问题 兼容所有Ready Flow细胞活性试剂 |
产品 | 多色检测考虑事项 |
---|---|
UltraComp eBeads 微球 | UltraComp eBeads微球兼容紫色激光,但 OneComp eBeads不兼容紫色激光;AbC总抗体补偿微球试剂盒也兼容Super Bright荧光抗体。 |
染色目标 | 产品 | 多色检测考虑事项 |
---|---|---|
细胞质染色 (细胞因子) | 细胞内固定与破膜缓冲液套装 | 无兼容性问题 |
细胞核染色 (转录因子) | Foxp3 /转录因子染色缓冲液套装 | 无兼容性问题 |