小动物体内成像抗体标记
相比其他类型应用的抗体标记,用于小动物活体成像的抗体标记有更严格的要求。SAIVI快速抗体标记试剂盒是专为提供严格的要求以控制标记程度(DOL)而设计。这种控制通过限制共价连接到抗体上的荧光分子数量来实现(图1)。与其他类型的抗体应用相比,限制体内使用抗体的DOL至关重要,以便最大化在其目标位置的期望信号,同时使肝脏中的积累最小化(图2)。用SAIVI快速抗体标记试剂盒标记的抗体非常适合小动物活体成像抗体标记使用。
参见SAIVI快速抗体标记试剂盒的订购信息
小动物的无创光学成像最好采用近红外(NIR)荧光标记的抗体或蛋白来实现。发射NIR 700-900nm光谱的AlexaFluor染料是标记用于体内成像抗体的理想选择。本范围内的染料对于使信号最大程度地穿透、同时降低非靶组织的自发荧光至关重要。这种高灵敏度检测通常可以观察到3mm或更大,取决于用于可视化的仪器。
用于动物体内成像的抗体需要严格控制荧光染料的标记程度
图 1.用于动物体内成像的抗体需要严格控制荧光染料的标记程度。
针对小鼠结肠癌异种移植物的抗CEA抗体显示荧光抗体的最佳DOL为2.4,同时限制了肝脏中的强度,如同CRi Maestro 体内成像系统的成像
图 2.针对小鼠结肠癌异种移植物的抗CEA抗体显示荧光抗体的最佳DOL为2.4,同时限制了肝脏中的强度,如同CRi Maestro 体内成像系统的成像。
为活体成像应用制备高质量的荧光标记抗体
除了DOL对照试剂,SAIVI快速抗体标记试剂盒还包括一个纯化柱,其具有易于使用的预测量浆液,专门设计用于快速、10分钟制备时间和较短清洗步骤。不需要如其他纯化柱法去除叠氮化物,额外节省了时间。本方案生成高产量的即用抗体效能您可信赖。下表比较了这些试剂盒的使用情况,并显示了在所有体内应用中使用SAIVI快速抗体标记试剂盒的多种优势。
SAIVI快速抗体标记试剂盒与常规抗体标记试剂盒的比较
 标准试剂盒SAIVI快速试剂盒
DOL对照试剂无,优化试剂盒用于4-7范围内的DOL,不用于体内应用适用于体内应用的最佳DOL为1.5-3
纯化所需时长30 分钟<10 分钟
纯化后的准备工作无菌过滤;要求去除叠氮化物纯化后可直接注射
仅供科研使用,不可用于诊断目的。